Merck
다음으로 건너뛰기
D6446
DOV 216,303
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(±)-1-(3,4-dichlorophenyl)-3-azabicyclo-[3.1.0]hexane hydrochloride
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
여러분께/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
25 mg
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩740,747
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C11H11Cl2N · HCl
CAS 번호:
Molecular Weight:
264.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
₩740,747
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Clc1ccc(cc1Cl)C23CNCC2C3
InChI
1S/C11H11Cl2N.ClH/c12-9-2-1-7(3-10(9)13)11-4-8(11)5-14-6-11;/h1-3,8,14H,4-6H2;1H
InChI key
KAGBHVBIOJBGBD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Serotonin-norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor.
Triple reuptake inhibitor (TRI); serotonin-norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor (SNDRI); IC50 values of ~20, 14, and 78 nM, respectively.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
SML0276SML0385SML0180
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: >15 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
H2O: ≥15 mg/mL at ~60 °C
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
저장 등급
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)