생물공정을 위한 연결 장치 및 분리 장치
멸균 유체 전달 시스템은 튜브, 커넥터, 클램프, 밸브 및 디스커넥터로 구성되며, 일회용 유체의 경로와 무균 공정(즉, 플라스틱에서 플라스틱으로의 공정 또는 플라스틱에서 스테인리스로의 공정)의 다양한 단계 사이에 중요한 연결 기능을 합니다. 당사는 멸균 분리 장치를 위한 세 가지 유형의 커넥터와 크림핑 도구를 제공하고 있습니다. 또한 백금 처리된 실리콘 및 C-Flex® 374 열 가소성 엘라스토머와 같은 상용화된 일반 튜브 유형으로 표준 일회용 어셈블리를 구성할 수도 있습니다.
Lynx® 커넥터는 안정적이고 사용하기 편리하며 유체 전달 및 멸균 유지 기능을 특징으로 합니다. Lynx® 커넥터는 단독으로 사용하거나 완전한 어셈블리의 일부로 사용할 수 있습니다.
더 알아보기
Lynx® CDR(Connect, Disconnect, and Reconnect) 커넥터
Lynx® CDR 커넥터는 멸균 유체를 여러 번 전달할 수 있도록 안정적이고 검증된 연결 기능을 제공합니다. 이 제품은 누출이 없는 멸균 상태에서 다양한 흐름 경로에 대해 최대 6회의 연결, 분리 및 재연결이 가능하도록 설계되어 일회용 생물공정에 유연성을 제공합니다. Lynx® CDR 멸균 커넥터는 3/8인치 호스 바브에서 1½인치 TC에 이르는 다양한 크기에서 사용할 수 있으며, 검체 수집에서 중간 물질 첨가 및 벌크 액체 전달에 이르기까지 다양하게 구성할 수 있습니다. 습윤 및 가압 상태에서도 일회용 시스템과 하이브리드 시스템을 연결, 분리 및 재연결할 수 있습니다.
관련 제품 자료
- Tech Brief: Holistic Buffer Preparation
A holistic buffer management overview
- Tech Brief: Steam-In-Place Feasibility Study for Lynx® CDR 1.5-inch Female Sterile-to-Sterile Connectors
Describes the mechanical strength of Lynx® CDR connectors during extreme steaming conditions as well as their ability to be steam sterilized.
- Tech Brief: Lynx® S2S and Lynx® ST Connector Tubing Assembly Autoclave Sterilization
This study was designed to determine the minimum time required to achieve sterilization of different assemblies containing tubing, filters, and Lynx® S2S connectors using both gender couplings and Lynx® ST connectors.
- Tech Brief: Lynx® S2S Connector Capability and Integrity after Three Autoclave Sterilization
This technical brief summarizes data demonstrating the integrity and functionality of Lynx® S2S connectors after exposure to aggressive autoclave sterilization conditions.
- Data Sheet: Lynx® CDR Connector
The Lynx® CDR (Connect, Disconnect and Reconnect) device provides a reliable and validated connection for multiple transfers of sterile fluids.
- Data Sheet: Lynx® S2S Connector
The uniquely designed Lynx® S2S (sterile to sterile) connector is a single-use, single-actuation, gamma and autoclave compatible disposable device for connecting sterilized fluid paths in biopharmaceutical processes.
- Data Sheet: Lynx® ST Connector
Enables integration of steamable hard piped process equipment with disposable sterile fluid paths
- Data Sheet: NovaSeal™ Crimping Tool
Securely seal and separate single-use tubing
- Application Note: Implementation of Lynx® CDR Sterile Connectors in a Perfusion Application
This two-tiered study was designed to explore both how the connector may contribute to cell shear in flow rate conditions similar to those observed in typical 200 L perfusion bioprocesses, and also to demonstrate the efficacy of implementing a Lynx® CDR connector in an actual perfusion process using an XCell™ ATF 2 System.
- Application Note: Use of the Lynx® CDR Connector in a Non-classified “Gray Space” Environment
In this study, the Lynx® CDR Connector was utilized during two typical bioprocessing steps (media preparation and bioreactor fill) where multiple connections/disconnections are required.
- Tech Brief: Choosing the right sterile connector based on design and sterility test results
Factors to consider when choosing a single-use connector