Merck
전기합성
전기합성, 즉 전기화학 합성은 전기 에너지를 이용하여 화학 반응을 일으켜 새로운 화합물을 형성하는 합성 기술입니다. 전기화학에는 많은 장점이 있습니다. 여기에는 새로운 반응성, 높은 작용기 관용, 화학선택성, 다른 방법으로는 생성하기 어려울 수도 있는 고도로 기능화되거나 복합적인 화합물을 합성하는 능력이 포함됩니다. 전기유기 합성은 불안정하거나 분리하기 어려운 반응 중간체를 생성하여, 이러한 중간체를 이용하여 추가적인 전기화학 반응을 통해 더 복잡한 복합분자를 만들 수 있습니다. 더욱이 전기를 사용하면 독성이 있고 비용이 드는 화학물질을 대체할 수 있어, 다음의 그린 화학 원칙에 따라 합성을 더욱 효율적으로 완료하고 더 깨끗하며 저렴하게 할 수 있습니다.
더 알아보기
최대 4개의 전극이 통과해서 지나갈 수 있는 구멍이 있는 PTFE 스토퍼 및 슬리브를 포함한 Synlectro 전기화학 플랫폼 셀.
SynLectroTM 전기분해 플랫폼
유리 셀, PTFE 스토퍼 및 슬리브, 전극 홀더, 전극을 포함한 머크의 전기합성 제품을 이용하여 연구자들은 전기화학 반응을 안전하고 효율적으로 수행할 수 있습니다. SynLectro™ 제품은 연구에서 생성까지 원하는 특정 반응 및 반응 규모에 따라 전기화학 유기합성을 단순화하고 표준화하기 위해 설계되었습니다.
Sigma-Aldrich 로고와 "Faraday Lab" 및 "Electrosynthesis Workstation"이라는 텍스트가 포함된 선명한 빨간색과 노란색 디자인 패널이 있는 검은색 보호 폼으로 둘러싸인 휴대용의 견고한 광반응기입니다.
Faraday Lab: Electrosynthesis Workstation
Faraday Lab: Electrosynthesis Workstation은 전기화학 합성을 위한 플러그 앤 플레이 전원 컨트롤러입니다. 세 가지 실험 유형(정전류, 정전압, CV)과 반응 데이터 저장 및 내보내기 기능을 갖춘 Faraday Lab은 전기합성 기술을 완벽히 실현하기 위한 첫 걸음입니다. Faraday Lab은 자체 SynLectro™ 전기분해 플랫폼을 포함하여 랩웨어 및 전극 설정과 범용적으로 호환됩니다.