인쇄 전자 소재
인쇄 전자 제품은 인쇄 기술을 사용한 초박형, 경량, 유연한, 넓은 면적의 전자제품 생산이 포함됩니다. 인쇄 과정에서 전자 부품을 직접 통합합니다. 예를 들어 박막 트랜지스터(TFT), 유기발광다이오드(OLED), 센서, 플렉서블 디스플레이, 태양전지 및 기타 에너지 수확기, 무선 주파수 식별(RFID) 태그, 배터리, 기타 에너지 저장 소재 등이 있습니다. 인쇄 전자는 자동차 산업, 소비자 전자제품, 스마트 빌딩, 스마트 포장, 의료, 사물 인터넷 (IoTs) 등 다양한 분야에서 응용되며 빠르게 성장하는 연구 분야입니다.
당사는 전자 인쇄 장치의 빌딩 블록으로 다양한 인쇄 가능 잉크 및 기판을 제공합니다.
인쇄가능한 잉크
인쇄가능한 잉크는 특정한 유변학적 특성을 가지고 있으며 전도체, 반도체, 유전체(dielectric material)의 세 가지 주요 범주로 나눌 수 있습니다. 이러한 콜로이드 잉크 용액을 패턴화하는 증착 기술은 잉크젯 인쇄, 스크린 인쇄, 그라비어 인쇄, 슬롯 다이 인쇄, 에어로졸 제트 인쇄 등에서 원하는 두께와 해상도의 구조를 가능하게 합니다. 각 기법은 점도, 표면 장력, 전도성, 용매와 기저 재료의 호환성 등 다양한 잉크 파라미터의 적절한 조정이 필요합니다.
전도성 잉크
자사의 전도성 잉크는 기본적인 장치 구조와 집적 회로 상호 연결을 제공하는 모든 인쇄 전자 장치의 주요 구성 요소입니다. 자사는 다양한 유형의 인쇄 기술을 위한 금속 나노입자 및 미세입자 잉크를 제공합니다.
- 물리적 특성과 전기 전도성이 양호한 은(Ag) 잉크
- 전기화학 센서, 배터리, 연료 전지에 선호되는 금(Au), 백금(Pt), 구리(Cu) 및 니켈(Ni) 잉크
- 생체전자공학에 필수적인 유연하고 생체호환성이 있는 전도성 폴리머 잉크
- 표면적이 크고 결함이 적고 화학적 안정성이 높으며 기계적 유연성이 뛰어난 탄소 나노소재 잉크로 인쇄 배터리, 슈퍼캐패시터, 신축성 생체전자공학 및 웨어러블 센서의 전극 소재에 자주 사용됨
반도체 잉크
반도체 잉크는 인쇄전자 장치의 핵심 부품으로 최종 장치의 성능을 크게 결정합니다. 자사는 기존의 유기 및 무기 반도체 잉크와 차세대 2차원 소재 잉크를 폭넓게 제공합니다.
- 무기금속산화물 잉크 및 유기반도체 잉크는 이동성, 밴드갭 등 일관된 성질을 갖춰 인쇄유기발광다이오드(OLED), 전계효과트랜지스터(FET), 유기태양전지(OSCS) 장치에 안정적인 성능을 제공합니다.
- 새롭게 각광받는 2D 나노소재 잉크는 직접적인 밴드갭, 낮은 결함, 제작 용이성, 그리고 새로운 수직 통합 차세대 전자 장치를 제작할 수 있는 기회를 제공합니다.
유전체 잉크
유전체 잉크와 코팅은 전도성 물질의 작동 보호 및 강화, 에너지 저장 장치 완성 및 바이어스 전압에서 작동하는 전자 장치 활성화에 중요한 역할을 합니다. 자사의 유전체 잉크는 유기 폴리머 또는 세라믹과 6각형 질화붕소와 같은 새로운 절연 2D 나노소재로 구성되어 있으며, 고체 상태의 배터리, 전계효과 트랜지스터, 신경모방 장치에 중요한 온도와 전기화학적 안정성을 제공합니다.
기판
작동 온도 범위, 거칠기, 기계적 특성, 투명도, 적절한 습윤성은 기판을 선택할 때 고려해야 할 중요한 파라미터입니다. 적절한 화학물질을 사용한 표면 처리 공정은 일반적으로 선택된 잉크로 기판의 습윤성을 개선하도록 도움이 됩니다. 자사는 다양한 기질 두께와 표면 저항도로 사용할 수 있는 유리 또는 유연한 플라스틱에 인듐 주석 산화물(ITO) 또는 플루오린 도핑 주석 산화물(FTO)로 코팅된 다양한 전도성 기판을 제공합니다.
관련 제품 자료
- Article: Inkjet Printing for Printed Electronics
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
- Article: Reactive Silver Inks for High-Performance Printed Electronics
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
- Article: Graphene Inks for Printed Electronics
The emerging field of printed electronics requires a suite of functional materials for applications including flexible and large-area displays, radio frequency identification tags, portable energy harvesting and storage, biomedical and environmental sensor arrays, and logic circuits.
- Article: Inorganic Interface Layer Inks for Organic Electronic Applications
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
- Article: Conducting Polymer Materials for Flexible OPV Applications: Orgacon™ PEDOT : PSS
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
- Brochure: Organic & Printed Electronics: Innovative Materials and Resources for Your Research
Aldrich Materials Science is committed to providing a wide range of organic semiconducting products for use in high performance devices (OPVs, OLEDs and OTFTs) to support academic research through to industrial manufacturing.
- Article: Plexcore® OC Hole Injection Inks
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
- Brochure: Electronic Inks
Maximize performance with our electronic inks while minimizing your environmental footprint with printable materials.