Spillage Absorption
유리병이나 비커 또는 시험관과 같이 열린 용기로 작업할 때에는 우발적인 화학물질의 유출이 발생할 수 있습니다. 유출된 물질에 따라 이는 중대한 건강 및 안전 상의 위험을 초래할 수 있습니다.
전용 흡수제(예: Supelco® Chemizorb® 흡수제)는 빠르고 안전하며 친환경적인 방식으로 유해하거나 공격적이거나 유쾌하지 못한 유출액을 제거합니다. 자사의 속효성 Chemizorb® 흡수제는 화학적으로 불활성이며 자체 중량의 400%까지 액체를 흡수할 수 있는 다공성 광물 또는 합성 공중합체로 만들었습니다.
자사의 폭넓은 제품 범위에는 개별 실험실 요건을 충족하기 위해 다양한 유해물질에 대응하는 “다목적” 및 “전문가” 흡수제가 포함됩니다.
관련 제품 문헌
- Brochure: Soak It Up
Supelco® Chemizorb® absorbents, you can clear away aggressive or unpleasant liquids quickly and safely.
- Brochure: Safety Inside
Daily safety, risk prevention and emergency help that meet your high expectations.