성장 인자 및 사이토카인
사이토카인과 성장 인자는 세포 및 핵 기능을 조절하기 위해 세포내 통신을 매개하는 화학적 메신저입니다. 이러한 수용성 메신저는 세포 표면 수용체에 결합하고, 이는 차례로 신호 전달 과정에서 트랜스멤브레인 및 세포내 연속단계반응을 개시합니다. 성장 인자 및 사이토카인 수용체에는 G-단백질과 막결합 인산화효소 C (PLC) 및 단백질 티로신 키나제 (PTK)를 통해 연결된 수용체가 많이 포함됩니다. 단백질 키나제의 활성화는 다른 세포내 단백질의 인산화를 촉진하며, 이는 세포 내 기능적 과정을 조정하거나 핵 이벤트를 규제하는 단백질 키나제 캐스케이드의 한 단계를 구성할 수 있습니다.
섹션 개요
관련 자료
- Growth Factors in Stem Cell Biology
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
- Hematopoietic Cytokines
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
- Interleukin Family (IL)
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.
- Manual: Cell Culture
Cell culture is fundamental in life science research and development.
세포 배양 모델에 사용되는 많은 전염증성 사이토카인 중 하나인 IL-1(인터루킨-1)
성장 인자들은 일반적으로 기능 특성이나 조절하는 세포 유형과 세포적 과정과 같은 요소에 따라 '패밀리'로 분류됩니다. 예를 들어, 표피 성장 인자(EGF)는 일반적으로 상피 세포 유형에 영향을 미치는 반면, 혈소판 유래 성장 인자(PDGF)는 결합 조직에서 흔히 발견되는 섬유아세포에 주로 작용합니다. 종종 성장 인자와 비교되는 사이토카인은 면역 반응을 조정하는 신호 전달 기전의 중추적인 부분입니다. 면역 활동외에도, 사이토카인은 세포 증식, 화학 이동 및 아예 세포 사멸에도 영향을 미칠 수 있습니다. 사이토카인과 성장 인자는 둘 다 특정 세포 표면 수용체에 결합하고 고유한 구조적 상동성을 공유하는 수용체에 결합한다는 점에서 구조 및 작용 기전이 다소 유사합니다.
다른 성장 인자, 사이토카인 및 케모카인은 세포 결함 및 질병의 발병학과 관련이 있으며, 이는 다양한 생물학적 과정에서 이들의 중요한 기능을 고려할 때 놀라운 일이 아닙니다. 자사는 약물 발견에서 표적 식별 및 검증을 위한 여러 억제제, 작용제 및 길항제를 제공합니다. 일관된 세포 신호전달 결과를 달성하기 위한 성장 인자 및 사이토카인 연구를 위한 자사의 고품질 재조합 단백질을 탐색해보십시오.
성장 인자 및 그 수용체
티로신 키나아제 수용체를 활성화시키는 성장 인자는 표피 성장 인자(EGF), 섬유아세포 성장 인자(FGF), 혈소판 유래 성장 인자(PDGF), 뉴로트로핀, 혈관 내피 성장 인자(VEGF) 및 인슐린 유사 성장 인자(IGF)를 포함합니다. 이러한 리간드에 의해 활성되는 수용체 티로신 키나아제는 다음을 포함합니다.
- EGF 수용체(EGFR) – 표피 성장 인자 계열(Her-2/ErbB-2 포함)의 일원으로 종양 세포의 증식, 종양 생존 향상, 혈관신생 및 전이성 확산과 관련이 있습니다.
- FGF 수용체(FGFR) – 섬유아세포 성장 인자 신호전달 경로는 배아 세포 증식, 이동, 분화 및 생존에 관여합니다. 성인 유기체에서, FGFR은 조직 복구 및 손상에 대한 반응에서 기능합니다.
- PDGF 수용체(PDGFR) – 혈소판 유래 성장 인자 수용체는 다양한 효소, 전사 인자 및 어댑터 분자를 활성화합니다. PDGF는 배아 발달, 상처 치유 및 조직의 간질액 압력 조절에 중요한 역할을 합니다.
- Trk– 세포 표면 단백질의 티로신 키나아제 계열은 뉴로트로핀에 대한 수용체로 작용하는 티로신 키나아제입니다. Trk는 신경세포의 생존, 축삭 및 수상돌기 성장, 화학유인 및 시냅스 가소성을 조절합니다.
- VEGF 수용체(VEGFR) – 혈관 내피 세포 증식 인자 수용체 계열의 구성원은 혈관 내피 세포 증식, 혈관신생, 혈관 형성 및 혈관계 배아 조직의 매개에 관여하는 특정 티로신 키나아제 수용체입니다.