포스파타아제 및 프로테아제 억제제
프로테아제와 포스파타아제 억제제 칵테일은 추출, 검체 준비 및 분석 중에 단백질 분해와 단백질 탈인산화를 방지하도록 사용됩니다. 다양한 프로테아제 및 포스파타아제 억제제 칵테일뿐만 아니라 개별 억제제는 검체 분해를 방지하고 검체 준비 중에 단백질 천연 상태를 유지합니다. 자사의 억제제 칵테일은 포유류, 식물, 박테리아 및 효모를 포함하는 특수한 세포를 위해 설계 및 최적화되었습니다.
섹션 개요
관련 제품 자료
- Brochure: Refine Protein Preparation - Tools for Better Protein Analysis
With over 50 years of experience in developing protein sample preparation technologies, we are constantly innovating new tools to offer you rapid and efficient solutions that can be smoothly integrated into your workflow.
- Article: Phosphatase Inhibitor Cocktail
The use of phosphatase inhibitors is critical for all types of phosphorylation studies. Compare phosphatase inhibitor cocktails to select the best one for your research.
포스파타아제 및 프로테아제 억제제 칵테일
세포 신호 전달에서 표적 단백질은 인산기를 특정 부위로 전달하는 단백질 키나아제에 의해 인산화되고 세포 용해 시 내인성 단백질 포스파타아제에 의해 제거됩니다. 포스파타아제 억제제는 세포 용해 및 단백질 추출 중에 인단백질 활성 및 상태를 유지하도록 도움이 됩니다. 포스파타아제 억제제는 광범위한 스펙트럼 사용에 적합하고 특정 포트파타아제 클래스에 대한 보호를 제공하며 세제를 포함하는 시료 및 세포 용해물과 조직 추출물에 함께 사용하기에 적합합니다.
내인성 프로테아제는 발현 및 분리 중에 단백질 검체를 신속하게 분해하며, 이는 특성화 및 분석을 위해 필요한 단백질 검체의 품질 및 수량을 감소시킵니다. 프로테아제 억제제 칵테일 및 고도로 특이적인 프로테아제 억제제는 단백질 추출 및 준비 중에 단백질 무결성을 보장합니다. 프로테아제 억제제는 박테리아 세포 추출물, 포유류 세포, 조직 추출물, 식물 세포, 조직 추출물, 효모 및 곰팡이 추출물을 포함한 수많은 샘플 유형에 적합합니다. 세린 프로테아제, 메탈로프로테아제, 시스테인 프로테아제, 아미노펩티다아제 및 아스파르트산 프로테아제를 포함한 일반적인 프로테아제로부터 단백질 제제를 보호합니다.
ReadyShield® 포스파타아제 및 프로테아제 억제제 칵테일
ReadyShield® 억제제 칵테일은 냉동기에서 직접 사용할 수 있도록 비냉동된 상태로 제재되었습니다. 이렇게 바로 사용할 수 있는 형태에 더해 ReadyShield® 억제제 칵테일은 또한 다음 기능 및 옵션을 제공합니다.
- 프로테아제, 포스파타아제 또는 결합된 칵테일 이용 가능
- 다양한 시료 유형에서 사용하기 위한 맞춤형 제공
- 어떤 억제제가 칵테일에 포함되어 있는지에 대한 투명성
ReadyShield® 포스파타아제 및 프로테아제 억제제 칵테일에 대한 더 자세한 정보는 자사의 ReadyShield® FAQ 페이지에서 워크플로 요구에 적합한 ReadyShield® 제품을 선택하는 데 도움이 되는 편리한 선택표를 참조하십시오.
Roche cOmplete™ 억제제 칵테일
Roche는 편리한 프로테아제 억제제 칵테일뿐만 아니라 최적화된 용해 시약의 광범위한 선택 항목을 제공하여 원형 단백질 및 기능 단백질의 최대 수율을 보장합니다.
- 동물, 식물, 효모, 박테리아 및 진균류를 포함한 거의 모든 조직 또는 세포 유형의 추출물에서 단백질분해 활성을 억제
- 편리한 속용성 정제는 계량없이 용해 완충액에 첨가할 수 있습니다.
- 일상적인 단백질 추출 및 분석을 위한 Roche Classic cOmplete™ 정제
- 광범위한 검체(포유류, 식물, 효모 및 박테리아)에 걸쳐 광범위한 포스파타아제를 억제하기 위한 PhosSTOP™ 포스파타아제 억제제 칵테일 정제
- 프로테아제와 포스파타아제 모두에 대한 포괄적인 보호를 위한 PhosSTOP™ 정제를 구비한 cOmplete™ ULTRA 또는 cOmplete™ 정제