미생물 배양 배지
미생물 배양 배지는 미생물의 성장과 분화를 촉진하고 지원하는 물질의 혼합물입니다. 배양 배지에는 각종 영양소, 에너지원, 성장촉진인자, 미네랄, 금속류, 완충염 및 겔화제(고형 배지용)가 포함되어 있습니다. 자사의 정교한 배양 배지 제형은 반복 재현성 높은 미생물 시험 결과를 보장합니다. 제약 및 식음료 업계에서 배양 배지는 미생물을 계수하고 검출하기 위한 표준입니다. 미생물 배양 배지는 보통 액상(브로스), 고형(한천 플레이트) 또는 반고형(딥)으로 조제될 수 있습니다. 고형 및 반고형 배지는 아가나 젤라틴과 같은 응고제가 포함되어 있습니다.
자사의 포트폴리오에는 다양한 종류의 분말형 또는 과립형 무수 배양 배지가 포함되어 있습니다. 자사의 우수한 과립화 기술을 통해 최고의 편의성과 안전성을 제공하며 업계 최고 성능 표준을 충족합니다. 즉시 사용 가능한 배지는 표준화된 생산 조건에서 생산되며 시간, 장비 및 훈련된 인력이 부족한 경우가 많은 미생물 실험실의 수많은 문제를 해결합니다. 미생물 검사용으로 즉시 사용 가능한 90 mm와 55 mm 아가 플레이트, 액상 배지 병, 튜브 또는 2 mL 앰플, 브로스 및 세정액을 제공합니다.
미생물 한도 시험을 위한 배양 배지
바이오버든 테스트는 멸균되지 않은 완제품이나 원료에서 생존 가능한 호기성 미생물의 수를 결정하는 데 사용됩니다. R2A와 같이 느리게 자라는 미생물을 위해 설계된 배양 배지와 생균 수 시험을 위해 설계된 tryptic soy agar(TSA) 및 Sabouraud’s dextrose(예: SDA)와 같은 대두카제인소화 배지를 제공합니다. 특정 호기성 미생물의 검출을 위해 특수한 배양 배지를 사용할 수 있습니다. 표준 고체 배양 배지 플레이트(90mm), 농축 배양을 위한 다양한 병 및 튜브의 액체 배지, NaCl-펩톤 버퍼도 바이오버든 테스트에 사용할 수 있습니다.
환경 모니터링을 위한 배양 배지
표면 및 작업자 모니터링은 생산 공장을 청결히 유지하고 오염의 위험을 최소화하기 위한 중요한 도구입니다. 이러한 조치의 효율성을 모니터링하는 데 도움이 되는 사용하기 쉬운 플레이트, 컨택 슬라이드 및 스왑(swab)을 살펴보세요.
자사는 해당하는 공기 모니터링 시스템과 함께 사용되는 낙하균 및 표면균 플레이트, 한천 스트립과 같은 능동 공기 모니터링을 위한 배양 배지를 제공합니다. 다양한 침전 플레이트 제형으로 생산 중 주요 지점을 지속적으로 수동 모니터링할 수 있습니다. 멸균 생산을 위한 주요 무균실 등급의 경우, ICR 면봉, 3중 포장되어 감마선으로 조사한 표면균 및 낙하균 플레이트를 공급합니다.
당사의 배양 배지 제품은 사용자 및 당국과 긴밀하게 협력하여 개발되었으므로 고객의 요구조건에 맞춤화되어 있고 EU, cGMP, USP 또는 FDA 무균 지침과 같은 중요하고 통제된 환경에 대한 국제 가이드라인을 따르는 것을 보장합니다.
배지 충전 검사를 위한 배양 배지
‘배지 충전’(‘공정 시뮬레이션’이라고도 함) 시험은 의약품 또는 음료 제품을 멸균 배양 배지로 대체하여 무균 제조 절차의 수행력을 평가하는 중요한 미생물 검사입니다. 제약 산업 분야의 배지 충전 시험을 위해 즉시 사용 가능한 배양배지에는 Tryptic Soy Broth(TSB)와 Vegetable Peptone Broth(VPB) 등이 있습니다. 이러한 액체 배지는 멸균되어 10 L 봉투에 담겨 공급됩니다. 요청 시 맞춤형 봉투를 이용할 수 있습니다. 자사의 과립형 배양 배지는 제약 제조업체가 최소한의 위험으로 효율적인 배지 충전 시험을 수행할 수 있도록 세심하게 조제되었습니다. RTU 배지는 물론 표준형 TSB와 비동물 유래의 TSB 배지도 구입하실 수 있습니다. 자사의 과립형 배지는 방사능 조사 후 3중 포장되어, 배지 충전 시험 시 최대의 안전을 보장합니다. 음료 병입이나 제빙 장치 설치를 위해 배지 충전 시험을 실시하는 경우, 자사의 과립형 Linden Grain 배지를 사용하십시오.
마이코플라스마 검사를 위한 배양 배지
마이코플라스마 오염은 다양한 세포 배양 시스템에서 만연하고 재발생하는 문제입니다. 몰리큐트류(Mollicutes)에 속하는 미생물은 비교적 작으며(0.2 – 0.3 µm), 세포벽이 부재하여, 이 구조에 작용하는 페니실린 또는 다른 항생제에 취약하지 않습니다. 따라서 탁도와 같은 전형적인 세균 오염 징후를 보이지 않고도 배양 배지에서 고역가로 성장할 수 있습니다. 따라서 제조 공정의 여러 시점에서 마이코플라스마 검사를 진행하는 것이 중요합니다. 자사에는 유럽 약전 6.1 (2.6.7.) 및 미국 약전 35 (63)에 따라 마이코플라스마를 검출하는 데 필요한 즉시 사용 가능한 액체 및 고체 배양 배지의 완전한 포트폴리오를 제공합니다.
병원균, 부패 유기체 및 지표 유기체 검사를 위한 배양 배지
원료 또는 완제 식음료 제품에서 미생물이 번식하면 제품의 변질과 소비자에게 질병을 유발할 수 있습니다. 이런 병원균, 부패 유기체 및 지표 유기체의 전통적인 검사를 위해 다양한 즉시 사용 가능한 무수 배양 배지를 제공합니다. 필요할 때 언제 어디서나 예열된 배지를 준비하고 분배하는 혁신적인 ReadyStream® 시스템을 사용하여 버튼 하나만 누르면 농축 단계를 위한 배양 배지를 주문형으로 사용할 수 있습니다. 배양 배지는 10배 농축되어 10 L 백에 100 L의 배지를 분배할 수 있습니다.
무균 검사를 위한 배양 배지
멸균성 검사는 GMP 미생물 검사의 필수 요소로서 제품 내에 생존 미생물의 여부를 확인하는 절차입니다. 멸균 상태이거나 생존 미생물이 없음을 주장하는 의료 기기, 의약품, 제제, 조직 및 기타 제품에 대한 멸균성 검사는 매우 중요합니다. 멸균성 검사용 배양 배지 및 세정액은 Steritest™ 제품군의 중요한 구성 요소이며 최고 수준의 품질과 검사 신뢰도를 제공합니다. 대두카제인소화 배지(Trypticase Soy Broth)는 진균과 호기성 세균을 배양하는 데 적합합니다. 액상티오글리콜산 배지(FTM)는 주로 혐기성 세균의 검출에 적당하지만 호기성 세균의 검출에도 사용할 수 있습니다. 투명티오글리콜산 배지는 표준 FTM과 동일한 성장 촉진 성질을 가지고 있으며, 이 대체 제형은 약간의 탁도나 흐릿함이 있는 FTM에 비해 시각적으로 선명함을 가지고 있습니다.
배양 배지 보충제 및 첨가제
여러 유형의 배지는 최적의 미생물 성장을 위해 항생제, 글리세롤, Tergitol™ 등의 보충제 또는 첨가제를 필요로 하는 경우가 많습니다. 자사 포트폴리오에서 귀하의 필요에 부합하는 다양한 보충제를 찾아보실 수 있습니다.
관련 자료
- Article: Comparison of Granulated and Powdered Dehydrated Media
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
- Article: Culture Media for Compendial Methods
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
- Brochure: Dehydrated Culture Media
From basic to prime NutriSelect® and GranuCult® dehydrated culture media – according to your microbial testing needs.
- Brochure: Convenient Culture Media Solutions
With the industry frequently facing new guidelines, staying upto-date with regulatory requirements becomes more and more challenging. The latest and most important change is the new EN ISO 11133:2014 – a quality standard for the preparation and quality control of culture media used for food and water testing.
- Brochure: Mycoplasma Ready to Use Culture Media for Biopharmaceuticals
The stakes are high: mycoplasma testing of cell cultures for vaccine or protein therapeutics production is pivotal because sterilizing them by autoclaving isn’t possible, and sterile filtration is difficult because of their small size.
- Data Sheet: Sterility Testing Media and Rinse Fluids
Easy to use with all Steritest™ devices. A non-coring, large diameter septum area is easy to pierce for operator safety and productivity.
- Data Sheet: ICRICRplus Contact and Settle Plates
We offer a broad range of ready-to-use culture media to detect a wide range of microorganisms. Supplementation of the media with neutralizers like lecithin, polysorbate 80, histidine and sodium thiosulfate facilitates the growth of organisms in the presence of anti-microbial components.
- Flyer: Culture Media and Certified Reference Materials acc. ISO 11133
- Flyer: Granulated and Ready-to-Use Culture Media for Secure Media Fill Trials
As a worldwide leading provider of industrial microbiology solutions, we address the needs of customers in industries where consumer safety is a major concern. Food manufacturing is particularly sensitive due to the potentially grave consequences that product contamination may have on the health of consumers.
- Flyer: Linden Grain Medium for Media Fill Simulations
When producing low-acid aseptic beverages, you want to be sure that your filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts or molds — not only because millions of product units may be lost. Contamination can result in considerable reprocessing, disposal and product-recall costs, as well as damage to brand reputation and consumer confidence.