병원체 스크리닝 키트, 기기 및 일회용품
효과적인 식품 안전성 및 공정 관리 프로그램에서 병원체 검사는 주요한 성분이며 필수적인 성공 요인입니다. 식품 및 음료를 생산에 관여하는 민감한 업계에서, 병원체 스크리닝은 소비자 안전을 보장하는 중요한 부분입니다. 기술 발전으로 인해 주어진 시료에서 병원체를 신속히 검출하도록 여러 방법이 있습니다. 귀하의 필요성에 적절한 자사의 광범위한 병원체 검사 제품의 혜택을 받으십시오.
더 알아보기
병원체 검출을 위한 PCR 방법(중합효소연쇄반응)
중합효소연쇄반응(PCR)과 같은 DNA 증폭을 포함하는 진단학적 방법을 이용한 독특한 DNA 또는 RNA 특징에 의한 병원체 감별은 위양성 결과, 미생물 배양과 같은 어려움을 극복하도록 돕습니다. PCR 기술은 정밀하고 빠르게 미생물을 검출할 수 있습니다.
Assurance® GDS 시스템은 증명된 분자 PCR 스크리닝 방법이며 간단한 세 개의 단계: 시료 농축, PickPen™ 면역자기 분리(IMS)를 이용한 시료 처리 그리고 Assurance® GDS Rotor-Gene® Q를 활용한 PCR 분석을 포함합니다. 유연성 극대화를 위해 설계된 Assurance® GDS 시스템의 시료 전처리 각 부분은 이제 Assurance® GDS PipetMax를 통해 자동화하여 각 현장은 변화하는 요구에 더 잘 맞도록 실험을 맞춤 설정할 수 있습니다. 수일의 완전한 배양 확인을 추적하는 대신에 같은 날 또는 다음 날에 결과를 얻을 수 있어, 부패할 수 있는 제품을 위해 소중한 시간을 절약할 수 있습니다. 본 시스템은 AOAC, AFNOR, MicroVal 그리고 Health Canada를 포함한 다양한 제삼자가 검증했습니다.
병원체 검출을 위한 효소면역분석(ELISA 방법)
효소면역분석법(ELISA)은 식품매개 병원체 검출을 위해 가장 일반적으로 사용되는 면역학적 방법의 하나입니다. 실험실 용량을 최대화하고 반환 시간을 최소화하는 고효율 분석을 위해 제공됩니다.
머크의 TRANSIA® AG(효소 면역분석법) 및 TRANSIA® 플레이트에는 제품 및 환경 시료 모두에서 식품 매개 병원체를 검출하기 위해 입증된 항원-항체 "샌드위치" 분석 기술이 포함됩니다. 자사는 고출력 효율성의 정확하고 신뢰할 수 있는 시스템을 제공합니다. 방대한 AOAC 및 ISO 검증과 내재된 양성 및 음성 대조군을 조합하여 사용자에게 결과에 대해 필요한 자심감을 제공합니다. 효율적인 96-웰 형식과 사용가능한 자동화로 인해 TRANSIA® AG / TRANSIA® PLATE는 대용량 검사를 위한 이상적인 솔루션입니다.
Gemini®는 당사의 완전 자동 마이크로플레이트 처리기로서 효소면역분석과 호환되고 TRANSIA® 플레이트 분석을 위해 사전 프로그래밍되어 있습니다. 고출력 검사를 위한 다른 시스템에 비해 증가된 용량을 제공합니다.
측면 유동 검사
측면 유동 검사는 식품 병원체에 대한 면역분석법으로 최상의 편의성을 갖추었습니다. 주요 병원체를 취급하는 본 검사는 소형 실험실처럼 운영되며 최적화된 병원체 검사를 위해 내재된 대조 반응을 포함합니다. 최종적인 결과를 최소 20분 안에 전달합니다.
머크의 VIP® Gold(가시적 면역 침전물) 단일 단계 가시적 측면 유동 면역분석 검사는 당사의 식품 및 환경 병원체 검출을 위한 mEHEC와 같은 증균 배지와 함께 사용하도록 설계되었습니다.
당사의 Singlepath® 단일 단계 가시적 측면 유동 면역분석 검사에 대해 알아보십시오. Salmonella, E. coli O157, Listeria monocytogenes 및 Campylobacter의 검출에서 최적의 검사 성능을 보장하기 위해 당사의 ISO 규제 GranuCult® 배지와 함께 사용할 수 있습니다.
Salmonella에 대해 1-2 Test®도 제공합니다. 이것은 식품 및 환경 시료의 Salmonella 검출을 위해 처음으로 널리 받아들여진 항체 기반의 일회용 검사입니다. 이는 실전 애플리케이션과 독점적인 과학을 조합하여 증명된 성능 및 간편한 사용, 정확하고, 신뢰할 수 있는, 검증된 결과 제공을 얻습니다.
주문형 증균 배지
병원체 검출 프로세스의 증균 단계용 배양 배지는 버튼을 눌러 주문하는 방식으로 제공됩니다. 새로운 ReadyStream® 시스템은 언제 어디서나 필요 시 예열된 배지를 최대 100 L까지 준비하고 분배합니다. 각 배지 백의 초기 20분 단계에서 함유된 감마선 조사된 무수 배양 배지는 멸균 여과수를 첨가하여 재수화됩니다. 본 시스템은 10배 농축 배지 스톡을 만들어 내며, 얼만큼의 양이든 현장에서 추가로 희석하여 즉시 분배를 위한 10배 부피를 제공할 수 있습니다.
관련 제품 자료
- Application Note: Assurance® GDS Manual PickPen® vs. PipetMax® for Challenging Food and Environmental Samples
Study to demonstrate sample preparation equivalence of manual PickPen® and automated PPMX methods in challenging food matrices.
- Flyer: Key Advantages of Assurance® GDS
Key advantages of the Assurance® GDS genetic detection system for rapid food pathogen testing.
- Brochure: TRANSIA® AG - TRANSIA® PLATE
TRANSIA® PLATE for ELISA method for pathogen detection.
- Brochure: Assurance® GDS System
Enhance your pathogen testing sensitivity and reliability with the Assurance® GDS system.
- Brochure: VIP® Gold Test Devices
Lateral Flow Tests for Listeria, EHEC and Salmonella. Reduce your pathogen testing costs.