세포 계수 장비
정확하고 재현 가능한 배양 세포 또는 고형 조직에서 분리된 세포 수는 증식 속도 및 세포 건강 모니터링, 형질전환 또는 불멸화 성공 분석, 지속적인 증식 또는 다운스트림 실험을 위한 파종에 필수적입니다.
시각적 계수에 의존하는 혈구측정법과 같은 전통적인 수동 방법은 일부 고위험 설정에서 적절할 수 있습니다. 널리 이용할 수 있지만 혈구측정법은 처리량이 적으며 혼합, 피펫팅 및 계산에서 기술자의 정확성에 의존하고, 생물학적 유해성 염료를 사용할 수 있으며 자료의 수동 전사에 의존합니다. 자동화 세포 계수기는 혈구계측법에 대한 더 높은 처리량 대안을 제공하지만, 대부분의 자동화 세포 계수기는 시각 기반 기술을 사용하여 작은 시료로부터 계수를 추정하며, 일반적으로 염료, 전용 시약 또는 둘 다 필요합니다.
Scepter™ 3.0 휴대용 자동화 세포 계수기
수동 계수 방법은 현대 연구실에서 시간 소모적이며, 많은 자동화 계수기는 부피가 크고 비용이 많이 들고, 소량 시료의 시각적 계수를 활용하며, 특수한 튜브와 시약이 필요합니다.
Scepter™ 3.0 세포 계수기는 휴대가 가능하고 손으로 파지가 가능한 유일한 자동화 세포 계수기이며 Coulter 임피던스 계수의 정확성과 일관성을 배양 후드로 가져오는 유일한 장치입니다. 다른 자동화 계수기는 벤치 공간을 소비하고 물체 인식 소프트웨어, 수동 포커싱 및 수동 적재 챔버에 의존하지만, Scepter® 3.0 세포 계수기는 시각 기반 시스템에 수반되는 오류 위험 없는 진정한 자동화를 제공합니다. 미세 제작되고 정밀하게 설계된 미세유체 센서를 사용하는 Scepter® 3.0 세포 계수기는 시료당 수천 개의 세포를 계수하고 30초 이내에 정확하고 일관된 세포 계수를 제공하도록 평가 및 계산 작업을 수행합니다.
Scepter™ 3.0 휴대용 자동화 세포 계수기
Millipore® 공학은 디자인 향상으로 Scepter™ 3.0 계수기를 사용하기 쉽게 만들었습니다.
- 기기에서 프린터 또는 실험실 워크스테이션으로 데이터를 무선 전송
- 용이하고, 오류 없는 데이터 열람 및 전송를 지원하는 USB 포트
- 보관 및 충전을 위해 어디에나 장착
- 지속적이고 피로감 없는 사용을 위한 인체공학적 컨트롤 배치
- 더 크고 읽기 쉬운 디스플레이
혈구계 수동 세포 계수 기기
Millicell® 일회용 혈구계
원래의 혈구계는 혈액 세포를 계수하도록 설계되었으며 전통적으로 정확한 체적의 챔버가 있는 두꺼운 유리 슬라이드 및 유체 체적당 세포의 현미경적 계수를 가능하게 하는 격자 유리 표면이 있습니다. 고위험 시료를 계수해야 하는 경우 일회용 혈구계는 깨지기 쉽고 잠재적으로 위험한 유리 혈구계 및 커버슬립을 세척하고 재사용할 필요를 제거하여 실험실을 보호합니다. Millicell® 일회용 혈구계는 석영 등급 광학 플라스틱으로 만들어졌으며 친숙한 Neubauer 계수 챔버처럼 작동합니다. 일회용 혈구계를 생물학적 유해 폐기물에 폐기하므로 커버슬립을 취급하고 계수 장비를 소독할 필요가 없습니다.
관련 제품 자료
하이라이트