Safety Accessories
유해 화학물질을 안전하게 취급하는 것은 일상적인 실험실 작업에서 항상 까다로운 일이며 가장 높은 수준의 건강 보호를 요구합니다. 자사의 제품으로 쉽게 해결하세요!
일상적인 작업에서 첫 사용부터 개인의 안전도를 즉각적으로 향상시키는 독창적이면서도 간편한 제품들
- 병 및 용기 개봉 도구
- 손잡이 없는 병 주입 도구
- 안전 운송을 위한 캐리어
- 픽토그램이 표시된 라벨 세트
- HDPE 병 안전 스탠드
유해한 화학물질의 취급에 대한 자사의 오랜 경험의 이점을 활용하여 높은 수준의 편의성으로 안전하고 간편한 프로세스를 진행할 수 있습니다.
관련 제품 문헌
- Brochure: Safety Connects
Different possibilities to connect a drum or a barrel in the right and safe way to withdrawal the solvent. Overview over all standard withdrawal systems. Suitability of the several withdrawal systems to the different kinds of packaging and packaging size. applications.
- Brochure: Inorganics on Tap
Safety accessories enhance user protection, and the document provides recommendations for pack sizes and one-way packaging. Their commitment ensures secure and efficient solvent handling in laboratories.
- Brochure: Safety Inside
Discover daily safety, risk prevention and emergency solutions that match your high standards.
보틀 개봉 열쇠*
- S40 및 S28 나사 캡으로 편리한 보틀의 개폐
- 자사의 나사 캡 모양에 완벽하게 대응
- 위험한 액체와의 작업 시 최고의 안전성 제공
용기 개봉 열쇠*
- G2 / G3/4 잠금장치로 편리한 용기의 개폐
- 특별한 모양에 완벽하게 대응
- 위험한 액체와의 작업 시 최고의 안전성 제공
1 L 및 2.5 L 유리병 주입 보조기*
- 손잡이 없는 S40 나사산 보틀에 쉽고 안전하며 편리하게 주입
- 산, 염기, 용매 등 모든 액체류에 적합
- 병 목에 직접 고정
- 일회용 - 병과 함께 폐기: 최고의 안전성 제공 - 잠재적인 파손의 위험 방지! (일부 액체류는 주입 보조기의 소재에 분해 효과가 있습니다.)
1 L, 2.5 L 및 4 L 유리병용 안전 캐리어*
- 지침의 기준을 초과하는 유리병의 안전한 운송
- 매우 효과적인 PE 폼 내장재로 최적의 유리병 보호
- 내화학성 소재의 사용으로 내부 유리 파손으로 인한 폐기까지의 시간 연장
- 누액 방지 상단 덮개로 액체와 증기에 대한 의도하지 않은 노출 방지
- 편리한 취급을 위한 안정적이고 넓은 손잡이
GHS, DIN EN ISO 및 GLP에 따른 라벨 세트
- GHS, DIN EN ISO 및 GLP 표준을 준수하는 포괄적인 라벨
- 접착식 픽토그램과 신호어의 사용으로 한 눈에 확인 가능한 완전한 안전 정보
- 잔여물 없이 쉽게 제거 가능한 비영구적 접착제
- 화학물질에 강한 견고한 플리스틱 라벨
2.5 L HDPE 병 안전 스탠드*
- 2.5 L HDPE 병 고정 스탠드
- 예: 2.5 L HDPE 병과 함께 회수 시스템 1.78178.0001을 사용하는 경우의 추가적인 안전장치
- 2.5 L HDPE 병의 뒤집힘 방지
정전기 방지 장치
- 10 L 이상의 용매가 들어있는 금속 용기의 안전하고 적절한 접지
- 모든 구성요소 별도 접지
- 접지를 통해 정전기를 방전하여 폭발과 화재의 위험 방지#
- 모든 작업 단계에서 최고의 유연성을 제공하는 3개의 케이블
- 미사용 시 케이블의 안전하고 전문적인 보관을 위한 보관 케이스
- 케이블 길이: 2 m
* Merck의 병과 용기에만 적합.