분석용 바이알
바이알은 분석 및 결과 재현성에 있어 중요한 역할을 합니다. 바이알은 결과에 영향을 주지 않기 위해 반드시 불활성이어야 하고 추출 또는 침출 가능한 물질이 없어야 합니다. 인증받은 애플리케이션 특이적이며 오염없는 바이알을 사용하면 위험이 상당히 줄어듭니다. 자사는 검체 수집, 보관 및 처리를 위한 오토샘플러 바이알, 범용 바이알 및 바이알 부속품을 포함한 다양한 Supelco® 제품 스펙트럼을 제공합니다. Supelco® 바이알은 다양한 색상, 크기, 용량 및 재료 구성으로 이용 가능합니다. 자사의 바이알 밎 마개는 HPLC, GC/MS, LC/MS 및 고처리량 분석에 있어서 최적의 성능을 위해 설계, 제작 및 제조되었습니다. 특수 제품에 더해 다음을 제공합니다.
|
|
Mass Spectrometry Vials
자사의 인증 저흡착(LA), LC/MS 바이알 및 키트는 분석 정량화를 개선하면서 계면 활성을 감소시키도록 설계되었습니다. QSertVial ™ 마이크로 샘플링 기기는 용융 300μL 유리 삽입물을 함유하며 대부분의 오토샘플러와 호환됩니다. 자사의 인증 중앙 배수(CD) 바이알 및 키트는 마이크로 애플리케이션에 이상적인 특수한 원뿔형 내부 바닥이 특징입니다. 인증 Supelco® 바이알, 캡 및 셉타는 최소 오염 및 기밀 밀봉을 보장합니다.
Mininert® 밸브
Mininert® 밸브는 스크류 탑 바이알, 크림프 탑 바이알 및 기타 실험실 용기를 위한 고도로 신뢰할 수 있는 누출 방지 마개입니다.
Precleaned Vials
자사의 사전 세척된 타입 1 붕규산 투명 또는 황색 유리 바이알은 비인산염 세정제로 세척하고, 수도수로 3회 세척하고, 세정제를 제거하기 위해 ASTM Type-1 무유기물 용수로 세척합니다. 세척 후, 바이알은 PTFE/실리콘 셉타 및 오픈 탑 폴리프로필렌 캡과 조립됩니다.
VOA (EPA) Vials
VOA 바이알은 휘발성 유기 시료 수집에 대한 EPA 표준을 충족합니다. 40mL 바이알은 투명(Type 1, 33 expension) 및 황색(Type 1, 51 expension) 붕규산 유리로 이용할 수 있습니다.
관련 자료
- Brochure: HPLC Accessories
A Select Group of HPLC Accessories Designed to Maximize the Performance of Your HPLC System