Merck
살충제 표준물질
Supelco® 숙련도 검사(PT) 물질 포탈
살충제는 화학물질, 생물학 제재(바이러스, 박테리아, 항균제, 소독제 등) 또는 해충 예방, 제거, 격퇴 또는 완화를 목적으로 하는 물질의 혼합물입니다. 곤충, 설치류, 잡초, 박테리아, 식물병원체, 연체동물, 선충류(회충), 사상균, 진균 및 일체의 미생물 등 재산을 파괴하거나 질병을 퍼뜨리거나 질병의 매개체가 되는 모든 해충을 제거하기 위함입니다. 
이러한 살충제의 잔여물은 공기, 토양, 물, 식품에서 사라질 수 있습니다. 자사의 살충제 참조 물질로 국내외 규정에 따라 토양, 물, 식품 품질을 정확하게 모니터링할 수 있습니다. 
주요 제품 보기:
관련 제품 자료
살충제 분석 표준 등급(PESTANAL®)
PESTANAL® 살충제 분석 표준 물질은 다양하고 순수 또는 용액 표준 물질 중에서 선택하여 일상적인 분석물 또는 선별 검사를 위해 특이적으로 설계되었습니다. 머크의 순수 살충제 범위는 증가하는 대사물 목록과 함께 모체 물질로 구성되어 있습니다. 머크는 모든 제품 구매 시 최대한의 투명성을 확보하기 위해 제품 크로마토그램과 함께 유효기간이 포함된 분석 증명서를 제공합니다.
동위원소 표지 살충제
동위원소 희석 질량 분석(IDMS)은 종종 분석물 손실로 인한 매트릭스 효과와 편향된 결과 측정에 사용됩니다. 이 기술은 표지된 동위원소 화합물이 표지되지 않은 유사체와 동일한 물리적 특성을 가지고 있다는 사실을 이용합니다. 이것은 동위원소로 표지된 유사체와 함께 정밀 검사 절차 전에 질량 분석법에서 시료 스파이크로 계속 구별할 수 있으며, 정밀 검사 중에 손실된 물질은 쉽게 측정되고 보상될 수 있습니다. 자사는 13C, 15N 또는 D로 표지된 순수 물질과 용액 포트폴리오를 제공합니다.
살충제 참조 물질 등급
머크의 살충제 참조 물질 등급은 qNMR 또는 질량 균형 접근법을 사용하여 ISO/IEC 17025에 따라 재산 가치를 인증받았습니다. 따라서 이 참조 물질은 측정 가능하고 정확하고 추적 가능한 결과를 얻을 수 있도록 도와줍니다.
살충제 인증 참조 물질 등급(TraceCERT®)
머크의 빠르게 증가하고 있는 TraceCERT® 제품 범위는 ISO/IEC 17025 및 ISO 17034에 따라 인증되고 NIST SRM에 추적 가능한 살충제용 CRM 수의 증가로 구성됩니다. 이것들은 교정 표준 물질, 내부 또는 대리 표준 물질, 스파이크 용액 또는 실험실 제어 시료로 활용할 수 있습니다. 살충제는 순수 물질, 단일 성분 또는 다중 성분 혼합물로 이용할 수 있습니다.
살충제 대사물
현대식 살충제는 한 번 뿌리면, 물리화학과 생체변환 모두에 의해 빠르게 분해되는 경향이 있습니다. 그 결과 시료의 살충제 잔류물은 검출되지 않거나 매우 낮은 농도로 검출될 수 있습니다. 이전에 사용된 살충제 대사물을 기록하기 위해 모니터링하는 것이 중요합니다. 머크의 지속적으로 증가하는 살충제 대사물 포트폴리오는 다양한 품질 등급(분석 표준, 참조 물질, 인증 참조 물질)을 포함하며, 다양한 형태(순수, 용액)로 이용할 수 있습니다.