맞춤형 펩타이드 제조
맞춤형 합성 펩타이드는 약물 개발 및 단백질체 연구에서 주요한 도구입니다. 머크의 맞춤형 펩타이드 합성 서비스 포트폴리오는 고품질의 맞춤형 펩타이드 및 배열이 필요한 응용분야의 연구자를 지원합니다. 첨단 기술, 경쟁력 있는 가격 및 지속적인 글로벌 운영 투자 외에도 머크는 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 풍부한 과학적 전문지식 및 30년 이상의 현장 경험 - 아무리 복잡한 제품일지라도 고객의 사양을 충족합니다.
- 탁월한 고객 서비스 및 기술 지원 - 머크의 고객은 동종업계 최고 수준의 서비스와 지원을 받습니다..
- 제품 성능 보장을 위한 품질 노력 - 강력한 품질 관리 시스템과 결합된 최첨단 분석 도구의 결과입니다.
맞춤형 펩타이드 합성
정교한 펩타이드 설계, 합성 방법, 취급에 대한 머크의 특화된 지식을 활용해 보십시오. 머크는 연구자들을 지원하기 위해 종합적인 서비스 포트폴리오를 제공합니다.
사용 목적에 따른 맞춤형 펩타이드의 순도 선택을 위한 가이드
다음 옵션에서 원하는 순도(≦)를 선택해 주십시오. 또한 머크는 기타 순도 및 합성 규모에 대한 다양한 연구 니즈를 수용하기 위해서 HPLC를 통해 순도 보장을 제공합니다. 면역학적 순도(조품), 70%≦, 80%≦, 90%≦, 95%에 대해 언제든 상담하시기 바랍니다.
펩타이드 용해 및 보관 방법
보관 방법
- 펩타이드는 동결건조 상태로 배달됩니다. 펩타이드를 수령하면 2~8℃ 또는 이보다 낮은 온도에서 어두운 장소에 보관합니다.
- 동결건조 펩타이드는 실온에서 며칠부터 몇 주까지 안정적이지만, 더 오랜 기간 보관할 계획이라면, -20℃ 또는 그 이하에서 보관하는 것을 권장합니다.
- 습도는 펩타이드 안정성을 저하시킵니다. 냉동고에 보관된 펩타이드를 사용하는 경우에는 실온에 충분히 되돌린 후 사용하시기 바랍니다.
용해 방법
- 모든 동결건조 펩타이드를 용해할 수 있는 보편적인 용매는 없지만, 생물검정으로 호환 가능해야 합니다.
- 적절한 용매를 찾기 위해 여러 용매로 시도해야 할 수 있습니다. 펩타이드에 가장 적합한 용매를 선택하기 위해 몇 번의 시행착오가 필요할 수도 있습니다.
- 첫 번째로 선택한 용매가 효과 없을 수도 있으므로, 동결건조로 쉽게 제거될 수 있는 용매로 먼저 시도하는 게 좋습니다. 그러므로 모든 펩타이드를 용해시키기 전에 적은 양의 펩타이드로 용해도 검사를 수행하는 것이 중요합니다.
관련 제품 자료
- Article: Peptide Quick Tips
Helpful guidelines for proper storage and resuspension of your peptide for optimal performance in your assay.
- Article: Handling and Storage Protocol for Synthetic Peptides
Solvent choice is crucial for synthetic peptide handling, with guidelines provided for proper dissolution.
- Article: Designing Peptides
Consider sequence length, solubility, and stability when designing peptides for custom synthesis.