Merck
유체 운송 및 보관
Mobius®일회용 유체 보관 및 이송 시스템의 다양성은 손쉬운 이동을 위한 바퀴 달린 원통형 용기, 조직화된 유체 보관을 위한 다수의 백 격실이 있는 선반, 제조 작업의 모듈식 유체 관리 접근법을 시사하는 입방체 용기를 포함합니다. 본 시스템은 Mobius® 로고가 표시되어 있습니다.
아래의 링크를 선택하여 쉽게 찾아보십시오.
Mobius® 보관 시스템은 일회용 제조 작업에 있어 효율적이고 인체공학적이며 확장성 있는 유체 관리 솔루션을 귀사의 생산 현장에 제공합니다. 당사는 폴리에틸렌(PE) 드럼, 스테인리스 강 용기, 접이식 용기 및 컨테이너 카트를 포함하여 유체의 저장, 전달, 취급 및 이송을 위한 다양한 옵션을 제공합니다.   
여기에는 다음과 같은 혜택이 포함됩니다.
  • 작업자의 오류 감소
  • 공정 효율성 향상
  • 유연성 및 이동성 확대
  • 일회용 기술 지원
관련 자료
  • Tech Brief: Holistic Buffer Preparation
    Buffer preparation is a critical but often undervalued aspect of biologics production. It involves a significant volume of buffers, with 15 different solutions used on average per process. This document discusses the optimization of in-house buffer preparation and potential considerations for outsourcing, highlighting the potential for a combined approach.
  • Tech Brief: Shipping Qualification of Mobius® Large Liquid Transportation
    Safe and efficient transportation of large bulk liquid substances, including critical items like sterile water, buffers, and drug products, is essential. We completed an extensive ISTA shipping validation to ensure the safest transportation. When considering transportation for these substances, various factors need to be evaluated for peace of mind.
  • Brochure: Single-use Fluid Management: 2D and 3D Assemblies, Filtration, Storage, and Transportation Solutions
    Mobius® offers 2D and 3D assemblies, filtration, storage, and transportation solutions for fluid management. These solutions include various container options and are designed to reduce errors, minimize risks, and improve efficiency. They provide flexibility, mobility, and support for single-use technologies at different certification levels.
  • Tool: mAbsizer™ Calculator
    mAb Expression, Purification, and Formulation
폴리에틸렌(PE) 드럼 및 용기
당사의 폴리에틸렌 드럼은 공정 규모의 일회용 제조 응용분야에 사용되는 배지 및 완충액 솔루션을 위해 설계되었습니다. 50 L, 100 L, 200 L의 크기로 사용할 수 있는 이러한 적층식 드럼은 상단 및 하단 컨테이너 포트 배열을 가지며, 필터 캡슐이 튜브 세트에 부착되어 멸균 용도로 사용되는 일회용 표준 어셈블리로 구성되어 있습니다. 유지 및 취급 편의를 위해 호환 가능한 이동식(dolly) 옵션을 사용할 수 있습니다.
접이식 용기
당사의 접이식 용기는 완충액 제조, 배지 배송 및 최종 제품 제제 등의 제조 단계 사이에 손쉬운 저장을 위해 100 L에서 1,000 L 용량의 공정용 컨테이너를 안전하게 수용할 수 있습니다. 사용하지 않을 때에는 모두 접어서 쌓을 수 있으므로 복잡한 무균실 환경에서 최적의 공간 활용이 가능합니다.
스테인리스 강 용기
Mobius® 스테인리스 강 용기는 생물제약 제조 분야의 배지, 완충액 솔루션 및 첨가된 중간 물질의 취급 및 저장을 위한 고급 솔루션을 제공합니다. 200 L에서 1,500 L에 이르는 광범위한 표준 구성이 가능하여 Mobius® 제품뿐만 아니라 기타 제조업체의 다양한 공정용 컨테이너를 수용할 수 있습니다.
  • 편리한 접근과 컨테이너의 위치 선정을 위한 대형 단일 도어
  • 304/304L 스테인리스 강 구조
  • 편리한 슬라이드 방식 트레이
  • 간편한 접이식 디자인으로 주입 중 작업자나 보조 기계가 필요하지 않음
  • 동물성 유래 성분이 포함되지 않은 원료로 만들어진 일회용 구성
  • 2,000 L ~ 3,000 L로 맞춤 설계된 스테인리스 강 용기를 수용할 수 있음
컨테이너 카트
Mobius® 컨테이너 카트는 컨테이너 무결성과 귀중한 내용물을 보호하면서 2D 백 컨테이너의 취급 및 저장을 간편하고 안전하게 해줍니다. 설치 공간이 작은 이동식 제품으로 공정 유연성을 최대화합니다. 각각의 카트는 10 L, 20 L 및 50 L 크기로 최대 6개의 공정 컨테이너를 지원합니다. 카트에는 적재 및 하역에 편리하도록 프레임과 6개의 컨테이너 받침대가 있어 앞으로 밀어 제자리에 고정할 수 있습니다. 배수 시에 랙을 쉽게 기울일 수 있도록 손잡이가 장착되어 있습니다.