Merck
세포 유지
생산성을 높이고 비용은 낮추는 한편 유연성을 개선해야 하는 부담이 높아지면서 관류에 대한 관심이 다시 높아지고 있습니다. 관류 작업은 대량의 생산 바이오리액터 용량을 처리하는 부담을 줄이기 위해 고밀도 세포 배양을 제공합니다. 관류는 더 적은 자본투자로도 더 높은 용량적정 생산성 및 더 일관적인 생산 품질을 통해 제조 유연성을 향상시킵니다.
세포 밀도, 생산성, 유연성을 향상시키십시오
Cellicon® 세포 유지 솔루션을 사용하면 업스트림 생산성과 제조 유연성을 향상시키면서 생존 가능한 세포 밀도를 크게 높일 수 있습니다. 귀사의 생물반응기와 이 솔루션을 조합하면, 폐배양 배지를 지속적으로 제거하고 많은 수의 생육가능 세포를 완만하게 유지함으로써 업스트림을 강화합니다. 장기간 관류 실행에 대한 증가된 요구 사항을 쉽게 충족하여 필요한 높은 처리량과 공정 제어 수준을 제공합니다.
Cellicon® 셀 유지 솔루션을 이용한 시드 트레인 강화가 더 나은 제조 유연성 및 수율을 위해 더 높은 세포 밀도 달성, 공정 시간 및 단계의 감소를 지원하는 방법에 대해 알아보십시오. 고객님의 업스트림 관류 공정에 통합하는 것이 얼마나 손쉬운지 확인해보십시오.
Cellicon® 세포 유지 솔루션의 주요 장점
  • 더 높은 세포 밀도 달성이 가능한 관류 공정
  • 안정적이고 재현 가능한 성능
  • 처리량은 높은 반면 파울링은 낮음
  • 종합적 모니터링 및 정확한 제어
  • 벤치탑부터 제조 규모까지 예측 가능한 선형 확장
  • 손쉬운 사용 및 설치
Cellicon® 필터 및 컨트롤러: 최적화 공정 제어로 시드 트레인 강화를 위한 우수 관류 솔루션
실험실 규모 Cellicon® 세포 유지 솔루션은 Cellicon® 평판 일회용 필터 어셈블리 및 제어장치로 구성되며, 귀사의 관류 시드 트레인 요구사항을 충족하기 위해 설계되었습니다. 컨트롤러는 사용자가 모든 공정 매개변수를 즉시 시각화 할 수 있도록 직관적인 배관 및 계장도(P&ID)를 표시합니다. 이 실험실 규모 솔루션은 공정 개발, 규모 확장, 규모 축소 작업에 이상적으로 적합합니다.
Cellicon® 필터 및 제어장치: 최적화 공정 제어로 시드 트레인 강화를 위한 우수 관류 솔루션
공정 규모 Cellicon® 세포 유지 솔루션에는 Cellicon® 필터 어셈블리 그리고 Bio4C ACE™ 제어 소프트웨어가 포함된 Mobius® 세포 유지 시스템이 포함됩니다. 50, 200, 500, 1000, 2000 L 크기에 사용 가능하며, 사용하기 손쉬운 이 솔루션은 예측 가능한 성능 및 선형적 확장성을 보장합니다. Bio4C ACE™ 제어 소프트웨어를 사용하면 수동 처리는 물론 레시피를 통한 자동 처리도 가능합니다. 이 소프트웨어는 임상 및 상업적 프로세스 요구 사항에 대한 21 CFR Part 11 및 EudraLex Volume 4 Annex 11 규정 준수를 촉진합니다. 이 솔루션은 모든 생물반응기에 쉽게 연결됩니다. 모든 Cellicon® 필터 어셈블리는 모든 생물반응기 백에 결합 가능하며 무균 커넥터를 사용하는 선택지도 있습니다.
관련 제품 자료
2 중 1 페이지
주요 특징
Cellicon™ 관류 필터 및 제어장치 도입
Cellicon® 관류 필터 및 제어장치 도입
Cellicon® 필터 및 컨트롤러가 관류 작업에서 높은 세포 밀도를 제공하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
Cellicon™ 관류 필터 및 제어장치 - 작용방법
Cellicon® 관류 필터 및 컨트롤러 - 작용 방법
Cellicon® 관류 솔루션 작용 방법에 대해 알아보십시오. 최적화된 공정 제어로 시드 트레인 강화를 위한 우수 관류 솔루션.