Merck
Home제품화학 및 생화학 물질생화학물질뉴클레오시드 및 뉴클레오티드
뉴클레오시드 및 뉴클레오티드
모든 생명체의 유전자 특이성을 유지하는 구성 요소를 강조하는 DNA 이중 나선의 위치와 구조에 대한 그림
뉴클레오시드와 뉴클레오티드 및 그 유도체는 거의 모든 생화학적 공정에 참여하는 생물학적으로 아주 흔한 물질입니다. 핵산의 단량체 단위를 형성하기 때문에 유전 정보의 표현 및 저장 모두에서 중추적인 역할을 합니다. 
뉴클레오시드는 핵산의 화학적 또는 효소적 분해에 의해 얻어지는 글리코실아민이며 5탄당(리보스 또는 2' 디옥시리보스) 및 질소 염기의 두 가지 성분을 함유합니다. 질소 염기는 평면형, 방향족, 헤테로고리형 분자입니다. 대부분의 경우 퓨린 또는 피리미딘의 유도체입니다. 핵산의 주요 퓨린 성분은 아데닌(A)과 구아닌(G) 잔기이며, 주요 피리미딘 잔기는 시토신(C)과 우라실(U) (주로 RNA에서 발생), 티민입니다1. 이중 나선 DNA와 RNA에서 염기의 조성은 Chargaff의 규칙을 따릅니다. A=T(U) 및 G=C1. 뉴클레오시드의 예시는 아데노신, 구아노신, 시티딘, 우리딘 및 데옥시티미딘을 포함합니다. 신호 전달 분자로 기능하며 DNA 및 RNA 합성에 필요한 뉴클레오티드를 위한 전구체입니다. 또한 뉴클레오시드는 의학 및 분자생물학에서 중요한 역할을 하며 항바이러스제 및 항암제로 사용됩니다1.
뉴클레오티드는 RNA 및 DNA 빌딩 블록으로서 5탄당, 질소 염기 및 하나 이상의 인산염 그룹의 세 가지 구성 요소로 구성된 유기 분자입니다. 대다수의 뉴클레오티드에 존재하는 질소 염기는 퓨린(아데닌 + 구아닌)과 피리미딘(시토신, DNA의 티민 또는 RNA의 우라실)입니다. 뉴클레오티드의 예에는 아데노신 일인산(AMP)과 구아노신 일인산(GMP), 시티딘 일인산(CMP), 우리딘 일인산(UMP), 데옥시미딘 일인산(dTMP)이 포함됩니다1. 뉴클레오티드는 모든 생명체 내에서 유전 물질의 기본 단위일 뿐만 아니라, 세포 내 에너지, 대사 및 신호 전달에도 중요한 역할을 합니다. 생물학적 기능 외에도 뉴클레오티드와 그 유도체는 의료 응용분야에서 중요한 역할을 합니다. 암 및 AIDS 화학요법에 할로겐, 티올 또는 추가 질소 원자를 포함하는 합성 퓨린 및 피리미딘 유사체를 사용하고 장기 이식 중 면역 억제제를 사용합니다.2.
세포생물학 및 약물 발견
자사는 세포생물학 및 약물 발견에서 다양한 연구, 진단 및 제조 애플리케이션을 위한 다양한 천연 및 합성 뉴클레오시드, 뉴클레오티드, 올리고뉴클레오티드 및 그 유사체의 다양한 제품군을 제공합니다. 자사는 귀하의 요구 사항을 정확하게 충족하기 위해 mg부터 kg까지의 배치 크기로 제공되는 혁신적이고 신뢰할 수 있는 생물 시약을 통해 귀하의 과학적 발전을 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
비교할 수 없는 포트폴리오를 통해 혁신이 그 어느 때보다 가까워졌습니다.
  • 아데노신 유래 뉴클레오시드 및 뉴클레오티드
  • 대사 뉴클레오티드
  • 암 및 증식 바이오마커 뉴클레오시드
  • 비가수분해성 뉴클레오티드 유사체
  • 조효소 및 필수 보조 인자
  • 세포 배양, 세포 정지 및 세포 억제 뉴클레오시드
  • 단백질 정제 뉴클레오시드
  • 분자 및 HPLC 표준 물질
참고문헌
1.
Donald V, Judith G. V. 2011. Biochemistry. 4th ed.. New Jersey: John Wiley & Sons.
2.
V.W. R. 2016. Nucleotides. Harper's Illustrated Biochemistry, 30e. McGraw Hill.