Merck
대사체 라이브러리
실험실에서 보라색 용액이 포함된 대사산물 라이브러리 키트의 깊은 웰 트레이에 샘플을 추가하는 멀티 피펫의 클로즈업 사진
대사체 라이브러리 및 혼합물
대사체 라이브러리 및 혼합물은 대사체학 검사 및 분석에서 수백 개의 대사체를 확인하는 편리한 솔루션을 제공하며, 주로 기능적 세포 분석인 MS 및 NMR에서 대사체 정성화 및 정량화, 표현형을 확인합니다. 당사의 포트폴리오는 다음과 같습니다.
  • 정량화, 질병 관련 대사체 연구 또는 LC-MS의 품질 관리 검체 같은 다양한 연구 목적을 위한 즉시 사용 가능한 표준 혼합물 솔루션.
  • IROA Technologies는 는 다양한 종류의 대사산물을 포함하는 도금된 대사산물 라이브러리를 각각 96웰 플레이트에 개별적으로 배치했습니다. 각각의 라이브러리에는 사용자 설명서, 플레이트 맵, 내부 라이브러리 구축을 위해 데이터를 추출, 조작, 보관하는 MLSDiscoveryTM 소프트웨어가 포함됩니다.
  • 포도당분해/포도당신생성 키트, Pentose Phosphate 키트, TCA 회로 키트, Urea 회로 키트를 포함한, 핵심 대사 경로를 다루는 저분자 대사체 라이브러리 및 키트.
표준 물질 대사체 라이브러리
IROA Technologies에서 제공하는 대사물질 라이브러리 컬렉션에는 광범위한 대사물질 클래스가 포함되어 있으며 각 클래스는 96웰 플레이트에 개별적으로 배치되어 있습니다. 이러한 고순도(>95%) 화합물은 랙 1개당 96웰 플레이트로 된 polypropylene 랙 7개로 편리하게 제공되며, 각각의 웰은 건조 중량 5 μg을 포함합니다. 대사체는 표준 물질로 사용될 수 있으며 개별로 또는 모아서 분주할 수 있으므로, 분주당 여러 혼합물을 분석할 수 있습니다. 
연구 요구 사항을 더 잘 충족하기 위해 개별 플레이트 화합물을 별도로 주문할 수도 있습니다.
Loading
TRUQUANT 이스트 추출물 워크플로 키트
TRUQUANT 이스트 추출물 워크플로 키트는 정교한 정량화 시스템으로, 작은 생물학적 검체에서 수백 가지 생화학물질을 동시에 정확하게 생물학적 측정하기 위해 설계되었습니다. TruQuant 워크플로 키트는 소프트웨어 솔루션과 500개가 넘는 복잡한 내부 표준 물질로 구성된 종합적인 세트를 통합하여, 이온화 비효율성 및 매트릭스 효과와 관련된 문제를 해결합니다. 이러한 접근을 통해 억제 보정 데이터를 가능하게 하고, 여러 플랫폼에 걸쳐 일관된 정량적 결과를 보장하며, 검증된 화합물 식별을 용이하게 하고, 기기의 지속적인 품질 보증/품질 관리를 보장할 수 있습니다.