식물 배양 시약 응용분야
종자 배양, 분열 조직 배양, 캘러스 배양, 아배양 및 기타 식물 조직 배양과 같은 식물 세포 배양에는 특수 보조제 및 시약이 필요합니다. 자사는 겔화제, 식물 성장 조절제, 옥신, 사이토키닌 그리고 배양 중인 식물 세포의 성장과 발달을 지원하기 위한 항생제와 아미노산과 같은 기타 보충제를 제공합니다.
식물 조직 배양 겔화 제제
식물 조직은 액상 배지에서 배양되거나 겔 기질에 올려집니다. 아가는 오랫동안 식물 조직 배양을 위한 겔화제로 사용되어 왔습니다. Phytagel™은 식물 배양에 최적화된 박테리아 기질에서 생산된 아가 대체품입니다. 투명하고 무색의 고강도 젤을 생성하여 미생물 오염 감지를 돕습니다. Agargel™은 아가 및 식물 조직 배양에서 유리화 제어를 돕기 위해 개발된 Phytagel™의 혼합물이며 오염 감지에 월등한 반투명 젤을 생성합니다. 겔화제인 Gelrite®(Gelzan™)는 식물 조직 배양 애플리케이션에 사용할 수 있는 또 다른 아가 대체품입니다.
섹션 개요
식물 성장 조절제
식물 성장 조절제는 식물 세포 및 조직 배양 프로토콜에서 세포 성장을 지원하고 대사 경로를 유도할 수 있습니다. 식물 성장 조절제에는 옥신, 사이토키닌 및 제아틴이 포함됩니다. 자사의 식물 호르몬 제품군에는 앱시스산, 자스몬산, 지베렐린산이 포함됩니다. 식물 세포 배양에 대해 검증된 제초제는 디캄바 및 글리포세이트(Roundup®)를 포함합니다.
식물 옥신 및 사이토키닌
옥신은 세포 분열, 세포 신장 및 캘러스 형성을 촉진하기 위해 식물 세포 배양에 사용됩니다. 자사의 옥신 카탈로그는 식물 세포 배양에 가장 일반적으로 사용되는 2,4-디클로로페녹시아세트산과 3-인돌아세트산, 1-나프탈렌아세트산, 페닐아세트산, 2,3,5-트리요오도벤조산 및 2,4,5- 트리클로로페녹시아세트산을 포함합니다.
사이토키닌은 식물 조직 배양에서 세포 분열과 분화를 촉진합니다. 키네틴 및 벤질-아미노퓨린은 식물 세포 배양에서 가장 일반적으로 사용되는 사이토키닌입니다. 자사의 식물 배양 승인 사이토키닌에는 키네틴, 벤질아미노퓨린, 아데닌, 제아틴 및 티디아주론이 포함됩니다.
세포 배양 비타민 혼합물 및 기타 시약
식물 조직 배양은 특수 식물 배양 배지와 보충제가 필요합니다. 자사는 Gamborg 비타민 혼합물, 염류, 바나나 분말, 항생제(네오마이신, 리팜피신, 반코마이신, 파로모마이신), 해수와 코코넛 물을 포함한 특수 물뿐만 아니라 배양 중인 식물 세포 및 조직의 성장을 최적화하기 위한 기타 필수 보충제를 제공합니다.
관련 제품 자료
- Antibiotics in Plant Tissue Culture Protocol
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
- Classical Plant Media Formulations
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.
- Explant Sterilization – Plant Tissue Culture Protocol
Surface sterilizing plant material is an important for plant tissue culture. Commonly used disinfectants for plant tissue culture and methods for disinfecting seeds are included.
- 성장 조절제 – 식물 조직 배양 프로토콜
본 프로토콜의 여러 표를 활용하여 식물 세포 배양 배지에 사용할 옥신, 시토키닌 및 기타 조절제를 준비하십시오.
- Media Preparation – Plant Tissue Culture Protocol
Preparation from Packaged Powder, Preparation from Basal Salt Solutions, Banana Powder Preparation and Use, Coconut Water Preparation and Use
- Pathology Media – Plant Tissue Culture Protocol
Fungal and Bacterial Detection Media, Media Preparation and Storage, Media Composition Table.
- Phycology Media in Plant Tissue Culture
Phycology media can be prepared from concentrated solutions or from powdered salt mixtures. The concentrated solutions are complete, including vitamins, and should be stored frozen.
- Brochure: Plant Tissue Culture Products to Ensure Your Sucess
- Silver Thiosulfate – Plant Tissue Culture Protocol
Preparation instructions for 0.1 M Sodium Thiosulfate (STS) and 0.1 M Silver Nitrate stock solutions for laboratory use.
- Vitamin Mixtures – Plant Tissue Culture Protocol
Preparation of Solutions from Packaged Powder, Media Preparation using Vitamin Solutions, Vitamin Mixtures Composition Table