[콘텐츠로 건너뛰기](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko) 제품 장바구니0 KRKO 제품 제품애플리케이션서비스리소스지원 [로그인 / 등록](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [주문 조회](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/order-lookup) [빠른 주문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/quick-order) 장바구니0 [Home](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko)[애플리케이션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/applications)[유전체학(Genomics)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/applications/genomics)중합효소 연쇄 반응 애플리케이션 # 중합효소 연쇄 반응(PCR) 애플리케이션 ![RNA 분리부터 증폭까지 RT-PCR 단계 - 역전사효소(RT) PCR은 RNA 또는 mRNA 분리, 프라이머 어닐링, 첫 가닥 합성, PCR 증폭의 단계를 따릅니다.](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/molecular-biology/loading-pcr-tubes-into-thermocycler.jpg "Sample tubes being loaded into a PCR thermocycler") 중합효소 연쇄 반응(PCR)은 다양한 소스에서 특정 DNA 또는 RNA 서열을 효소적으로 증폭하는 효율적이고 신속한 <체외> 방법인 강력한 핵심 분자 생물학 기술입니다. 표준 PCR은 표적 DNA, 표적 DNA 서열의 측면에 있는 합성 올리고뉴클레오티드 프라이머 세트, 열안정성 DNA 중합효소(일반적으로 Taq 중합효소) 및 뉴클레오타이드로 구성됩니다. 열 사이클러를 사용하여 각 증폭 주기에는 이중 가닥 DNA(dsDNA)를 별도의 단일 가닥 DNA로 변성시키는 변성, 프라이머를 표적 DNA 서열로 어닐링하는 어닐링, DNA 중합효소가 프라이머에서 DNA를 연장하여 하나의 오래된 가닥과 하나의 새로운 가닥으로 새로운 dsDNA를 생성하는 연장의 세 단계가 포함됩니다. 한 사이클에서 합성된 가닥은 다음 사이클에서 주형 역할을 하여 단 20주기 만에 DNA의 양이 백만 배 증가합니다. * * * ## 관련 제품 Slide 1 of 9 1 of 2 [![Protector RNase Inhibitor](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/174/556/8d1e424e-34d7-4109-84b7-0625c65de418/640/8d1e424e-34d7-4109-84b7-0625c65de418.jpg) \ Roche \ RNAINH-RO \ Protector RNase Inhibitor](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/product/roche/rnainhro) 빠른 보기 [![DNase I Amplification Grade](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/768/254/b28f4124-c405-4238-bb00-17fba23ca875/640/b28f4124-c405-4238-bb00-17fba23ca875.jpg) \ Sigma-Aldrich \ AMPD1 \ DNase I](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/product/sigma/ampd1) 빠른 보기 [![ReadyScript® cDNA Synthesis Mix Complete reagent for first strand cDNA synthesis for RT-qPCR](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/791/103/7065858c-ff0a-4956-bc0a-fc48cc74f203/640/7065858c-ff0a-4956-bc0a-fc48cc74f203.jpg) \ Sigma-Aldrich \ RDRT \ ReadyScript® cDNA Synthesis Mix](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/product/sigma/rdrt) 빠른 보기 [![Enhanced Avian First Strand Synthesis Kit Components for cDNA synthesis with enhanced AMV reverse transcriptase](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/231/800/d7f37703-8d0d-4f13-94ca-092c9300bac3/640/d7f37703-8d0d-4f13-94ca-092c9300bac3.jpg) \ Sigma-Aldrich \ STR1 \ Enhanced Avian First Strand Synthesis Kit](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/product/sigma/str1) 빠른 보기 [![FastStart Universal Probe Master (Rox) sufficient for 250 reactions, sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/221/624/11a7cd9a-b594-452c-8c3d-7b0bceb92b53/640/11a7cd9a-b594-452c-8c3d-7b0bceb92b53.jpg) \ Roche \ FSUPMMRO \ FastStart Universal Probe Master (Rox)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/product/roche/fsupmmro) 빠른 보기 [![FastStart Universal SYBR Green Master (Rox)](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/348/305/be9f628a-518b-44fe-bfe4-441c8d1b40a3/640/be9f628a-518b-44fe-bfe4-441c8d1b40a3.jpg) \ Roche \ FSUSGMMRO \ FastStart Universal SYBR Green Master (Rox)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/product/roche/fsusgmmro) 빠른 보기 [![FastStart SYBR Green Master sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/626/814/6013edd9-71a7-4ee2-9c97-99491a2c3c26/640/6013edd9-71a7-4ee2-9c97-99491a2c3c26.jpg) \ Roche \ FSSGMMRO \ FastStart SYBR Green Master](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/product/roche/fssgmmro) 빠른 보기 [![FastStart TaqMan® Probe Master sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 2000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/626/814/6013edd9-71a7-4ee2-9c97-99491a2c3c26/640/6013edd9-71a7-4ee2-9c97-99491a2c3c26.jpg) \ Roche \ FSTMPMMRO \ FastStart TaqMan® Probe Master](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/product/roche/fstmpmmro) 빠른 보기 [![EagleTaq Universal Master Mix (ROX) sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/626/814/6013edd9-71a7-4ee2-9c97-99491a2c3c26/640/6013edd9-71a7-4ee2-9c97-99491a2c3c26.jpg) \ Roche \ EAGLETMMRO \ EagleTaq Universal Master Mix (ROX)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/product/roche/eagletmmro) 빠른 보기 * * * ## 추천 카테고리 [![분자 복제 및 단백질 발현](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/molecular-biology/molecular-cloning-protein-expression.jpg "CMV 프로모터 포유류 발현 벡터")](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/products/molecular-biology-and-functional-genomics/cloning-and-expression/molecular-cloning-and-protein-expression) [분자 복제 및 단백질 발현](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/products/molecular-biology-and-functional-genomics/cloning-and-expression/molecular-cloning-and-protein-expression) 곤충, 박테리아 및 포유류 단백질 발현 벡터로부터 안정적인 복제 및 강력한 단백질 발현을 위한 분자 복제 및 단백질 발현 방법과 프로토콜 [제품 쇼핑](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/products/molecular-biology-and-functional-genomics/cloning-and-expression/molecular-cloning-and-protein-expression) [![후성유전학](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/molecular-biology/epigenetics-and-chromatin.jpg "후성유전학")](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/products/molecular-biology-and-functional-genomics/epigenetics) [후성유전학](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/products/molecular-biology-and-functional-genomics/epigenetics) 후성유전학적 시약 및 리소스는 RNA 종, DNA 메틸화, 염색질 변형 및 히스톤 변형을 조사하기 위한 것입니다. [제품 쇼핑](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/products/molecular-biology-and-functional-genomics/epigenetics) [![ReagentPlus 용매 등급 제품](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/molecular-biology/microbiome-opc.jpg "ReagentPlus 용매 등급 제품")](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/products/molecular-biology-and-functional-genomics/microbiome) [마이크로바이옴](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/products/molecular-biology-and-functional-genomics/microbiome) 종합적인 장내 미생물군집 분석: 샘플 준비, 시퀀싱, 생물정보학, 통계를 아우르는 전체론적 솔루션을 발견하세요. 16S에서 WGS까지 [제품 쇼핑](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/products/molecular-biology-and-functional-genomics/microbiome) * * * 개요 관련 문서 및 프로토콜 지원 ## 역전사효소 PCR(RT-PCR) RT-PCR 또는 역전사효소 PCR은 매우 작은 샘플에서 얻은 특정 mRNA를 증폭하는 표준 PCR 기술의 변형된 형태입니다. 이 기술을 사용하면 기존 복제 기술에 필요한 지루한 mRNA 정제 과정이 필요하지 않습니다. RT-PCR에서는 표준 PCR 시약과 함께 역전사효소와 RNA 샘플이 사용됩니다. 반응 혼합물을 37˚C로 가열하면 역전사효소에 의해 RNA 샘플에서 상보적인 cDNA 사본을 생성할 수 있습니다. 그런 다음 이 cDNA는 프라이머 중 하나에 어닐링되어 첫 번째 가닥 합성을 유도합니다. 여기서부터 표준 PCR이 이어지며 최종적으로 dsDNA가 생성됩니다. RT-PCR은 세포와 조직에서 전사체 수준을 정량화하는 데 널리 사용되는 실시간 PCR(qPCR)과 자주 결합됩니다. ## Hot Start PCR Hot Start PCR은 열 활성화 단계가 발생할 때까지 반응 설정 중에 핫 스타트 Taq 중합효소 또는 변형된 dNTP의 결합을 억제하는 기술입니다. 핫 스타트 중합효소 활성을 억제하는 방법에는 화학적 변형, 항체 매개, 압타머 매개 방법 등 다양한 방법이 있습니다. ## 길고 정확한 표적 증폭을 위한 엔드포인트 PCR 엔드포인트 PCR은 종종 반응 완료 시 표적의 존재와 상대적 풍부도를 감지하는 데 사용됩니다. 표준 PCR 중에 생성되는 염기서열의 제한된 길이(약 5KB)는 '교정' 활동을 제공하는 추가 인자를 통합하여 부분적으로 극복할 수 있습니다. 길고 정확한(LA) PCR은 3′→5′ 엑소뉴클레아제와 함께 두 번째 열 안정 중합효소를 사용하여 말단 뉴클레오티드 오통합을 복구함으로써 충실도가 크게 향상되고 최대 40kb 길이의 DNA 표적을 증폭하는 능력을 제공합니다. [![문서 검색](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/ecommerce/document-search.png "문서 검색")](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) [더 구체적인 정보를 찾고 계신가요?](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) 데이터 시트, 인증서 및 기술 문서를 보려면 문서 검색을 방문하세요. [문서 찾기](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) ## 관련 문서 - [Troubleshooting PCR and RT-PCR Amplification](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/troubleshooting-pcr-and-rt-pcr-amplification) This page shows PCR and RT-PCR amplification troubleshooting. - [Digital PCR](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/protocol/genomics/pcr/digital-pcr) Digital PCR enables absolute quantification and detection of minority sequences against similar majority sequences, such as somatic mutations. - [Ethidium Bromide](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/genomics/nucleic-acid-labeling-and-detection/ethidium-bromide) Ethidium bromide is a well-known and widely used fluorescent dye in biotechnology research. - [중합효소 연쇄 반응](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/polymerase-chain-reaction) 중합효소 연쇄 반응은 분자 생물학에서 가장 널리 사용되는 기술 중 하나로, 변성, 결합, 연장이라는 세 가지 주요 단계를 거칩니다. - [핫스타트 PCR](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/hot-start-pcr) 핫스타트(Hot Start) PCR의 목적은 비특이적 증폭을 줄이고 프라이머 이량체의 형성을 방지하며 제품 수율을 높이기 위해 PCR 반응을 억제하는 것입니다. - [모두 보기 (70)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) ## 관련 프로토콜 - [표준 PCR 프로토콜](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/technical-documents/protocol/genomics/pcr/standard-pcr) 표준 PCR 프로토콜 단계를 익히고, 시약 목록이나 사이클링 매개변수를 확인해 보십시오. DNA의 일상적인 PCR 증폭에 사용되는 이 방법은 표준 Taq DNA 중합효소를 사용합니다. - [올리고뉴클레오타이드의 어닐링(Annealing) 프로토콜](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/technical-documents/protocol/genomics/pcr/annealing-oligos) 어닐링은 상보적 염기서열을 가진 2개의 단일 나선 올리고뉴클레오타이드를 가열 및 냉각하는 과정입니다. - [Oligonucleotide Melting Temperature](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/protocol/genomics/pcr/oligos-melting-temp) Learn about methods for calculating oligonucleotide melting temperature (Tm). - [PCR/qPCR/dPCR Assay Design](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/protocol/genomics/pcr/pcr-qpcr-dpcr-assay-design) PCR workflow's variability influenced by sample source, reverse transcription, and assay design, impacting reproducibility. - [REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit Protocol](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/protocol/genomics/pcr/redextract-n-amp) Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix. - [모두 보기 (62)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) ### 더 많은 기사 및 프로토콜 찾기 키워드 입력 검색 ## 어떻게 도와드릴까요 문의사항이 있으시면 [고객 지원 요청](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/support/customer-support) 을 제출하거나 고객 서비스 팀에 문의해 주세요: 이메일 [custserv@sial.com](mailto:custserv@sial.com) 또는 +1 (800) 244-1173 으로 전화하세요. ## 추가 지원 - [Chromatogram Search](https://www.sigmaaldrich.com/chromatogram-search) Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample. - [계산기 및 앱](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/support/calculators-and-apps) 웹 툴박스 - 분석 화학, 생명과학, 화학 합성 및 재료 과학을 위한 과학 연구 도구 및 리소스. - [Customer Support Request](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/support/customer-support) 씨그마 알드리치의 주문, 제품, 계정 및 웹사이트에 대해 궁금하신 부분을 확인할 수 있습니다 - [FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/) Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services. * * * __주요 기사__ [Troubleshooting PCR and RT-PCR Amplification](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/troubleshooting-pcr-and-rt-pcr-amplification) This page shows PCR and RT-PCR amplification troubleshooting. [Digital PCR](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/protocol/genomics/pcr/digital-pcr) Digital PCR enables absolute quantification and detection of minority sequences against similar majority sequences, such as somatic mutations. [Ethidium Bromide](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/genomics/nucleic-acid-labeling-and-detection/ethidium-bromide) Ethidium bromide is a well-known and widely used fluorescent dye in biotechnology research. [중합효소 연쇄 반응](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/polymerase-chain-reaction) 중합효소 연쇄 반응은 분자 생물학에서 가장 널리 사용되는 기술 중 하나로, 변성, 결합, 연장이라는 세 가지 주요 단계를 거칩니다. 상부 __계속하려면 로그인하세요.__ 계속 읽으시려면 로그인하거나 계정을 생성하세요. 로그인__계정이 없으십니까?__등록 이 페이지는 고객의 편의를 위해 기계로 번역하였습니다. 정확한 번역을 제공하고자 노력하였으나 기계 번역은 완벽하지 않을 수 있습니다. 기계 번역된 내용에 만족하지 않으실 경우 영어 원문을 참고하시기 바랍니다. 지원[고객 지원](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/support/customer-support)[문의하기](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/offices)[자주 묻는 질문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ecommerce/ecommerce-faq)[안전 데이터 시트(SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/documents-search?tab=sds)[인증서(COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/documents-search?tab=coa)[품질 및 규제](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/quality-and-regulatory-management)[계산기 및 앱](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/support/calculators-and-apps)[웹 세미나](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/webinars) 주문[주문 조회](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/order-lookup)[빠른 주문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/quick-order)[맞춤형 제품](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/services/custom-products)[전자상거래 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) 회사[회사 소개](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/about-us)[책임](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ssbi)[이벤트](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/events)[보도 자료](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/press)[프로그램](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/partnership-programs)[채용 정보](https://careers.merckgroup.com/global/en)[사무실](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/offices) 소셜 미디어 [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __연구. Development. 생산__ 연구, 생명공학 개발 및 생산, 의약품 치료제 개발 및 생산을 위한 솔루션과 서비스를 제공하는 글로벌 생명과학 산업의 선도적인 공급업체입니다. [![Vibrant M string](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string-1-rrvcrp.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko) [씨그마 알드리치® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/bioreliance)[Millipore® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/millipore)[SAFC® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/safc)[Milli-Q® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/milliq)[Supelco® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/supelco) © 2026 Merck KGaA, 독일 다름슈타트 및/또는 그 계열사. AI 학습 및 유사 기술을 위한 텍스트 및 데이터 마이닝을 포함한 모든 권리 보유. 사이트내에 허용되지 않은 콘텐츠 사용 및 복제는 엄격히 금지됩니다. | 상호명 및 호스팅 서비스 제공: 씨그마알드리치코리아유한회사 | 대표자: 김우규, 이경재 |  주소:서울특별시 강남구 테헤란로 508, 해성2빌딩 3층 | 연락처: 02-2185-1700, [](https://www.sigmaaldrich.com)[sakr@merckgroup.com](mailto:sakr@merckgroup.com) | 사업자등록번호: 135-81-83999 | 통신판매업 신고:2020-서울강남-01294  [사업자 정보 확인](http://www.ftc.go.kr/bizCommPop.do?wrkr_no=1358183999) [사이트 이용 약관](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/site-use-terms)|[개인정보 처리방침](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/privacy-statement)|[일반 판매 약관](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/terms-and-conditions)|[저작권 동의](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/copyright-consent)|[사이트 맵](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/site-map)|[회원 탈퇴 요청](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/services/support/remove-profile-kr) An unknown error has occured.