gDNA 정제
DNA 정제 키트는 시료에서 DNA를 추출 및 분리하여 세포 파편, 혈청, 단백질, 지질 및 이온 성분과 같은 생물학적 및 화학적 불순물을 제거하기 위해 사용됩니다. DNA 정제 키트를 클로닝, 유전자 편집, in situ 부합화, PCR, qPCR, 멀티플렉스 PCR, 서열분석 및 차세대 서열분석(NGS)을 비롯한 다양한 다운스트림 애플리케이션에서 사용하도록 DNA 시료를 세척하고 준비하기 위해 또한 사용합니다.
더 알아보기
GenElute™ DNA 정제 키트
Classic GenElute™ DNA 정제 키트는 실리카 수지를 사용하여 고염 조건에서 DNA에 강하게 결합하여 염/에탄올 용액을 사용한 세척 단계를 통해 단백질, 소형 RNA 및 기타 분자를 제거할 수 있습니다. 세척 후 정제된 DNA는 물 또는 TE 버퍼에서 용출됩니다. 특정 시료 유형에 맞춤화된 GenElute™ DNA 정제 키트의 광범위한 포트폴리오를 사용할 수 있어 세포 배양, 포유류 조직, 혈액, 박테리아, 바이러스, 식물 조직, 토양, 물, 소변 및 대변에서 유전체 DNA(gDNA)를 정제할 수 있습니다. GenElute™ Cell-Free DNA 키트는 순환 유리 DNA(cfDNA)를 빠르고 효율적으로 정제하므로 100bp ~ 500bp 범위의 무세포 DNA 절편을 회수하며, 차세대 서열분석, qPCR 및 중아황산염 서열분석을 비롯한 광범위 다운스트림 애플리케이션에 적합합니다.
특징:
- 실리카 기반 DNA 정제법
- 가장 저렴한 전처리 비용으로 고수율, 고순도 DNA
- 실험실 워크플로에서 DNA 정제를 위해 사용되는 가장 일반적인 기술
- ~90분 프로토콜(용해 시간에 따라 상이함)
- 특정 시료 유형을 위해 맞춤화된 키트의 포괄적인 포트폴리오
- 진공 및 스핀 형식
- 다중 분석물(이중 RNA/DNA 공동 정제 키트) 사용 가능
GenElute™-E 단일 스핀 DNA 정제 키트
GenElute™-E DNA 정제 키트는 단일 스핀으로 핵산을 분리 및 정제하기 위해 크기 배제에 의존하는 음성 크로마토그래피 기술을 이용합니다. 크기 배제 크로마토그래피에서 분자는 크기에 따라 분리됩니다. 단백질, 지질 및 이온 성분과 같은 더 작은 분자는 컬럼 고정상의 세공에 갇히게 됩니다. 더 큰 DNA 분자는 너무 커서 세공에 들어갈 수 없기 때문에 컬럼을 통해 빠르게 흐릅니다. 이러한 크기의 차이를 활용하여, GenElute™-E 정제 키트는 여러 결합 및 세척 단계 없이 단일 스핀으로 DNA 정제를 가능하게 합니다.
특징:
- 크기 배제에 기반한 음성 크로마토그래피 DNA 정제법
- 단순한 워크플로
- 신속한 프로토콜(실작업 시간 3분, 용해 시간에 따라 총 15-45분)
- PCR과 같은 다운스트림 공정을 억제할 수 있는 카오트로픽 염 또는 알코올 세척 용액이 없어 화학적 불순물 감소
- 스핀 단계의 횟수 감소로 유전체 DNA의 전단력 감소로 생물학적 불순물 감소
- 플라스틱 폐기물 감소 및 위해한 결합 또는 세척 버퍼 없음
- 환경친화적 포장
- 따르기 용이한 프로토콜 및 확인 목록
- 유전체 DNA 정제, PCR 정화 및 겔 추출을 위해 맞춤화된 키트 포트폴리오
EXTRACT-N-AMP™ PCR 키트
Extract-N-Amp™ PCR 키트는 혈액, 조직 및 식물 시료를 위한 최초의 통합형 DNA 추출 및 증폭 키트입니다. 이러한 혁신적인 키트는 신속히 DNA를 방출하고 PCR로 관심 표적을 증폭하기 위해 필요한 모든 시약을 제공합니다. 신규 추출법은 장시간 효소 분해 또는 균질화의 필요성을 제거합니다. 키트는 또한 추출물로부터 직접 증폭하기 위해 특별히 제조된 핫 스타트 PCR ReadyMix™를 포함합니다.
특징:
- 통합된 정제 및 증폭
- 단순한 시료 처리
- 키트에는 다양한 세포 및 조직으로부터 관심 표적을 신속히 추출하고 증폭하기 위해 필요한 모든 시약, 독점적 버퍼 및 효소가 포함되어 있습니다.
- REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™에는 추적 염료 역할을 하는 불활성 염료가 포함되어 있어 분석을 위한 아가로스 겔에 PCR 반응물을 편리하게 적재할 수 있습니다.
관련 제품 자료
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our diverse portfolio of products is guaranteed to get your DNA or RNA isolated, purified, and ready for amplification.
- Article: Extract-N-Amp™ Product Guide
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
- Article: GenElute™ Mammalian Genomic DNA Miniprep Kit Protocol
The GenElute™ Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
- Article: GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit Protocol (NA2100, NA2110, NA2120)
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
- Article: Genomic DNA Sample Purification and Quality Assessment
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
- Article: Impact of GenElute™-E Purification Method on Accuracy of DNA Quantitation and Downstream Enzymatic Processes
Evaluation of the purity of genomic DNA by UV spectrophotometry, gel electrophoresis, and downstream qPCR using GenElute™-E DNA purification kits.
- Article: GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit Protocol (G2N10, G2N70, G2N350)
This article describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit.