Merck
비오틴화된 단백질 정제
비오틴화 단백질 및 비오틴화 항체는 일반적으로 기초 연구 및 약물 발견에 사용됩니다. 다양한 친화성 크로마토그래피 레진 그리고 사전 충진 컬럼 및 플레이트를 사용하여 비오틴화 단백질과 항체를 결합, 분리 및 정제할 수 있습니다.
더 알아보기
관련 제품 자료
아가로스 비드 및 친화성겔
아가로스 비드 및 친화성겔은 비드형 아가로스에 가교된 스트렙트아비딘 또는 아비딘을 사용하여 바오틴화 단백질 및 비오틴화 항체를 정제합니다. 아비딘 및 스트렙트아비딘 모두는 높은 친화성을 가지고 비오틴에 결합하지만, 아비딘은 높은 비특이적 결합을 나타낼 수 있습니다. Extravidin®-아가로스는 바이오틴에 대한 매우 높은 친화성 및 특이성을 가진 변형 아비딘을 사용합니다. 소규모 내지 대규모 정제에 적합한 이러한 레진은 중력 유동 컬럼 정제, 배치 처리에서의 저속 원심분리 및 저압 크로마토그래피 절차에 적합합니다. EZview™ 친화성겔에는 사용자가 펠렛을 상층액과 쉽게 구별할 수 있도록 하는 적색 염료가 포함되어 있어, 배치 정제 중 단백질 손실이 적습니다.
자성 비드
PureProteome™ Streptavidin 자성 비드는 혈청, 혈장 또는 세포 배양 상충액과 같은 복잡한 혼합물로부터 면역글로불린을 빠르고 재현성 있는 방법으로 정제하는 데에 사용됩니다. 비오틴화 단백질 및 비오틴화 항체는 자성 랙 또는 플랫폼을 사용하여 정제되어 세척 및 용출 분획에서 비드를 분리합니다. 이러한 절차는 단일 마이크로원심분리 튜브를 사용하는 낮은 처리량 또는 자동화가 있거나 없는 96웰 플레이트를 사용하는 높은 처리량에 적합합니다. Streptavidin Magnetic Particle는 비오틴화 단백질과 비오틴화 항체의 정제에도 사용할 수 있습니다.
SigmaScreen™ 스트렙트아비딘 고용량 코팅 플레이트
SigmaScreen™ 스트렙트아비딘 코팅 고용량 플레이트는 표준 스트렙트아비딘 또는 ExtrAvidin 코팅 플레이트보다 훨씬 큰 비오틴화 결합 능력을 제공하는 독점 코팅 기술을 활용합니다. 바인딩 용량이 96-웰 형식에서 >300 pmol/well 또는 384-웰 형식에서 >150 pmol/well인 이러한 플레이트는 포집된 단백질을 MALDI, ICAT 또는 SDS-PAGE와 같은 다양한 방법으로 후처리 분석할 수 있도록 용출시킬 수 있습니다. SigmaScreen™ 스트렙트아비딘 코팅 고용량 플레이트는 ISO 9002 하에 자사 GMP 시설에서 제조되며 높은 웰 간 및 플레이트 간 일관성을 제공합니다.
Cytiva™ Amersham 크로마토그래피 컬럼 및 배지
다양한 Cytiva™ 아머샴 크로마토그래피 컬럼 및 배지 레진은 바이오틴화 단백질 및 항체의 신뢰할 수 있는 고분해능 소규모 및 대규모 정제에 사용할 수 있습니다.
  • SpinTrap™ 컬럼은 비오틴화 단백질 및 비오틴화 항체의 간단한 소규모 정제를 위한 사전 충진 일회용 스핀 컬럼입니다.
  • HiTrap™ HP 컬럼은 바이오틴화 단백질 및 항체의 일상적인 예비 정제를 위해 Streptavidin Sepharose™ 고성능 레진으로 사전 충진되어 있습니다.
  • MultiTrap™ 96웰 필터 플레이트는 수동으로 또는 자동화 로봇 시스템을 사용하여 원심분리 또는 진공 여과가 가능한 사전 충진 96웰 필터 플레이트를 사용하여 바이오틴화 단백질 및 항체의 소규모 정제를 위한 빠르고 안정적인 형식을 제공합니다.
  • Streptavidin Mag Sepharose™ 배지는 면역침전법 또는 풀다운 애플리케이션을 통해 표적 단백질의 농축을 단순화하기 위해 설계된 Sepharose™ 기반 자성 비드로 구성되며, 세포 상층액에서 비오틴화 단백질 및 비오틴화 항체의 신속한 소규모 정제 그리고 스크리닝에 사용할 수 있습니다.
  • 또한, Streptavidin Sepharose™ High Performance 레진은 규모확정 정제를 위해 별도로 사용 가능합니다.