Merck
Acids bottles
복잡한 분석에서 일상적인 실험실 작업 또는 생산까지, 생명과학에서 각 요구사항은 고유한 솔루션을 필요로 하며 서로 다른 규정의 적용을 받습니다. 제품을 찾는 경우, 표적 애플리케이션 및 귀하의 특정한 필요를 고려해야 합니다.  
귀하의 검색을 단순히하도록, 자사의 광범위한 산류는 다양한 애플리케이션을 위한 세 가지 포트폴리오 브랜드에 따라서 제공됩니다.   
  • 분석 화학을 위한 Supelco® 제품
  • 실험실 및 생산을 위한 Sigma-Aldrich® 재료
  • 생물제약 그리고 제약 개발 및 제조를 위한 SAFC® 제품
각 브랜드는 다양한 용량, 포장 재료 및 다른 문건 패키지와 함께 제공됩니다. 이제, 귀하의 애플리케이션에 적합한 광범위한 포트폴리오를 탐색하고 발견해 보십시오. 
Suprapur® Hydrofluoric acid 40% from Supelco®
High Purity Acids for Instrumental Analysis
자사는 HPLC 및 LC-MS 분석을 위한 포괄적인 범위의 LiChropur® 고순도 산류를 제공하여 배경 노이즈 및 신호 억제를 최소화합니다. 이러한 산류는 자사 고객의 기대에 부응하도록 자사 품질관리 부서에서 애플리케이션 검사를 합니다.
Suprapur® 및 Ultrapur® 제품은 무기물 미량 및 초미량 분석을 위해 고순도 산류를 구입하려는 귀하의 필요를 충족하도록 디자인되었습니다. 국제 표준에 부합하기 원하거나, 안전성 규제를 따르거나, 대용량 또는 소용량이 필요하시면, 이러한 제품 범위에서 이상적인 솔루션을 쉽게 찾을 수 있습니다. 제품 및 품질 관리 시설은 귀하와 동일한 지침과 규정을 항상 준수하므로, 품질 보증이 가장 중요합니다. 자사는 민감한 기기 기술의 요구사항(ICP-OES, ICP-MS, AAS 등)을 충족하기 위해 맞춤형 고순도 산류를 제공합니다.
Acids for Classical Analysis
분석용 EMSURE® 산류는 모든 규제성 및 고강도 실험실 애플리케이션을 위한 자사의 프리미엄 등급입니다. 대부분의 분석용 EMSURE® 산은 ACS, ISO 및/또는 유럽 약전 규정의 요구조건을 충족하거나 초과합니다. 가장 광범위한 최적의 제품 규격을 특징으로 하며, 전 세계에 25 mL 유리병부터 최대 200 L PE통에 이르는 가장 폭넓은 포장 크기 및 포장 옵션을 제공합니다.
성능은 덜 하지만, 여전히 최상의 품질과 신뢰성이 필요한 경우, 자사의 분석용 EMPARTA® 산류를 이용할 수 있습니다. 이 제품은 ACS의 요건을 만족하며 다양한 분석 실험실 애플리케이션을 위해 적절합니다. 또한, EMPLURA® 등급 산류는 가장 중요한 사양 파라미터를 만족하며 예비 실험실 작업, 세척 및 생산을 위해 적합합니다.
자사는 실험실 운영에서 최대의 안전성을 위해 Safebreak 병, PE 코팅 유리병 및 병에서 과도한 압력을 생성하는 시약을 위한 SafetyCap과 같은 혁신적인 포장 솔루션을 개발했습니다. 귀하는 자사의 분석용 산류와 함께 애플리케이션 지향 품질, 보다 나은 유연성과 안전성 그리고 우수한 비용-성능 비율의 헤택을 누릴 수 있습니다.
생물제약 및 제약 제제 그리고 생산 제품
제약 분야에서 규제 환경은 끊임없이 변화합니다. 시장 추적 자체를 잃지 않으면서 최신 요건을 따라가는 것은 수행하기 쉽지 않은 업무입니다. 복제약 및 바이오시밀러(Biosimilar)가 시장으로 계속 유입되어 발생하는 부담으로 인해, 제품과 함께하는 시간 전반에 걸친 품질과 올바른 파트너라는 실제로 중요한 사항에 집중하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.
자사는 공정 최적화에서 규제 업무 지원에 이르는 다양한 서비스를 통해 개발, 스케일업 및 생산의 모든 단계에서 고객을 지원합니다. 생물제약 및 제약 제제 그리고 생산을 위한 고품질 제품의 SAFC® 포트폴리오는 엄격한 품질 관리 절차를 견디며 해당 cGMP 지침에 따라서 생산됩니다.
자사 원료는 Emprove® 프로그램의 일환으로 광범위한 문건과 함께 제공되어 제약 및 생물제약 제품의 준수, 완전한 공급망 투명성 및 위험성 완화를 용이하게 합니다.
적정을 위한 정량 용액
자사 Titripur® 정량 용액 및 Titrisol® 농축물은 적정법을 이용한 화합물 정량을 위해 여러 농도의 산성류를 제공합니다. 이러한 제품은 고품질 표준에 따라 생산 및 분석됩니다. Titripur® 용액은 자사 ISO/IEC 17025 인증 품질 관리 실험실에서 분석합니다. 이러한 분야에서의 혁신은 원활한 데이터 이전을 위해 병에 RFID 태그가 부착된 자사 디지털 제품입니다.