Merck
Home제품화학 및 생화학 물질생화학물질아가로스: 특성 및 연구 응용분야
아가로스: 특성 및 연구 응용분야
DNA 분리에 이용되는 아가로스 전기영동 겔의 제조 중 자외선광 박스의 클로즈업
자사는 다양한 겔 강도, 녹는점, 겔화(gelling) 온도 및 전기삼투압(EEO) 수준을 가진 광범위한 아가로스 제품을 공급하여 귀하의 모든 연구 애플리케이션을 충족시킵니다. 자사는 신뢰할 수 있는 아가로스 공급원을 유지하고 새로운 생산 능력을 개발하여 여러분에게 비교할 수 없는 품질과 일관성을 제공합니다.
pHast Pack™ 즉시 사용 가능한 아가로스 겔
연구 시간이 한정적인가요? pHast Pack™ 즉시 사용 가능한 아가로스 겔은 TAE 완충액의 1% 아가로스 또는 TBE 완충액의 1% 아가로스 형태로 제공됩니다. 여러분의 작업을 단순화할 수 있도록 고안되어 연구에 더 많은 시간을 사용할 수 있습니다. 간단히 물과 혼합한 후 약간의 열을 가해 파우더 혼합물을 용해하면 신뢰할 수 있는 전기영동용 아가로스 겔을 신속하게 조제할 수 있습니다. 
아가로스는 무엇입니까?
아가로스는 다당류이며 아가 또는 아가 함유 해양 조류(다시마)에서 분리되어 정제됩니다. 아가로스는 천연 폴리머이며, 화학 구조상 아가로비오스(Agarobiose)의 β-D-갈락토스 및 3,6-안하이드로-L-갈락토스가 교대로 있는 단위로 구성되어 있습니다. 선형 아가로스 폴리머는 사슬을 형성하여 유연한 섬유를 생성하며 사용된 아가로스의 양에 따라서 50nm에서 200nm 사이의 직경을 가진 채널망을 형성합니다.
아가로스는 어떻게 사용됩니까?
아가로스는 다양한 성질 및 사양을 가지고 있으며, 핵산 전기영동, 면역확산 기법, 조직 배양에서 세포를 위한 겔 플레이트 또는 오버레이, 세포 배양 배지, 겔 크로마토그래피, 친화 크로마토그래피, 및 이온교환 크로마토그래피와 같은 다양한 애플리케이션에서 겔화 제제로 유용하게 사용됩니다. 겔 전기영동은 DNA 분리 및 DNA 검출과 같은 사례에서 크기에 따라서 생물학적 분자를 추출하기 위해 사용되는 일반적인 생명 공학 실험실 기법입니다.
핵심 아가로스 특성
황산 함량 - 황산은 존재하는 주요한 이온군으로써 순도 표지자로써 사용됩니다.
겔 강도 - 겔을 파쇄하기 위해 가해야 하는 힘.
겔화점 - 아가로스 수용액이 냉각되면서 겔을 형성하는 온도. 아가로스 용액은 용액에서 겔로 전이할 때 이력현상을 보입니다. 다시 말해, 겔화점은 녹는점과 같지 않습니다.
전기삼투압(EEO) – 겔을 통해 액체로 전이되는 것을 의미합니다. 아가로스 겔의 음이온군은 매트릭스에 고정되어 움직이지 못하지만, 해리성 상대 양이온은 매트릭스 내에서 음극을 향해 이동하며 EEO를 생성합니다. 생체폴리머의 전기영동은 일반적으로 양극을 향하므로, 내부 대류로 인해 EEO는 분리를 간섭할 수 있습니다.