마우스 배아 배지
마우스 전체 배아 배양은 포유류 발달 생물학 및 선천적 결함 연구에 사용되는 중요한 기법입니다. 이 기술은 기관 형성 단계에서 외식된 설치류 배아의 종단 연구를 가능하게 합니다. 형질전환 마우스를 생성하기 위한 필수 기술은 안정적으로 전달감염된 마우스 배아 줄기세포(ES)를 마우스 배반포로 형질전환 및 주입하는 것입니다. 배아 수집, 조작 및 전달 기술을 최적화하기 위해 자사는 마우스 배아 배지 및 시약의 완전한 제품군을 제공합니다.
섹션 개요
제품
배아 취급 및 조작을 위한 Hepes 기반 배지
- M2 배지는 배아 수집 및 배양 인큐베이터 외부의 연장된 취급에 자주 사용됩니다.
- FHM은 CO2 배양 환경 외부의 배아를 조작하도록 사용하는 KSOM 제형의 변형입니다.
배아의 배양 및 발달을 위한 중탄산염 기반 배지
- 변형된 M16 배지: Krebs-Ringer 중탄산염 완충액을 기반으로 하는 전통적인 배아 배양 배지
- KSOM 배지는 배아가 2-세포 차단을 극복하도록 하고 강화된 세포 분열을 지원합니다. 자사의 독점적인 제형은 더 높은 수율의 배반포 발달을 제공합니다.
모든 배지는 마우스 배아 배양에서 검사되고 프리미엄 품질의 원료를 사용하여 제조됩니다.
EmbryoMax® 진보된 KSOM 배지
EmbryoMax® 진보된 KSOM 배지는 마우스 배아의 수확 및 배양을 위한 일체형 배지로, 배아 수확 및 배양에 고유하고 별도의 제형이 필요한 기존의 2단계 시스템을 대체합니다. 자사의 진보된 KSOM 제형을 사용하면 대기 조건에서 배아를 처리하고 단일 배지를 사용하여 CO2 제어 인큐베이터에서 배양할 수 있습니다.
배아 발달의 6단계
0일
접합체
1일
2세포
1~2일
4세포
2일
다세포
2~3일
상실배
3~4일
주머니배
관련 제품 자료
- Article: Mouse Embryonic Stem Cell Culture Procedures & Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Article: Development of a New Advanced KSOM Mouse Embryo Media that Enables Dual-Use Embryo Culture and Cell Handling Applications
Advanced KSOM mouse embryo media that can be used as a single medium for both harvest and culture of mouse embryos to facilitate creation of transgenic knockout mice.