Merck
Home제품분석 화학분석 샘플 준비고체상 추출법(SPE) 및 QuEChERS
고체상 추출법(SPE) 및 QuEChERS
사전충전 Supelco® Discovery® DSC 18 SPE 카트리지
SPE 카트리지
제약, 임상, 식품 및 음료, 환경, 석유화학 및 농업을 포함한 다양한 애플리케이션에 이상적인 광범위한 SPE상 화학물질 및 카트리지를 제공합니다. 위상 화학 제품군은 사용자가 시료 전처리 목표를 달성하도록 필요한 보존성 및 선택성을 스크리닝할 수 있습니다.
고처리량 제약 스크리닝 및 분석을 위한 Discovery® DSC-18 Supelco® 96 웰 플레이트 에셈블리
SPE 웰 플레이트
자사의 SPE 플레이트는 사용자가 재현성과 처리량 향상을 위해 최대 96개 검체를 동시에 처리할 수 있게 하고, 우수한 회수율과 증가된 감도를 유지할 수 있도록 합니다. 96-웰 플레이트는 다채널 피펫터 및 자동화와 호환성을 제공하며 실리카 흡착제 및 고분자 흡착제와 이용 가능합니다.
도전이 되는 녹색 매트릭스에서 dSPE 용 Supel ™ QuE Verde 흡착제의 사전 결정량을 함유하는 원심 분리 튜브.
QuEChERS
“QuEChERS”(분산 SPE, dSPE)법은 식품 및 농산품을 위한 다중 잔류 농약 분석 영역에서 인기 있는 시료 전처리 기술로 부상하고 있습니다. QuEChERS 기술은 보다 높은 회수율, 정확한 결과 및 높은 시료 처리량과 같은 장점을 제공합니다.
HybridSPE® DPX 팁은 전체 시료 전처리를 위한 INTip 솔루션을 제공합니다.
DPX® 팁
Dispersive Pipette Extraction(DPX) 팁은 수 초 내에 추출을 달성하기 위해 쉽게 자동화 가능한 전체 시료 전처리를 위한 INTip 솔루션을 제공합니다. HybridSPE® 흡착 재료는 LC-MS 또는 LC-MS/MS 분석을 위한 생물학적 매트릭스에서 내인성 인지질 간섭의 선택적 유지 및 제거를 위해 팁 내에 느슨하게 함유됩니다.
대용량 시료의 신속한 처리를 위한 Supelclean™ ENVI™-8 DSK SPE 멤브레인
디스크
SPE 디스크는 다량의 검체량을 처리하기 위해 빠른 유속을 제공하는 변형 실리카 입자가 내장된 다공성 유리 파이버 멤브레인입니다. 급속 유기 오염물 추출을 지원하는 SPE 디스크를 제공하여, 525.1 및 508.1을 포함한 EPA 500 시리즈에 이상적입니다.
고체상 추출법 부속품
시료 전처리 요건을 준수하기 위해, SPE 튜브 구성 요소, 용출 랙, 건조 부착물, 단일 SPE 튜브 프로세서, 진공 펌프 트랩 키트, 디스크 홀더 및 진공 매니 폴드를 포함한 다양한 부속품을 제공합니다.
하이라이트
Supel™ Swift HLB SPE 카트리지 웨비나
웨비나: Supel™ Swift HLB SPE 카트리지
기존의 실리카 기반 재료에 비해 고분자 고체상 추출법 재료를 사용하는 것의 주요 장점에는 더 넓은 pH 범위, 컬럼 간 일관성을 위한 구체 형태 등이 있습니다.