DNA 및 RNA 정제
DNA 및 RNA 추출은 분자생물학에서 사용되는 기본적인 방법입니다. 고품질, 고순도 핵산의 필요성은 광범위한 분야의 연구 및 임상적 애플리케이션을 위해 중요합니다. 핵산 정제는 여러 분자생물학 및 유전체 작업흐름에서 시작 단계입니다.
DNA 및 RNA 시료를 비정제 준비물에서 확보하는 경우가 종종 있습니다. 유전체 DNA, 플리스미드 DNA 및 총 RNA는 박테리아 및 포유류 세포, 식물 조직, 균류 조직, 포유류 조직, 혈액, 혈장, 혈청, 바이러스, 구강 및 비강 면봉, 겔 매트릭스, PCR 및 기타 효소 반응물을 포함하는 여러 출처에서 추출되어 정제될 수 있습니다. 이러한 샘플에서의 핵산 분리 작업은 세포막의 용해 또는 시료 균질화, 그 후 단백질, 효소, 계면활성제, 염류 및 지질의 제거를 포함합니다.
일반적인 방법:
|
|
최종 애플리케이션에 따라서 최상의 정제법이 결정됩니다. 다운스트림 애플리케이션은 PCR, qPCR, 제한효소 처리, 접합, 클로닝, 유전자형분석, 유전자 발현 분석, 차세대 염기서열분석(NGS) 그리고 노던 및 서던 블로팅(blotting)을 포함합니다.
관련 기술 문서
- Discover the best purification option for your oligo, based on the intended application.
- An overview of methods for quantifying DNA and RNA, how to measure DNA and RNA concentration and yield, and how to assess purity of nucleic acid samples.
- Fit-for-use products offer the quality, consistency & documentation necessary for every step of your IVD development and manufacturing process.
- This page shows possible causes and solutions for problems that may occur during plasmid DNA preparation.
- Impact of Purification Method on Accuracy of DNA Quantitation and Downstream Enzymatic Processes. Evaluation of the purity of genomic DNA by UV spectrophotometry, gel electrophoresis, and downstream qPCR using GenElute™-E DNA purification kits.
- 모두 보기 (39)
관련 프로토콜
- Handing and stability techniques to reduce variation and ensure trouble-free experiments.
- Plasmids purified from genomic DNA, proteins, ribosomes, and the bacterial cell wall are used in molecular biology research. Various methods have been developed for plasmid DNA purification.
- GenomePlex® Whole Genome Amplification is the method of extracting DNA from the animal sample. GenomePlex® products have been used to amplify genomic DNA from chicken, porcine, bovine, fish, and shrimp source.
- This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
- 모두 보기 (53)
더 많은 아티클 & 프로토콜을 찾아보세요.