세포학 염색제
세포학은 인체의 조직에서 추출한 박리 세포 및 세포 분석을 통해 많은 일반적인 질병들을 신속히 진단할 수 있습니다. 즉시 사용 가능한 다양한 고품질 세포학 염색 및 염색 솔루션은 신뢰할 수 있고 재현 가능한 세포학 테스트 결과를 얻는 데 도움이 됩니다. 포트폴리오에는 호르몬 질환 진단을 위한 파파니콜로 용액과 쇼르 염색액, 김자 염색 시약, 헤마토실린액, 길(Gill) 1, 2, 3번, 청색화제, 파펜하임 염색제 등이 있습니다.
더 알아보기
파파니콜로 염색제
파파니콜로(Papanicolaou) 염색(Pap 염색)은 조지 N. 파파니콜로 박사가 개발한 세포병리학에서 널리 사용되는 염색 기법입니다. 자사는 세포의 많은 구성 성분을 서로 다르게 염색하는 일련의 파파니콜로 염색제와 용액으로 핵과 세포질의 중요한 구성 성분을 검사할 수 있게 합니다. 일반적인 세포학적 시료에는 질, 자궁경부, 전립선의 박리 세포와 기타 인체 분비물이 있습니다. 파파니콜로 염색액은 수동 및 자동화 방법을 모두 포괄하는 다양한 포장 옵션으로 제공됩니다. 핵 염색액은 다양한 헤마토크릴린 용액과 건조 염료로 구성되어 있습니다.
쇼르(Shorr) 염색액
쇼르(Shorr) 염색은 호르몬 세포진단에만 사용되는 신속한 단일 시약 염색 방법입니다. 여포와 황체 호르몬에 의해 발생하는 질 상피의 특징적인 변화를 평가하고 질 도말 검사를 통해 생식 주기 단계를 결정합니다. 여포자극호르몬(FSH)과 황체 호르몬은 각각 호산구와 호청구 증가에 영향을 미칩니다. IVD 등록 및 CE 인증된 즉시 사용 가능한 쇼르 염색액은 수동 및 자동화된 방법 모두에 적합합니다.
Cytocolor™ 신속 염색 키트
변형된 용액을 사용한 Szczepanik의 표준 세포학적 염색(CYTOCOLOR™)은 주로 산부인과 검진의 초기 진단에 사용됩니다. 이러한 염색제는 세포 변화, 호르몬 상태 및 부인과 도말의 질 세균총에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 3~4분 안에 제공합니다. 기존의 파파니콜로 염색에 비해 CYTOCOLOR™ 키트는 오렌지 염색제가 필요 없고, 성숙한 세포와 각질화된 세포 모두 오렌지색이 아닌 분홍색으로 나타납니다.
자사의 모든 용액과 키트는 임상진단 응용과 실험실 사용에 적합합니다.
신속한 염색 키트 및 솔루션 – Hemacolor®
자사는 소변, 객담, FNAB, 정자, 유출물, 배설물 등 혈액과 골수 도말에서 세포학적 시료에 이르기까지 비산부인과 시료에 대한 다양한 Hemacolor®® 염색제를 제공합니다. 이러한 키트와 용액은 진단용도로서 IVD 등록 및 CE 인증된 제품입니다.
자사의 Hemacolor®® 키트를 사용하면 30초 만에 파펜하임 염색을 재현할 수 있습니다. 해당 키트에는 버퍼 정제와 함께 즉시 사용 가능한 매우 안정적인 3가지 용액(고정용, 빨간색 및 파란색 용액)이 포함되어 있습니다. 개별 Hemacolor®® 염색액도 선택할 수 있습니다. 자사는 진단 용도로 Hematek®® 슬라이드 염색기(Siemens Healthcare Diagnostics)와 결합된 혈액과 골수 도말 자동 염색을 위한 CE 인증 및 IVD 등록된 Auto-Hemacolor®® 염색제를 제공하며 최대 1000개까지 염색할 수 있습니다.
세포학용 보조제
정확하게 세포학적 시료를 수집하고, 고정하고, 준비하고, 마운팅하는 데 필요한 모든 것을 자사는 보유하고 있습니다.
- 시료: 수집 시스템은 멸균 용기, 면봉, 약숟가락을 포함합니다.
- 고정: 탈수, 에탄올, 시약 알코올, 기타 고정 시약에 대한 최적 예방용 M-Fix®® 스프레이 고정제
- 분화 용액: 퇴행성 헤마토크실린 염색제 분화를 위한 산성화 알코올 용액
- 탈수 및 투명화: 에탄올, 2-프로판올, 자일렌, 자일렌 없는 Neo-Clear™를 포함한 자일렌 대체제
- 마운팅: 자일렌이 없는 Neo-Mount™ 무수 마운팅 미디어, DPX는 영구적 전처리를 위한 새로운 비수성 DBP 마운팅 미디어, 유리 커버슬립을 대체하는 M-Glas®® 액체 커버글라스, 영구적 전처리를 위한 Entellan® 신속한 마운팅 시약, Krystalon™ 톨루엔 기반 마운팅 미디어
- 이미징: 고해상도 현미경용 이머전 오일
관련 제품 자료
- Brochure: Make Every Minute Count — Complete Pathology Solutions
With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow. Now you can have confidence in the quality of every result and look boldly toward tomorrow.