안정 동위원소
ISOTEC® 안정 동위원소는 기체에서 복잡한 분자에 이르는 안정 동위원소 화합물입니다. 이러한 화합물은 단백질체학 및 대사체학의 추적자 연구, MRI / MRS용 제제 및 기타 광범위한 생물의학 애플리케이션에 유용합니다.
안정 동위원소 표지 지원은 트레이서 및 플럭스 연구 모두에 이점을 제공합니다. 대사 경로는 자연 발생 및 질병 지표 대사물질을 추적하여 연구할 수 있습니다. 또한, 안정 동위원소 표지 내부 표준물질과 질량 분광법 결정을 결합하여, 외부 물질 또는 간섭이 대사체에 미치는 영향을 밝혀낼 수 있습니다.
안정 동위원소를 위한 애플리케이션
대사 및 영양 연구에서 안정 동위원소 표지 화합물을 사용하면 생화학적 경로를 분석할 수 있습니다. 기초 과학 연구를 위한 동위원소 표지 화합물을 이용하면 생리적 상태를 유지하기 위한 대사 경로의 역할에 대해 조사할 수 있습니다. 안정 동위원소 표지된 대사물질을 사용한 in vivo 연구는 대사 경로와 플럭스를 포함하여 대사의 중요한 측면을 밝혀내는 데 도움이 됩니다.
NMR 분광법에 의한 고해상도 구조 결정을 위한 중요한 도구는 안정 동위원소 표지된 생체분자의 사용입니다. 연구자는 안정 동위원소를 단백질에 선택적으로 또는 균일하게 통합하여 스펙트럼의 복잡성을 상당히 줄일 수 있습니다. 13C, 15N 및 중수소는 미생물 발현 시스템, 펩타이드 합성 또는 무세포 추출물을 통해 단백질에 통합되는 가장 일반적인 동위원소입니다.
안정 동위원소 화합물을 의료 영상과 연계하여 13C-MRS 체내 기법을 사용하면, 신경 정신 질환, 암 및 기타 질환의 조기 진단과 치료를 위해 에너지 관련 대사 경로를 탐색할 수 있습니다.
자사는 이러한 애플리케이션 및 기타 다양한 애플리케이션을 위해 탄수화물, 아미노산, 보호 아미노산, 대사산물, 지방산, 비타민, 스테로이드, 기타 생물학적 활성 화합물, 및 세포 배양 배지와 구성 요소로 표지된 종합적인 동위원소 포트폴리오를 제공합니다. 또한 자신만의 화합물을 만드는 것을 선호하는 연구자를 위한 동위원소 표지 합성 빌딩 블록을 제공합니다. 동위원소 합성에 대한 자사의 전문성으로 고객의 특정 니즈에 대한 맞춤형 화합물을 제공할 준비가 되어 있습니다.
자사의 많은 안정 동위원소 제품은 벌크로 구매 가능합니다. 가격, 구매 가능 여부 및 포장 정보를 받으려면 아래 양식을 작성하십시오. 또한, 요청 사항에 대해 이메일(isosales@milliporesigma.com)을 보내거나 안정 동위원소 고객 서비스 팀에 문의할 수도 있습니다.
*로 표시된 필드는 필수사항입니다.
관련 제품 리소스
생체 분자 NMR
Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids
Methyl Isotope-Labeling of Proteins
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media
Selective Protonation of Methyl Groups in Highly Deuterated Proteins
Solid-state NMR on Larger Biomolecules
애플리케이션 노트: a-Ketoacids as Biosynthetic Precursors for Protein NMR
애플리케이션 노트: Isotopic Labeling in Solid-state NMR of Proteins
애플리케이션 노트: Stable Isotope Labeling by Amino Acids in Cell Culture (SILAC)
기술 회보: Utilizing ISOGRO® as Stand-alone or Supplemental Media
Mass Spec
Isotopically Labeled Steroid Standards
애플리케이션 노트: Comparison of Deuterium, 13C, and 15N Isotopic Labels in Mass Spec Standards
MRI / MRS / 과분극화/ PET
파라수소 유도 분극
13과다분극된 피루브산을 사용하여 뇌 대사를 입증하기 위한 C MRE
MRI/MRS: 과다분극에서 동위원소의 사용
애플리케이션 노트: 양전자 방출 단층 촬영(PET)에서 풍부한 안정 핵종의 필수 역할
Metabolism Research
Stable Isotope Labeled Fatty Acids as Metabolic Tracers
Tools for Measuring Energy Expenditure
애플리케이션 노트: 체내 탄수화물을 지방으로 전환하는 정량화에 대한 접근법
안내책자: Metabolomics
하이라이트
13C 표지된 대사물질의 탐지는 암 및 기타 질환의 진단을 목표로 몸 속의 대사 변화를 MRI 이미지로 제공할 수 있습니다.