Merck
Home제품분석 화학광도 측정 및 신속 화학 시험정밀한 폐수 분석을 위한 혼탁도 측정 솔루션
정밀한 폐수 분석을 위한 혼탁도 측정 솔루션
정밀한 폐수 분석을 위한 혼탁도 측정 솔루션
탁도계는 액체의 흐린 정도 또는 탁한 정도를 측정하는 데 사용되는 장치입니다. 이 측정은 액체의 입자에 의해 반사되는 빛의 강도를 평가하여 전반적인 수질 또는 액체의 품질을 간단하게 표시하는 방식으로 이루어집니다.
탁도는 액체 용액, 음료, 물, 폐수 등 모든 액체의 총 부유 고형물을 측정하는 중요한 기준입니다. 실험실용이든 현장 분석용이든, 당사의 탁도계 제품군은 탁월한 정밀도와 신뢰성을 제공합니다. 배터리로 작동하는 휴대용 Turbiquant™ 1100 시리즈는 IR 또는 텅스텐 램프와 함께 사용할 수 있으며 EU 및 미국 규정의 특정 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
섹션 개요
Turbiquant™ 1100 IR 탁도계
Turbiquant™ 1100 IR 탁도계는 현장 측정에 적합한 솔루션입니다. 견고한 방수 하우징으로 둘러싸인 이 제품은 파장 860 nm의 IR-LED(적외선) 광원을 탑재하여 EN ISO 7027에 따라 표준을 준수하는 측정을 보장합니다. 수 초 내에 빠른 네펠로법 탁도(NTU/FNU) 측정이 가능한 이 장치는 뛰어난 편의성과 정확성을 제공합니다. 각각의 Turbiquant™ 교정 표준 세트를 사용하여 쉽게 보정할 수 있습니다.
Turbiquant™ 1100 T 탁도계
포괄적인 액체 분석을 위해서는 텅스텐 램프가 장착된 Turbiquant™ 1100 T 탁도계를 사용하면 탁월한 이점을 얻을 수 있습니다. 이 장치는 현장에서 빠르고 정확한 결과를 제공하며 방수 하우징과 견고한 휴대용 케이스를 갖춰 어떤 테스트 조건에서도 내구성이 뛰어납니다. USEPA 180.1을 준수하는 이 탁도계는 환경 규정을 충족하는 신뢰할 수 있는 선택입니다.
즉시 사용 가능한 Turbiquant™ 교정 표준 물질
당사의 Turbiquant™ 교정 표준 물질은 안정성과 사용 편의성 면에서 타의 추종을 불허하며, 최소 12개월의 유효기간과 완전한 무독성을 제공합니다. 이 범위의 모든 제품은 USEPA 방법 180.1에 따라 기본 교정 표준 물질로 인정되며 EN ISO 7027:1999에 따라 대체 사용 보조 표준 물질로 인정됩니다. 바로 사용 가능한 상태로 제공되는 이 표준 물질은 USEPA에서 권장하는 대로, 빠르고 반복 가능한 인덱싱을 위해 인덱싱 링이 함께 제공됩니다.
뛰어난 정밀도
당사의 탁도계는 다양한 NTU 수준에서 다음과 같은 정확성으로 뛰어난 정밀도를 제공합니다.
  • 10 NTU ± 1%
  • 100 NTU ± 1%
  • 1,000 NTU ± 1%
  • 1,750 NTU ± 2%
  • 10,000 NTU ± 2%
USEPA 방법 180.1에 따라 기본 교정 표준 물질로 인용되는 AMCO-AEPA-1® 마이크로스피어는 정확성과 신뢰성 면에서 업계 최고 수준의 표준을 충족합니다.