실리콘 소재
실리콘
실리콘은 폴리실록산으로도 알려진 합성 고분자로, 이산화 규소와 유사한 실리콘-산소 척추를 가지고 있지만 추가적인 유기 그룹을 포함합니다. 상동 탄소 기반 폴리머와는 달리, 이 복합체들은 실록산(-Si-O-) 결합의 탁월한 물리적 화학적 특성 때문에 독특한 물리적 및 화학적 특성을 나타냅니다. 코폴리머 및 실리콘 변형 네트워크가 포함된 실리콘은 뼈대의 유연성이 매우 높고 약 -120 °C에 해당하는 매우 낮은 유리 전이 온도(Tg)를 지닙니다. 또한 열 및 산화 안정성, 높은 기체 투과성, 뛰어난 유전 특성 및 생체적합성, 매우 낮은 표면 장력을 가지고 있습니다.
더 알아보기
실리콘의 종류
자사의 실리콘(폴리실록산) 폴리머는 다양한 실리콘 소재 특성을 나타내며 유체, 엘라스토머, 레진으로 분류할 수 있습니다. 중간 정도 분자량의 폴리머는 유체로 분류되며, 고분자량의 약간 교차결합된 폴리머는 탄성 폴리머입니다. 저분자량 레진은 일반적으로 하이드록시, 알콕시 또는 클로로기 같은 기능기를 가지고 있으며, 이들은 가수분해 및/또는 응축 과정을 거쳐 고도로 교차 연결된 구조를 형성합니다.
자사의 기본 제품군이 가지는 일반적인 실리콘 재료과학 응용분야는 다음과 같습니다.
- 소프트 리소그래피 및 나노패터링 어플리케이션의 패턴 스탬프용 폴리디메틸실록산(PDMS)과 같은 탄성 실리콘
- 정전기 액추에이터(actuator) 및 유전 에너지 수확기를 위한 유전체
- 전자 장치를 위한 캡슐화 및 포장 재료
- 미세유체학 응용분야를 위한 표면물성 개량제
실리콘 코폴리머 및 호모폴리머
실리콘 코폴리머와 호모폴리머는 수분 흡수율이 낮은 소수성 표면을 형성할 수 있고 윤활유, 거품, 폴리머 접착제 제조에 주로 사용됩니다.
자사의 카탈로그에 포함된 실리콘은 아래와 같은 특성을 갖고 있습니다;
- 기계적 및 열적 기계적 특성(예: 유리 전이 온도)을 조절하는 무반응성 대체물
- 화학적 변형(예: 교차결합)이 가능한 반응성 대체물 및 말단기
- 다양한 분자량 및 점도 수준
실리콘 오일
자사의 카탈로그에는 유기성 잔기를 가지는 액체 폴리머화된 실록산에 해당하는 실리콘 오일(또는 실리콘 유체)을 포함합니다. 이 재료들은 결합 에너지가 큰 고도로 편광된 Si-O-Si 결합으로 인해 다른 실록산들보다 열역학적으로 더 안정적입니다. 실리콘 유체는 자유롭게 회전하는 메틸기 및 약한 분자간 유인력으로 인해 구조적 유연성, 투과성 및 윤활성이 향상된 특성을 나타냅니다. 또한 표면 장력이 낮기 때문에 습윤 및 막 형성 특성이 뛰어나며 무취, 무독성, 발수성, 내화학성, 자외선 저항성입니다.
자사는 25 °C에서 5 c St(또는 5 mPa∙s)부터 100,000 c St(또는 100,000mPa∙s)에 이르는 다양한 점도의 실리콘 오일을 제공합니다. 자사의 실리콘 오일은 열 관리에서 냉난방 액체로 사용할 수 있습니다. 자사의 실록산은 물과 기름의 시스템에서 사용될 때 안정적인 미세 드롭릿의 에멀젼을 생성하며, 이는 DNA 및 혈액 분석, 화학 반응, 약물 개발, 잉크 제조, 화장품, 직물 및 가정용 제품 등에서 널리 사용됩니다.
관련 제품 자료
- Protocol: Procedure for Standard Surface Modification using the Aldrich® Kit for Creating Hydrophilic PDMS Surfaces
Use of this kit results in a durable hydrophilic PDMS surface.