Merck
바이러스 벡터 다운스트림 공정
바이러스 벡터 정제 공정은 과거에는 단클론 항체(mAb) 생산에 사용된 기존 시스템을 토대로 하였으며, 필요한 수준의 회수율을 제공하도록 설계되지 않았습니다.
특히 유전자 치료 바이러스 벡터 다운스트림 공정을 위한 신기술 도입은 수율과 처리량을 높일 수 있는 기회를 제공합니다. 바이러스 벡터 다운스트림 공정에 활용할 수 있는 접근법은 다음을 포함합니다.
  • 최종 제형에서 뿐만 아니라 세포 또는 바이러스 채취 및 정제, 다운스트림 단백질 농축 및 diafiltration 위한 tangential flow filtration (TFF)을 동반하는 Ultrafiltration/diafiltration 작업
  • 고생산성, 일회용 크로마토그래피 멤브레인 흡수제 같은 기술을 통해 단위 운영의 수와 규모를 줄이는 강화된 크로마토그래피 공정
이 새로운 다운스트림 기술은 바이러스 정제 시간을 시간에서 분으로 단축하는 잠재성을 보이는 한편, 회수율을 개선한 것으로 나타났습니다. 게다가, 규모 확장을 용이하게 하고, 공정의 영향과 규모를 줄이며, 더 효율적인 시설 활용을 가능하게 합니다.
1차 정화
바이러스 벡터를 함유한 조배지는 심층여과 또는 원심분리 및 심층여과 두 가지의 조합으로 큰 세포 잔해 및 기타 오염물질을 제거합니다.
2차 정화
1차 정화에서 얻은 정화 배지는 추가 단계를 통해 좀 더 정제됩니다.
Ultrafiltration/Diafiltration
Ultrafiltration과 Diafiltration는 각각 농축 및 버퍼 교환에 사용됩니다. 바이러스 벡터는 크기에 기반한 여과를 사용하여 불순물로부터 분리됩니다. Diafiltration은 염 및 기타 분자를 제거하고 선택된 버퍼로 치환합니다.
크로마토그래피
바이러스 벡터를 정제하기 위해 이온교환, 친화성, 크기 배제를 포함한 최소 두 가지 크로마토그래피 방법이 사용됩니다.
바이러스 여과
정제된 바이러스 벡터는 외래성 바이러스, 내독소 및 기타 남아 있는 불순물과 응집물을 제거하기 위해 15나노미터 기공의 나노여과를 거칩니다.
멸균 여과
멸균 여과 또는 생균 수 감소는 공정 과정 동안 여러 번 사용될 수 있습니다. 공급 스트림은 0.4 또는 0.2 마이크론 멸균 등급 필터를 통과하여 공정 중에 유입된 박테리아 및 기타 미생물이 제거됩니다.
최종 충전
정제 및 멸균된 바이러스 벡터는 최종 용기에 충전됩니다. 여기서는 안전성 및 무결성을 보장하기 위해 제형, 포장, 재료, 저장 상태에 대한 세심한 고려가 필요합니다.
문서 검색
더 구체적인 정보를 찾고 계신가요?
데이터 시트, 성적서, 기술 문서를 확인하고 싶으시다면 당사의 문서 찾기를 확인하십시오.
문서 찾기
워크플로
노란 배경에 단순하게 표현된 네 개의 문자를 다채로운 색상으로 그렸습니다. 왼쪽에서 오른쪽으로, 분홍색 커다란 모형을 들고 있는 의사, 아이, 두 어른이 있습니다.
유전자 치료제 제조
유전자 치료제 증가가 빠른 속도로 혁신을 주도하고 있지만, 제조업체들은 삶에 새로운 치료를 도입하면서 복잡한 문제에 직면하고 있습니다.
작동 중인 장치를 선으로 단순하게 표현한 그림
올바른 업스트림 공정 결정은 바이러스 벡터 역가뿐만 아니라 다운스트림 공정, 타임라인 및 규제 수용에도 영향을 미칩니다.
흰색 배경을 두고, 응축기에 연결된 화학 플라스크가 보라색 선으로 그려져 있습니다.
상업적으로 성장 가능한 유전자 치료제를 고안하기 위해서는 높은 수준의 애플리케이션 및 규제에 대한 전문성이 필요합니다.
분자 구조를 나타내는 패턴을 들여다보는 돋보기가 보라색 선으로 그려져 있습니다..
중요한 생물안전성 검사 및 바이러스 벡터 제품의 특성화는 핵심 품질 속성인 고유성, 효능, 안전성 및 안정성을 충분히 분석하는 데 도움이 될 수 있습니다.
컨베이어 벨트 위에 세 개의 병이 보라색 선으로 그려져 있으며, 노즐이 가운데 병을 채우고 있습니다.
CDMO 파트너십은 임상 파이프라인을 개발하고 성공적인 상업화를 달성하는 데 중요한 역할을 합니다.