Merck
Home서비스맞춤형 제품 개발CHOZN® 세포주 엔지니어링 및 개발
CHOZN® 세포주 엔지니어링 및 개발
생산량이 많은 세포주 또는 클론을 만들어내고 격리하는 것은 비용이 많이 들고 노동 집약적입니다. 대신 고도로 훈련된 연구원으로 구성된 CHOZN® 플랫폼 개발 팀에 생산 세포주의 엔지니어링을 아웃소싱하여 새로운 치료제 개발에 R&D 역량을 집중할 수 있도록 하십시오.
머크는 중국 햄스터 난소(CHO) 세포주를 위한 유전체 편집에 대한 다년간의 전문 지식을 바탕으로 귀사의 바이오 제조 및 연구를 지원합니다. 머크의 맞춤형 서비스는 효율적인 세포주를 제공하기 위해 자체 개발한 CompoZr® ZFN(아연 집게 핵산분해효소) 기술 등의 다양한 분자 생물학 방법을 사용하여 제품 비용과 일정을 줄이는 데 도움이 됩니다. 
여기에는 다음과 같은 서비스가 포함됩니다.
  • 바이오생산을 위한 CHO 세포주 엔지니어링
  • CHO 세포주의 맞춤형 개발
  • 머크의 CHOZN® GS CHO 세포주 범위 내의 재조합 세포주의 맞춤형 개발
모든 세포주 엔지니어링 프로젝트는 단계별로 나뉘며, 한 단계가 완료된 후에만 송장이 발행됩니다. 당사는 프로젝트가 순조롭게 진행되고 상호 합의에 따라 새로운 단계로 나아갈 수 있도록 귀사의 연구개발팀과 기술적 커뮤니케이션을 긴밀하게 지속하고 있습니다.
정보 요청
CHO 세포주 엔지니어링 및 유전자 변형을 위한 아웃소싱 공정
표준 세포주 엔지니어링 프로젝트 단계
  • 1단계: 프로그램 시작 및 기술 이전
  • 2단계: ZFN을 설계 및 검증
  • 3단계: ZFN 제작, 전달감염 및 활동 확정
  • 4단계: 단세포 복제 및 특성화
  • 5단계: 마이코플라스마 및 멸균 검사, 클론 전달
표준 세포주 개발 프로젝트 단계
  • 1단계: 프로그램 시작 및 기술 이전
  • 2단계: 발현 벡터 구성
  • 3단계: 안정적인 풀(pool) 생성 및 특성화
  • 4단계: 단세포 복제 및 특성화
  • 5단계: 유전적 안정성 연구(옵션)
  • 6단계: 단백질 품질 평가(옵션)
  • 7단계: 클론 안정성 검사 및 이송
  • 8단계: 맞춤형 배지, 피드 및 공정 개발(옵션)
  • 9단계: MCB 생성 및 특성화(옵션)
요구사항을 당사에 문의하여 전문 인력의 도움을 받으세요. 귀사의 프로젝트에 대해 세부 제안서와 승인 절차의 진행을 지원합니다.
CompoZr® ZFN(아연 집게 뉴클레아제)를 이용한 유전적 변형
신규 CHO 라인을 만드는 강력한 도구인 ZFN(아연 집게 뉴클레아제)은 사용자 지정 위치에서 DNA의 이중 결합을 절단하는 가공된 DNA 결합 단백질의 한 종류입니다. 이러한 이중 가닥 절단은 상동 재조합형(HR)과 비상동 말단 접합(NHEJ)을 통해 세포의 자연적인 DNA 복구 과정을 자극합니다. 머크의 팀은 안정되고 강력한 프로토콜을 적용하여 다음과 같은 표적 유전자 편집을 만들어냅니다.
  • 표적 유전자를 삭제한 세포주(knockout)
  • 표적 유전자를 통합한 세포주(첨가/knock-in)
  • 세포주 변형
DNA 플라스미드 형식 및 mRNA 형식으로 ZFN(아연 집게 뉴클레아제) 시약을 제공합니다. 또 다른 옵션으로 형광 물질 태그가 붙은 ZFN(아연 집게 뉴클레아제)으로 활성 세포 분리(FACS)가 가능하여 충분하여 세포 풀을 얻을 수 있습니다.
귀사의 공정에 적합한 완벽한 솔루션
  • 바이오제약 개발 프로젝트에 대한 전문 지식
  • 정확한 요구에 맞게 맞춤화된 모듈형 서비스 옵션
  • 최신 기술에 대한 비용 효율적 접근(CompoZr® ZFNs, MISSION® RNAi)
  • 즉시 사용할 수 있도록 제공되는 효과적인 CHO 세포주
  • 문서 및 품질 관리 보장
  • 일정과 결과물에 대한 전담 관리
Something went wrong, please try again.