인공 mRNA는 치료 개발 및 전달을 포함한 in vitro 및 in vivo 연구 프로젝트에서 성숙한 mRNA의 실행 가능하고 기능적인 대체품으로 간주됩니다. 당사가 제공하는 최고급 도구와 시약은 생물약제학 및 생명 공학 연구 응용분야에서 합성 mRNA의 잠재력을 실현하는 데 도움을 줍니다.
당사는 전체 RNA를 분리하고 정제하는 도구와 키트부터 mRNA의 합성을 가속화하는 세포와 효소에 이르기까지 연구에 도움이 되는 다양한 프리미엄 제품 포트폴리오를 제공합니다.
관련 기술 문서
- Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
- RT-qPCR products combine the effective of Reverse Transcriptase with hot-start taq-directed antibody in convenient ReadyMixes for probe-based or SYBR® Green based applications.
관련 프로토콜
- Plasmids purified from genomic DNA, proteins, ribosomes, and the bacterial cell wall are used in molecular biology research. Various methods have been developed for plasmid DNA purification.
- Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits.
항원 발견 제품
특정한 표적 항원을 식별하는 단계는 mRNA 백신 개발에서 매우 중요합니다. 당사는 항원 발견에 포괄적으로 접근하기 위해 필요한 유전체학 분석, 단백질 분석 및 항체선별 기술 툴을 제공합니다.
- 차세대 시퀀싱(NGS)에 대비한 병원체 및 바이러스 게놈 또는 전사체 증폭용 SeqPlex™-I WGA 및 WTA 키트
- 박테리아, 효모, 곤충, 포유류 및 무세포 시스템에서 재조합형 단백질 발현을 위한 포괄적인 워크플로 도구
- 단백질 간 상호작용을 검출, 특성화 및 분석하는 항체
- 감염된 인간 세포에서의 RNA 기반 발현을 위한 Simplicon™ In Vivo 단백질 발현 시스템
- 항체 선별, 항원 선별 및 항원성 연구를 위한 ELISA 검증 항체, MultiScreen® ELISA 고결합 플레이트 및 ELISA 키트
- 후보 항원 단백질을 선별 및 식별하기 위한 웨스턴 블로팅 시약
- 항체 및 플레이트를 포함한 중화 분석용 시약 및 소모품
- 신속한 전사체 프로파일링 및 면역 반응 평가를 위한 고처리량 멀티플렉싱 단일 세포 RNA 시퀀싱(scRNA-seq) 기술
- 단일 세포 분석 및 시퀀싱용 다중 서열 검체 멀티플렉싱 더 보기
mRNA 합성
인공 mRNA는 줄기세포 유도, 단백질 대체, 암 면역치료 또는 백신 기술과 같은 어플리케이션에서 in vitro 전달을 위한 중요한 도구로 다양한 바이오의약품 접근 방식에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 당사의 mRNA 합성 제품의 포트폴리오는 다음을 포함합니다.
- 연구자들이 세포 기반 또는 무세포 시스템을 통해 타겟 유전자를 수정하거나 생성하고 인공 mRNA를 생성하는 데 사용할 수 있는 플라스미드 DNA용 분자 클로닝 도구
- 신뢰할 수 있는 PCR 시약과 키트, 전체 게놈 증폭용 소모품과 키트 및 핵산 템플릿을 통해 PCR 증폭 워크플로를 수행하고 합성 mRNA를 생성하는 완전한 PCR 도구 세트
- mRNA 합성 시 사용할 DNA를 신속히 정제하는 GenElute™ PCR 세정 키트 및 GenElute™-E 단일 스핀 DNA 세정 키트
- 재조합형 및 박테리오파지 RNA 중합 효소 및 in vitro 정제 효소와 시약의 침전과 재현탁을 포함한 버퍼와 dsRNA 제거용 셀룰로오스 섬유를 포함한 다양한 in vitro 전사 효소 및 시약
- 소규모 정제용 GenElute™ 직접 mRNA 미니프렙 키트. 대규모일 경우 Pellicon® 카세트를 사용해서 접선 흐름 여과(TFF, tangential flow filtration) 달성 가능
지질 나노입자(LNP) 선택 및 제제화
지질 나노입자(LNP)는 mRNA를 캡슐화하여 세포에 안전하게 전달하는 mRNA 전달의 중요한 매개체입니다. LNP 선택은 백신과 치료적 mRNA 전달 연구의 초기 단계에 필수적입니다. 당사는 다음을 포함하는 지질 선택과 LNP 제제화를 위한 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.
- 양이온 지질, PEG 및 구조적 지질, 콜레스테롤과 같은 mRNA 표적화 및 전달 연구에 사용하는 Non-GMP 지질
- 여러 가지 배합을 선별하고, 최종적으로는 전임상 평가 시 mRNA 또는 약물 캡슐용 리포솜을 합성할 수 있도록 즉시 사용 가능한 플랫폼을 제공하는 NanoFabTx™ 시약/미세유체 장치 키트
- 높은 회수 농도와 mRNA-LNP 및 기타 바이오분자의 투석 여과를 지원하는 Amicon® 울트라 필터
주문형 공개 토론회 보기: 세포 모형 및 지질 기술 발전에 따른 지질 기반 전달의 혁신
전임상 평가
Merck는 생물학적으로 관련 있는 모형을 이용한 체외 면역원성 검사를 안정적으로 실시할 수 있게 해 주는 최고급 세포 배양 제품 및 체외 2D/3D 세포 배양 기구를 다양하게 제공합니다.
자세한 내용을 보려면 당사의 백신 연구/개발 브로셔를 다운로드하세요.