Merck
PAT: 바이오제약 공정의 품질 향상
실시간 모니터링/제어 실행
Home통합 제공 서비스Biopharma 4.0:프로세스 분석 기술(PAT)
공정 분석 기술(PAT)을 이용해 공정을 실시간으로 모니터링하고 제어하면 바이오제약 제조 시 품질을 높일 수 있습니다. 이 기술이 분석 기구에 적용되면 재료와 장비의 가변성에 대응할 만한 제조 공정을 개발할 수 있게 됩니다. 주요 품질 특성(CQA)에 영향을 미치는 주요 공정 매개변수(CPP, critical process parameter)가 확인되면 CPP를 모니터링/제어할 만한 분석법을 채택하여 해당 매개변수를 원하는 설계 공간 내에서 유지 관리해야 합니다. 이 방법을 쓰면 공정 종료 시 생성물 검사에만 의존할 일이 없으며, 그 대신 설계 기반 품질(QbD, quality by design) 원칙을 공정에 적용할 수 있습니다.
PAT: 실시간 모니터링/제어에 따른 바이오제약 공정의 품질 향상
실험실에서 공정 분석 기술 기구를 사용 중인 과학자.
미래 시설의 사활이 걸린 PAT
PAT를 제조 공정에 적용하면 “바이오공정 4.0”과 미래 시설의 기반을 확립할 수 있습니다. 이러한 과정 전체가 바로 실시간 모니터링, 제어 시스템, 데이터 분석을 이용한 의약품 생산의 디지털 전환에 해당됩니다. PAT로 실시간 공정 모니터링을 실시하면 공정에 대한 이해도가 증가하고, 공정의 민첩성 및 유연성이 향상되며, 품질 보증 과정이 개선됩니다.
분석 결과에 따라 향상되는 공정 이해도 및 제품 품질
최근의 PAT 공정에서는 업스트림 및 다운스트림 유닛을 작동할 때 크로마토그래피 센서, 분광 센서 및/또는 질량 분광 센서를 동시에 사용하는 것이 일반적입니다. 이 기술들은 공정을 실시간으로 모니터링하고 제어할 수 있도록 인라인(in-line), 온라인(on-line) 또는 앳라인(at-line)으로 적용됩니다. 이러한 센서들이 실시간 결과를 통해 보정, 최적화, 중재를 적절한 시기에 실시함으로써 최종적으로 공정에 대한 이해도와 제품 품질이 향상되는 것입니다.
관련 카테고리
바이오리액터 우측을 살펴보고 있는 두 과학자
바이오공정 세포 배양 배지
자사의 기성품 및 맞춤형 바이오프로세싱 세포 배양 배지(CCM) 제품은 업스트림 mAb, 백신, 유전자/세포 치료 공정의 생산성을 향상시킵니다.
Mobius 제품군
바이오공정 Mobius® 싱글유즈 생물반응기
벤치 스케일(2 mL 및 3 L), 파일럿, 임상적...(이하 생략)...등이 포함된 Mobius® 바이오리액터 제품군
실험실에서 세포 유지 장치를 사용 중인 작업자.
세포 유지
관류 공정에서 Cellicon® 세포 유지 용액으로 세포 밀도를 높일 수 있습니다.
관련 웨비나
관류에서 CCP 및 CQA 모니터링을 위한 라만 분광학
관류 시 라만 분광법을 이용한 CPP 및 CQA 모니터링에 관한 웨비나입니다.
라만 분광법을 이용한 세포 배양 배지 준비 모니터링 및 품질 관리
라만 분광법을 이용하여 세포 배양 배지 준비에 대한 품질 관리를 실시하는 방법에 관한 웨비나입니다.
자동 무균 검체 채취 이용
업스트림 바이오공정에서 고품질의 공정 데이터에 대한 접근 속도를 높이기 위한 자동 무균 검체 채취 이용에 관한 웨비나입니다.
바이오프로세싱에서 PAT 도구로의 온라인 HPLC
업스트림 바이오공정에서 고품질의 공정 데이터에 대한 접근 속도를 높이기 위한 자동 무균 검체 채취 이용에 관한 웨비나입니다.
관련 자료
2 중 1 페이지
PAT 전문가에게 질문하기
BioContinuum™ 플랫폼: 미래의 바이오제조 시설의 조력자!