DWK Life Sciences 초자류 및 제품
DWK Life Sciences는 생명 공학 연구, 진단 및 제약 시장을 위한 주요 포장 솔루션뿐만 아니라 정밀 실험실 용품을 제조 및 공급하는 선도적인 글로벌 기업입니다. 이 회사의 제품에는 12개 생산 현장에서 제조되는 35,000종 이상의 유리 및 플라스틱 제품이 포함되며, DURAN® 초자류, WHEATON® 실험실 용품, KIMBLE® 초자류 및 특수 제품 등 호평받는 브랜드로서 판매되고 있습니다. 세계적 수준의 품질과 신뢰받는 유리는 혁신적인 연구 및 생명 공학 포트폴리오로 더 완전해집니다. DWK Life Sciences의 전문가들은 전 세계 실험실 및 생산 환경에서 고객의 높은 기대치를 충족하기 위해 우수한 제품과 서비스를 개발하고 제공하는 데 전념하고 있습니다.
섹션 개요
DURAN® 초자류
DURAN® 초자류는 독일에서 설계되고 붕규산 유리 3.3으로 제작된 실험실용 초자류를 위한 선도적인 프리미엄 브랜드입니다. 이 제품들은 120년 이상의 제조 전문성과 우수한 제품 품질, 혁신에 대한 열정이 결합되어 있습니다. DURAN® 붕규산 3.3 유리는 재현성 있는 품질, 높은 내화학성, 불활성 작용, 투명성, 높은 사용 온도, 최소 열팽창, 열 충격에 대한 높은 저항성으로 유명합니다. 또한 이 제품들은 제약 산업에서 사용하기에 적합한 미국 약전/유럽 약전/일본 약전 제1형 중성 유리의 요건에 부합합니다. DURAN® 포트폴리오는 3,000종 이상의 제품으로 구성되어 있으며, 대부분 DIN/ISO 표준에 따라 제조됩니다. DURAN® 포트폴리오에는 다음이 포함됩니다.
- DURAN® 실험실 유리병
- DURAN® 뚜껑 및 마개
- DURAN® 비커 및 플라스크
- DURAN® 화학 초자류
- DURAN® 용량적정 제품
- DURAN® PURE 실험실 용품
WHEATON® 실험실 용품
WHEATON® 실험실 용품은 유리 및 플라스틱 용기의 제조 및 맞춤화에 대한 수십 년의 경험을 특징으로 하는 과학, 산업 및 포장 응용분야를 위한 프리미엄 용기 솔루션을 갖춘 차별화된 브랜드입니다. WHEATON® 제품은 다양한 기기 및 장치와 고객별 제품 구성, 세척 및 멸균과 같은 가치를 더하는 서비스로 보완됩니다. WHEATON® 실험실 용품 제품에는 다음이 포함됩니다.
- WHEATON® 바이알
- WHEATON® 유리병
- WHEATON® 플라스틱 병
- WHEATON® 뚜껑 및 마개
- WHEATON® 실험실 장비
- WHEATON® 크로마토그래피 바이알
KIMBLE® 초자류 및 특수 제품
KIMBLE® 초자류 및 특수 제품은 실험실용 제품을 위한 신뢰할 수 있는 브랜드로서, 33 팽창 붕규산 유리와 소다 석회로 만들어집니다. 11,000종 이상의 제품을 보유한 이 회사는 과학 응용분야를 위한 가장 포괄적인 범위의 실험실 유리 제품을 제공하며, 대부분 ASTM 표준에 따라 제조됩니다. KIMBLE® 초자류 및 특수 제품 포트폴리오에는 다음이 포함됩니다.
- KIMBLE® 튜브
- KIMBLE® 용량적정 제품
- KIMBLE® 바이알 및 마이크로플레이트
- KIMBLE® 실험실용 병
- KIMBLE® 뚜껑 및 마개
- KIMBLE® 화학 초자류
부가적인 DWK Life Sciences 제품 제공
DWK Life Sciences는 또한 실험실 초자류 및 플라스틱 제품을 위한 신뢰할 수 있는 다양한 브랜드를 보유한 회사입니다. 이러한 추가 제공에는 다음이 포함됩니다.
- PYREX® 초자류(일부 국가에서는 DWK Life Sciences에서만 구매 가능)
- SOCOREX® 실험실 용품
- AZLON® 실험실 용품
- QUICKFIT® 실험실 용품(일부 국가에서는 DWK Life Sciences에서만 구매 가능)
- MBL® 실험실 용품
관련 제품 자료
- Biological Buffer Calculator
Buffer solution calculator: Empirical formula, pKa, and buffer pH range calculations for various buffers.
- Biology and Chemistry Calculators and Applications Resource Hub