Merck
트랜스퍼 멤브레인 및 키트
웨스턴 블로팅 적용을 위한 PVDF 및 니트로셀룰로오스 Immobilon® 트랜스퍼 멤브레인.
Immobilon® PVDF 및 니트로셀룰로오스 전사막은 웨스턴 블롯팅 및 기타 블롯팅 애플리케이션에서 높은 민감성 및 낮은 배경을 제공합니다. 특정한 애플리케이션, 검체 화학물질 및 블롯팅 기술에 맞춤화된 Immobilon® 막은 최적의 결과, 유연성 및 편의성을 위해 다양한 옵션으로 제공됩니다.  
자사는 네 가지 Immobilon® PVDF막 유형뿐만 아니라 Immobilon® 니트로셀룰로오스막 또한 제공하며, 이는 각각 특정한 단백질 블롯팅 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 사전 절단 막 시트와 블롯팅 여과지를 특징으로 하는 블롯팅 샌드위치도 사용 가능합니다. 
  • Immobilon® NC막은 니트로셀룰로오스로 제조되었으며, 다양한 블롯팅 애플리케이션에서 단백질 및 핵산 모두에 결합할 수 있는 능력과 함께 감소된 비특이적 항체 결합으로 인해 가장 낮은 배경을 나타냅니다.
  • Immobilon®-E막(0.45µm)은 수성 완충액에서 습윤되는 유일한 PVDF막으로, 메탄올 사전 습윤 단계를 제거합니다. 이러한 막은 웨스턴 블롯팅 애플리케이션 대부분에 매우 적합합니다.
  • Immobilon®-P막(0.45µm)은 웨스턴 블롯팅에 최적화되어 있으며 니트로셀룰로오스보다 나은 취급 및 염색을 제공합니다. 모든 Immobilon®-P PVDF막은 0.45μm의 기공 크기를 가지고 있습니다.
  • Immobilon®-PSQ 멤브레인(0.2µm)은 저분자량 단백질의 단백질 서열분석 및 면역 블롯팅에 적합합니다. 0.45µm 막보다 높은 결합 능력 및 보존성을 가지고 있습니다.
  • Immobilon®-FL막(0.45µm)은 형광 기반 면역검출을 위해 개발되었습니다. 이는 광범위한 여기 및 방출 파장에서 배경 형광이 낮습니다.
  • Immobilon® NOW 롤(8.5cm x 10m)은 표준 전사막 롤보다 향상된 편의성을 제공합니다. 패키지 리드의 측정 표식을 사용하여 한 번의 절단으로 표준 미니 또는 미드 블롯을 얻습니다. 
관련 제품 자료
  • Article: Methods Used to Detect Proteins and Nucleic Acids Bound to Membranes
    Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
  • Brochure: Rethink Western Blotting
    Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.
  • Handbook: Protein Blotting Tips and Tricks
    This handbook represents the collective experience of our application scientists, who are actively engaged in advancing the science of protein blotting and detection.
  • Article: Western Blotting
    다양한 블롯 절차를 위한 워크플로 단계를 가진 웨스턴 블롯 프로토콜은 단백질이 SDS 폴리아크릴아미드 겔에서 니트로셀룰로오스 시트로 전기영동을 통해 전달되는 과정을 설명합니다. 이는 또한 면역 블로팅 프로토콜로도 알려져 있습니다.
트랜스퍼 멤브레인을 위한 Immobilon® 제품군
웨스턴 블롯팅을 위한 Immobilon® 니트로셀룰로스막
니트로셀룰로오스(NC)막은 소수성 상호작용을 통해 단백질과 결합합니다. Immobilon® 니트로셀룰로오스 멤브레인:
  • 단백질 및 핵산 모두와 결합 
  • 웨스턴 블롯팅, 노던 블롯팅, 서던 블롯팅 및 도트 블롯팅 기술과 호환 가능 
  • 감소된 비특이적 항체 결합으로 인해 낮은 배경
  • 저분자량 단백질에 대해 완벽한 결합 능력을 시연
  • 화학발광, 발색 및 형광 검출에 최적화