멸균 실험실 배지 여과 및 배양용품
배양에서 오염 감소에 중요한 멸균 실험실 배지 필터는 미립자 오염을 제거하고 액상 시약을 살균하며 실험실 시약, 완충액 및 배지 용액을 정화하도록 사용됩니다. 자사의 멸균 여과 솔루션은 고성능 멤브레인을 특징으로 하며 주사기 필터, 진공 구동 필터 장치 및 병탑 필터를 비롯한 다양한 형식으로 이용할 수 있습니다. Stericup® 필터 장치는 150mL에서 최대 1,000mL까지의 부피를 처리 및 저장하기 위해 수용기 플라스크와 함께 사용할 수 있습니다.
Millipore® 멸균 필터
멸균 여과 장치를 사용하면 세포 배양 배지, 세포 배양 시약, 버퍼, 생물 시료, 단백질 시료 등의 미생물성 감염을 정화 및 예방할 수 있습니다. 이러한 장치들은 민감하고 열에 약한 생물성 구성 요소들을 분해하는 오토클레이빙의 대안을 제공합니다. 당사는 세포 배양, 장기 보관용 시약 준비 및 기타 응용분야를 위해 Millipore® 멸균 필터를 소용량부터 대용량까지 제공합니다.
Stericup® 진공 필터
Stericup® 여과 장치는 수십 년 동안 배지 및 완충액 여과 분야에서 가장 신뢰할 수 있는 시스템이었습니다. 차세대 Stericup® Quick Release 진공 여과 장치는 사용성을 최적화하고 여과 공정을 간소화하는 동시에 Millipore® 멤브레인의 유명한 성능으로 필수 세포 배양을 보호하는 인체 공학적 디자인 업데이트를 제공합니다.
Millipore® 과학자들의 마음은 세계에서 가장 신뢰할 수 있는 멸균 여과에 그치지 않습니다. 지속가능성에 대한 자사의 약속은 실험실에서 지속가능성 목표를 달성하도록 도움이 되는 신뢰할 수 있는 멸균 필터 장치를 설계하도록 주도하였습니다. Stericup® E 및 Steritop® E 필터는 전 세계적으로 수십 년 동안 선택해온 변함없는 멸균 여과 세포 배양기를 제공하지만, 상업용 배지 병에 직접 부착하여 플라스틱 필터 깔때기를 제거하므로 플라스틱 폐기물을 최대 48%까지 줄입니다.
더 많은 카테고리 보기