무결성 검사 장비
다양한 규제 지침에는 LVP(대용량 비경구 제품) 및 SVP(소량 비경구 제품)와 같은 멸균 용액 처리에 사용되는 멸균 필터의 무결성 검사가 요구됩니다.* 현재 많은 바이오제약 제조업체들이 사용 전후에 필터를 검사하고 있으므로 빠르고, 신뢰할 수 있으며, 반복 가능한 비파괴 검사 방법이 필요합니다. Integritest® 5 자동 방식 검사 장비는 소수성 필터를 위한 Exact-Air™ II 수용성 검사 장치를 함께 사용하여 유연성을 확보하고 여과 장치에서 인라인 또는 오프라인으로 비파괴 방식의 무결성 검사를 수행할 수 있도록 함으로써 이러한 요구사항을 충족합니다.
*EMA 부속서 1; FDA 무균 공정 cGMP 지침 (2004)
Integritest® 5 자동 검사 장비
25년여 전 최초의 상용 자동화 무결성 검사 장비를 도입한 이후, 당사는 압력 감쇠 측정법을 사용하는 Integritest® 5 장비로 필터의 무결성을 검증하고 있습니다. 시스템의 부피 측정과 함께, 한 번의 압력 감쇠 측정으로 확산 및 HydroCorr™ 검사를 위한 필요 유량을 결정합니다. 접선(Tangent) 방법은 증가하고 있는 멤브레인 횡단 압력에서 측정된 일련의 압력 감쇠에서 필터의 버블 포인트를 결정하는 데 사용됩니다. 측정해야 하는 최적 압력은 검사 매개변수와 측정한 판독값을 기반으로 하므로 필터 프로필을 안정적으로 매핑하고 정확한 결과를 반환하기 위해 측정 횟수를 줄여야 합니다.
주요 특징은 다음과 같습니다.
- 검사 알고리즘 개선으로 더 빠르고 간단한 검사 가능
- 모든 단계마다 도움말 화면을 지원하는 직관적인 소프트웨어
- 공정에 적합한 유연한 디스플레이, 실행 정보 및 검사 모음집 제공
- 다중 장치 관리 및 동기화와 같은 네트워크 기능 제공
소수성 필터를 위한 Exact-Air™ II 자동 방식 수용성 검사 장치
Exact-Air™ II 시스템은 원격 부피 제어 기술을 기반으로 검사할 필터와 검사 장치 사이에 중간 부피를 가진 자동 방식의 무결성 검사 장치입니다. Integritest® 5 검사기와 함께 사용하면 극심한 온도 조건하에서 검사의 정확도와 재현성을 향상시킬 수 있습니다.
Exact-Air™ II 시스템은 소수성 멤브레인 필터에 대한 매우 민감한 수용성 무결성 검사인 HydroCorr™ 검사 방법을 사용하는 방식으로, 까다로운 작동 조건에서도 에어 필터 검사의 신뢰성, 정확성, 재현성 및 빈도를 개선할 수 있는 유일한 방법입니다.
주요 특징은 다음과 같습니다.
- 터치 스크린 방식의 사용자 기반 소프트웨어
- 주입, 검사, 배출 및 세척 작업 제어
- 편리한 검증
- 친수성 필터에 대한 버블 포인트 및 확산 검사
관련 제품 자료
- Datasheet: Integritest® 5
The Integritest® 5 delivers a simple and intuitive user experience, while providing optional depth of flexibility to fit your process.
- Data Sheet: Integritest® 5 Instrument Services
Our IQ/OQ service ensures that the installation and operational qualification of your Integritest® 5 system is fully documented.
- Spare Parts List: Integritest® 5 Instrument
Select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock.
- Application Note: Integrity Test Troubleshooting - Beyond Rewet and Retest
The Exact-Air™ II System, paired with the Integritest® 5 tester, uses the HydroCorr™ method, a highly sensitive water-based integrity test for hydrophobic membrane filters.
- Spare Parts List: Exact-Air™ II System
Maintain optimal performance and minimize downtime and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock.
- Application Note: Integrity Test Troubleshooting - Beyond Rewet and Retest
Integrity testing is a critical operation, especially for sterilizing grade filters used in biopharmaceutical processing. When performed correctly, an integrity test is a fast, definitive, non-destructive way to assure filter retention performance. Fortunately, there are few ways a non-integral filter will pass the integrity test, making it unlikely that a non-retentive filter would not be detected. U
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
관련 웨비나
- Webinar: Defining a Strategy for the Validation and Qualification of Sterile Filtration Processes for Investigational Medicinal Compounds
Investigational New Drug (IND) applications must contain information allowing an assessment of whether or not the product is reasonably safe for initial testing in humans.
- Webinar: Demystifying Bioreactor Contamination Risks
Mitigation of bioreactor contamination risk is complex. People can be lulled into a sense of security that serum-free media eliminates that risk. However presence of contaminants such as mycoplasma can be devastating, leading to extensive investigation and downtime.
- Webinar: Filter Integrity Testing Best Practices
Sterile filtration is commonly employed for microbial removal and plays a pivotal role in assuring final product sterility.
- Webinar: Quality by Design Principles in Aseptic Processing: Have You Minimized Your Sterile Filtration Risk?
In aseptic processing of pharmaceutical products, it is critical that drug products are free from bacteria and other microorganisms to ensure patient safety. Sterilizing-grade filters are commonly used to meet this requirement.
- Webinar: Sterile Filtration Validation Best Practices
Regulations and regulatory guidance for the qualification and validation of sterile filtration processes are specific and well developed.