Merck
임상 및 법의학 테스트
릴레이 식으로 전달되는 시험관
임상 테스트의 파트너로서 당사는 귀하의 정확성과 속도가 의료 전문가, 연구자 및 과학자의 결정에 미치는 영향을 이해하고 있습니다. 이것이 머크의 우수한 분석 솔루션 포트폴리오가 보장된 품질과 안정적인 배송으로 뒷받침되는 이유입니다. 당사의 응용 분야에 최적화된 시약, 표준 물질 및 도구는 귀하의 모든 워크플로 단계에 힘을 실어줍니다. 더불어 당사의 팀은 임상 진단을 위한 실험실 개발 테스트(LDT) 설계 및 실행과 같은 전문적인 기술 지원을 통해 고객을 지원합니다. LC-MS, PCR 또는 ELISA 검사법 등 무엇을 수행하든지 관계없이, 정밀도를 높일 수 있도록 지원하므로 의료 전문가는 자신들의 결정을 신뢰할 수 있습니다.
장점
  • 우수한 환자 치료 및 안전성: 정확한 결과를 위한 신뢰할 수 있고 혁신적인 LC-MS 진단 솔루션의 포괄적인 포트폴리오
  • 더 뛰어난 품질 관리: 배치 간 일관성, 제품 품질 검증, 오염물질 또는 불순물의 검출
  • 최신 규제: 약물 효능, 독성, 약동학에 대한 광범위한 기술 콘텐츠 및 글로벌 지원
  • 속도와 편리함: 고객이 필요로 하는 모든 제품을 연중무휴 당사의 전자상거래 플랫폼에서 빠르고 신뢰성 있게 제공
임상 검사 기법
선호하는 진단 방법을 선택하여 워크플로를 검토하고 분석 제품을 바로 구매하세요.
관련 자료
관련 프로토콜
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
LC-MS 기반 임상 검사
LCMS 분석 테스트 트레이
LC-MS 임상 테스트 워크플로는 시료 수집으로 시작되며 효소 처리를 포함하는 시료 준비, 여과, 농축 또는 기타 정제 단계를 통한 시료 정제가 포함될 수 있습니다. 그 다음, 액체크로마토그래피(LC)를 통해 시료 분리를 수행한 뒤 질량분석법(MS)을 통해 분석물을 검출하고 정량화합니다. LC-MS 기반 임상 진단에서 정밀한 기구 교정 및 분석물 표준을 위해 인증 표준 물질 및 분석 표준 물질을 사용하는 것은 필수입니다.
응용분야
LC-MS 워크플로
시료 수집
시료 수집
시료 수집 및 조제는 LC-MS 시작의 핵심 요소입니다. 이러한 단계에서는 시료의 무결성과 후속 분석 단계의 적합성을 위한 적절한 처리가 보장되어야 합니다.
    시료 조제
    효과적인 시료 전처리는 정확하고 효율적인 분석에 매우 중요합니다. 시료를 농축하고 정제하여 분석을 개선하고 기기를 보호하십시오.
      표준화 및 교정
      표준 물질은 분석 시험 작업공정 및 광범위한 품질 보증 계획의 중요한 구성요소입니다. 기기 및 분석법에 대한 적격성을 평가하고 교정합니다.
        크로마토그래피 분리 및 분석
        컬럼, 용매, 시약 및 부속물은 분석의 정확성, 신뢰성 및 효율성에 중대한 영향을 미칩니다. 기술 자료를 활용하여 접근 방식을 최적화하세요.
          PCR 기반 임상 검사
          시험관에 든 SARS-CoV-2 혈액 샘플
          PCR 검사는 DNA 또는 RNA의 존재, 길이 또는 염기서열을 분석하기 위해 사용됩니다. PCR 워크플로는 시료 수집에서 시작하며 정제 단계를 포함할 수 있고, DNA/RNA 표적 특이적 증폭이 뒤따릅니다. qPCR(RT-PCR로도 알려져 있음)에서 정량화는 증폭 주기 동안 실시간(RT)으로 수행됩니다. 또 다른 대체제로는 엔드포인트 PCR이 있으며, 증폭 주기가 완전히 완료된 뒤에 결과가 측정됩니다.
          응용분야
          • 전염성 질병 스크리닝 및 확인
          • 유전학적 스크리닝
          • 종양학
          • 산전 검사
          PCR 워크플로 및 제품
          시료 정제
          • 핵산 정제(NAP) 키트 및 시약
            PCR 튜브는 PCR 증폭 단계 동안 열순환기 내에 로드됩니다.
            • 올리고, 프라이머, 프로브
            • DNA 증폭 효소(예: Taq)
            • 역전사(RT) 효소
            • 버퍼, 염, 뉴클레오타이드(dNTP)가 포함된 PCR 증폭 시약
              ELISA 기반 임상 검사
              ELISA 마이크로타이터 플레이트를 검사 중인 과학자
              효소 결합 면역흡착 분석(ELISA)은 고처리량 스크리닝 및 항체, 단백질, 펩타이드 및 기타 소분자의 정량화에 널리 사용되는 면역분석 기술입니다. ELISA는 일반적으로 96웰 플레이트 형식에서 수행됩니다. 플레이트는 체외 진단 기기(IVD)용으로 즉시 사용 가능하도록 제공되거나 실험실 개발 검사(LDT)용으로 자체적으로 준비될 수 있습니다.
              응용분야
              • 종양학
              • 전염성 질병
              • 약물 남용 스크리닝
              • 호르몬 측정
              • 면역 기능/면역학
              ELISA 워크플로 및 제품
              • ELISA 플레이트
              • 포집 항체
              • 코팅 시약(예: BSA, 카세인)
              • 세척 버퍼
                • 용해 시약
                • 버퍼
                • 세제
                • 프로테아제 억제제
                  • 버퍼(예: PBS, PBS-T)
                    • 일차 검출 항체(관심 분석물에 특화)
                    • 이차 표지 또는 접합 항체(예: alkaline phosphatase(AP) 또는 horseradish peroxidase(HRP)로 표지)
                    • 표지된 항체 검출 시약(예: TMB, OPD, pNPP, 과산화수소)
                    • 정지 시약