Merck
역상/정상 크로마토그래피 레진
펩타이드 및 소분자 단백질의 정제에 사용되는 PharmPrep® 실리카 흡착제 2병 중 더 작은 병은 실험실 규모 애플리케이션용이고 더 큰 병은 산업 규모에서 사용되며, 모두 제조 공정의 여러 가지 분리 요구조건에 대한 적합성 상세 정보가 적힌 파란색 라벨이 있습니다.
당사의 실리카겔 크로마토그래피 흡착제와 젤은 분리 요구 사항에 따라 다양한 선택이 가능합니다. 탁월한 재현성 또는 최적의 분해능이 필요하거나 보다 경제적인 다용도 재료가 필요한 경우 당사의 순상 및 역상 제품에는 모든 제조 규모에 맞는 실리카겔 제품이 포함되어 있습니다.
관련 자료
  • Guide: Biochromatography Portfolio Guide
    Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
  • Guide: Chromatography Product Selection Guide
  • Datasheet: PharmPrep® P Sorbent
    PharmPrep™ P Sorbent is a new silica sorbent with spherical particles available in two sizes: 10 and 20 µm. It is designed for the polishing step of peptides, biopharmaceuticals, and pharmaceutical APIs. Produced by spray drying, it ensures consistent batch-to-batch purification and regulatory compliance.
  • Datasheet: LiChroprep® Sorbent
    Preparative chromatography efficiently purifies valuable compounds, delivering high purity levels rapidly and economically. Our surface-modified silica sorbents, like LiChroprep®, are designed to meet specific manufacturing needs and offer good separation performance and stability at a reasonable cost.
역상 크로마토그래피 흡착제
PharmPrep® P RP 흡착제는 인슐린 같은 작은 펩타이드와 항생제 및 호르몬 등 기타 API의 효율적 폴리싱에 사용됩니다. 이 흡착제는 사전 충전형 스테인리스 스틸 컬럼에서도 사용할 수 있습니다.
LiChroprep® RP 흡착제는 펩타이드 정제 공정의 빠르고 효과적이며 재현 가능한 분리를 제공합니다.
순상 크로마토그래피 흡착제
PharmPrep® P SiLiChroprep® Si 제품은 비용 효율적이고 안정적인 생물제약 및 제약 API 폴리싱에 적합합니다.
표준화된 실리카겔
당사의 표준화된 실리카겔은 톤 단위의 고가치 화합물 정제에 널리 사용됩니다. 이 실리카겔은 흡착 및 크로마토그래피 공정을 위해 생산되며, 다양한 입자 크기와 500 g부터 400 kg까지의 팩 크기에 사용할 수 있습니다.
실리카겔 60은 간단한 흡착 공정과 순상 크로마토그래피에 이상적인 불규칙한 형태의 실리카겔 매트릭스입니다.
다기능 흡착제
6 mm, 9 mm, 15 mm의 공극 직경으로 제공되는 산화 알루미늄은 분리정제용 크로마토그래피를 위한 다용도 흡착제입니다. 산화 알루미늄은 특히 알칼리성 제품의 경우 실리카겔보다 높은 pH 안정성을 보입니다.
표준화된 산화 알루미늄 90은 중간 극성의 흡착제이며, 기본 알루미나의 양이온 교환이 필요할 경우 자주 사용됩니다. 활성탄의 대체재로도 사용할 수 있습니다.
Florisil®규산염은 극성이 있고 고도로 선택적인 마그네슘 실리카겔로서 스테로이드, 알칼로이드, 항생제 분리에 적합합니다.