머크는 액체 크로마토그래피에 대한 오랜 경험과 혁신을 가지고 있습니다. 머크는 HPLC, UHPLC 및 LPLC용 신규 프로토콜, 모노그래프, 연구 논문을 끊임없이 개발하는 광범위한 과학자팀을 보유하고 있습니다. 머크의 기술 라이브러리에는 다양한 규제 방법에 따라 특정 분석물을 정량화하기 위한 수많은 상세 프로토콜이 들어 있습니다.
저분자 HPLC
소분자는 일반적으로 900달톤 이하의 분자량을 가지는 이온과 화합물입니다. 이러한 화합물은 주로 실리카 입자 또는 광범위한 컬럼 화학물(변경)의 단일 고정상을 사용하여 HPLC, UHPLC, LC-MS로 효과적으로 분리되고 분석될 수 있습니다.
Large Molecule HPLC
고성능 액체크로마토그래피(HPLC)는 시료에서 단백질과 펩타이드 같은 다른 크기의 대형 생체 분자를 분리하여 식별하도록 사용할 수 있습니다. 이 방법은 용매(이동상)에 들어있는 시료를 흡수제(고정상)로 충전된 컬럼을 통해 고압에서 펌프 작용을 하는 원리입니다.
Low Pressure Liquid Chromatography
저압 액체 크로마토그래피(LPLC)는 고정상이 들어있는 컬럼에서 펌프 작동으로 이동상을 이동시키기 위해 저압으로 작동하는 크로마토그래피 기술입니다.