Merck
FLAG® 정제
실험실 환경의 확대. 중앙 초점은 파란색 피펫이 분홍색 액체가 담겨 있는 작은 유리 용기에 한 방울을 분주하고 있는 모습입니다. 배경은 흐릿하지만 여러 가지 기타 실험실 기구 또는 용기의 존재를 시사합니다.
FLAG® 태그는 재조합 퓨전 단백질의 우수한 검출과 견고한 정제를 가능하게 합니다. 바인딩 및 활성 효소 분석부터 구조 분석까지 다양한 다운스트림 어플리케이션에서 적합성이 입증되어 있습니다. FLAG® 에피토프 태그는 짧고 친수성이 높으며, 8개의 아미노산으로 이루어진 펩타이드 (DYKDDDDK 태그)로, 엔테로키나제 (EK)에 의해 쉽게 분리될 수 있습니다. 작은 크기와 친수성 때문에, FLAG® 태그는 일반적으로 퓨전 단백질의 표면에 위치하며, 퓨전 단백질의 기능, 분비, 또는 이동에 미치는 영향을 최소화합니다. 귀하의 최종 애플리케이션에 관게없이 자사는 FLAG® 융합 단백질을 발현, 정제 및 검출하도록 필요한 도구를 구비하고 있습니다. 
섹션 개요
제품
관련성에 따라 정렬
1-20 보기/24 결과
보기 변경
1-20 보기/24 결과
비교
제품 번호
제품명
제품 설명
가격
24개 결과 중 1-20페이지를 보셨습니다.
페이지 1 의 2
2 중 1 페이지
노란색 배경에 서로 연결된 보라색 원과 선의 무늬를 특징으로 하는 그래픽 표현. 이 디자인은 단순화된 분자 구조 또는 네트워크 다이어그램과 닮았으며, 상호연결 또는 관계를 시사합니다.
FLAG® 태그 단백질 발현
자사의 FLAG® 태그 단백질 발현 포트폴리오에는 박테리아 및 포유류 시스템에서 재조합 융합 단백질을 효율적으로 발현하기 위한 벡터가 포함됩니다. SnapFast™ 벡터 기술을 사용하면 유전자 관심 영역을 한 벡터에서 다른 벡터로 쉽게 이동하여 효율적이고 비용 효율적인 클로닝을 할 수 있습니다.
  • 표준 FLAG® 펩타이드 (서열: DYKDDDDK)는 작은 태그로서 단백질의 용해도에 부정적인 영향이나 입체적 방해 위험이 최소화되도록 통합될 수 있습니다.
  • 3xFLAG® 태그 서열은 향상된(최대 200배) 융합 단백질 검출을 위해 세 개 직렬 FLAG® 항원결정기를 융합합니다.
선명한 노란색 배경 중앙에 모서리가 둥근 보라색 정사각형. 정사각형 안에는 3개의 수평 화살표로 된 대칭적인 디자인이 있습니다. 상단에 있는 것은 왼쪽과 오른쪽을 가리키고, 중간에 있는 것은 중앙으로부터 양쪽으로 가리키며, 바닥에 있는 것은 상단 화살표의 거울상입니다. 수직선은 상단 화살표에서 바닥 화살표로 화살표들의 대칭점을 통과해 내려옵니다. 이 화살표들 주변에는 원, 다이아몬드 또는 마름모꼴의 기하학적 모양이 흩어져 있습니다.
FLAG® 태그 단백질 정제
자사는 FLAG® 태그 단백질을 분리 및 정제하기 위한 다양한 아가로스 친화성 정제겔, 자성 비드, 정제 키트 및 코팅 플레이트를 제공합니다.
  • 아가로스 친화성겔은 비드형 아가로스에 교차결합된 anti-FLAG® 항체를 이용하여 퓨전 태그된 단백질을 정제할 수 있도록 하며, 소규모부터 대규모 정제에 적합합니다. 이러한 레진은 중력 유동 컬럼 정제에 적합합니다.
  • Anti-FLAG® M2 자성 비드는 자성 랙이나 플랫폼을 사용하여 비드를 분리하고 단백질을 분리하여 신속한 처리를 위해 재조합 퓨전 태그된 단백질을 정제하는 데 사용됩니다.
  • 항FLAG® 고민감성 M2 코팅 96웰 플레이트는 발현 스크리닝, 단백질 간 상호작용 연구 및 ELISA 분석에 적합합니다.
노란색 배경에 글자 "K"를 추상적으로 표현한 것과 비슷한 보라색 선화. 이 디자인은 깔끔한 선으로 단순하며, 장식이나 질감을 추가하지 않았습니다.
FLAG® 태그 검출
FLAG® 및 3xFLAG™ 태그는 ELISA, 블롯팅 애플리케이션, 면역형광, 면역세포화학, 면역조직화학(IHC), 블롯팅 및 유동 세포분석을 위한 고도로 특이적인 anti-FLAG® 단일클론 항체뿐만 아니라 다중클론 항체 및 접합체의 결합 부위를 포함합니다.
  • M2 anti-FLAG® 항체는 N-말단 FLAG®, C-말단 FLAG® 및 Met-FLAG® 퓨전 단백질에 결합합니다.
  • M1 anti-FLAG® 항체 결합은 칼슘 의존적이며 FLAG® 태그의 N-말단에 특이적입니다.
  •  M5 anti-FLAG® 항체는 N-말단 FLAG® 및 Met-FLAG® 퓨전 단백질에 결합합니다.
 마우스에서 생성된 단일클론 anti-FLAG® M1 항체마우스에서 생성된 단일클론 anti-FLAG® M2
항체
마우스에서 생성된 단일클론 anti-FLAG® M5 항체
카탈로그 번호F3040F1804F3165F4042
클론M1M2M2M5
면역원 서열DYKDDDDKDYKDDDDKDYKDDDDKDYKDDDDK
항체 정제 방법단백질 A 세파로스로 정제독점적인 FLAG® 펩타이드-아가로스로 정제단백질 A 세파로스로 정제단백질 A 세파로스로 정제
KD53.4 nM9.3 nM9.3 nM이용 불가능
특이성고특이성. 유리 N-말단에 있는 경우 FLAG® 에피토프만 인식함.N-말단, Met-N-말단,
C-말단 또는 FLAG® 퓨전 단백질의 모든 내부 부위에서 FLAG® 서열을 인식
Met-N FLAG® 퓨전 단백질에 대한 강력한 인식. N- 또는 C-말단 퓨전 단백질과의 약한 결합.
감도도트 블롯에서 1ng의 FLAG-BAP™ 퓨전 단백질 검출도트 블롯에서 2ng의 단백질 검출도트 블록에서 <1ng의 Met-FLAG® 퓨전 단백질 검출
권장사항:포유류, 식물 및 박테리아 발현 시스템에서 FLAG® 퓨전 단백질 검출에 권장. 친화성 정제에서 매우 유용. 세포질 발현 단백질 검출에는 권장하지 않음.E. coli,
식물 또는 포유류
원시 세포 용해물에 발현된 타겟 단백질의 웨스턴 블롯 검출에 추천됩니다.
포유류 및 초파리 세포 용해물에서 발현되는 타겟 단백질의 웨스턴 블롯 검출. 세포질 발현 Met-FLAG 퓨전 단백질의 검출에 특히 유용함. E. coli에서 발현되는 퓨전 단백질 검출에는 권장하지 않음.
어플리케이션*IP, IC, WB, EIAIP, IC, WB, EIAIP, IC, WB, EIAWB
특별 요구 사항결합에는 칼슘이 필요함. (복합체는 칼슘 이온이 존재하지 않으면 해리됨)N/AN/AN/A
*IP=면역침전; IC=면역화학, WB=웨스턴 블롯, EIA=효소 연결 면역흡착 분석(ELISA)
항체 및 결합 특징
ANTI-FLAG M1
마우스
IgG2b MAb
ANTI-FLAG M2
마우스
IgG1 MAb
ANTI-FLAG
M5
마우스
IgG1 MAb
처리되지 않은 N-말단 FLAG 퓨전 단백질:
신호 펩타이드 - FLAG - 단백질
-+특정되지 않음
Met-N-말단 FLAG 퓨전 단백질:
Met - FLAG -단백질
-+++
N-말단 FLAG 퓨전 단백질:
FLAG - 단백질
++약함
내부 FLAG 펩타이드:
단백질 - FLAG - 단백질
-+특정되지 않음
C-말단 FLAG 퓨전 단백질:
단백질 - FLAG
-+약함
칼슘 의존 결합
(복합체는 EDTA 함유 버퍼에서 해리됨)
+--
관련 자료
  • Brochure: Refine Protein Preparation
    Today, researchers are challenged to create high quality samples for meaningful protein analysis, often using cumbersome traditional sample preparation methods. With over 50 years of experience in developing protein sample preparation technologies, Merck is constantly innovating new tools to offer you rapid and efficient solutions that can be smoothly integrated into your workflow.
  • User Guide: FLAG - Proven System for Detection and Purification of Proteins
    The FLAG Expression System is an established way to express, purify, and detect recombinant fusion proteins. FLAG and 3×FLAG® have proven utility in numerous applications such as Western blotting, immunocytochemistry, immunoprecipitation, flow cytometry, protein purification, and in the study of protein-protein interactions, cell ultrastructure, and protein localization. These small hydrophilic tags facilitate superior detection and purification of recombinant fusion proteins when using our highly specific and sensitive ANTI-FLAG® antibodies.
  • Application Note: EZview™ Red Protein A and ANTI-FLAG® M2 Affinity Gels - Immunoprecipitation with Enhanced Visibility Affinity Beads
    The strength and specificity of interactions between biomolecules have been exploited for years in biochemical research. Affinity-based protein purification techniques have been used extensively to isolate and purify specific proteins or classes of proteins from complex biochemical mixtures, such as cell lysates..