Merck
싱글 유즈 믹서
당사의 싱글 유즈 믹서는 10 L부터 3000 L 용량까지 사용 가능하여 광범위한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. Mobius® 싱글 유즈 믹서를 사용하면 효율적으로 제약 성분을 혼합하고 버퍼 및 배지와 같은 공정 솔루션을 준비할 수 있습니다. 세척 공정을 위해 가동 중지 시간이 필요한 기존의 스테인리스 강 믹서와 달리 Mobius® 싱글 유즈 믹서는 탁월한 혼합 품질로 가동 중지 시간을 최소화합니다. 항체-약물 접합체 제조를 위해 Mobius® ADC 리액터는 핵심 접합 단계를 위해 특별히 설계되었습니다.
아래 관련 자료를 참조하시거나 당사에 문의하십시오
큰 것부터 작은 것까지 다양한 크기의 하얀색 MIX 일회용 혼합기 3대.
Mobius® MIX: 단백질 및 전단력에 민감한 제품의 균질화와 같이 부드러운 혼합 애플리케이션을 위한 솔루션 선택
  • 10 L, 50 L, 100 L, 200 L, 500 L, 1,000 L 사이즈(사이즈에 따라 스테인리스 강 또는 플라스틱 재질의 재킷) 제공
  • 빠르고 손쉬운 설정 및 사용
  • 컴팩트한 설치 공간 및 유연성 향상을 위한 이동상 운반 구조
  • 예열이 필요없는 신속한 전자식 사용
각기 다른 크기의 스테인리스 강 Mobius® Power MIX 일회용 혼합기. 왼쪽은 중형, 중앙은 대형, 오른쪽은 소형.
Mobius® Power MIX: 잘 섞이지 않는 물질을 위한 혼합 솔루션 및 버퍼 준비
  • 100 L, 200 L, 500 L, 1,000 L, 2,000 L, 2,500 L, 3,000 L 용량(용량에 따라 스테인리스 강 또는 플라스틱 재질의 재킷) 제공
  • 스테인리스 강 버전에는 혼합기 지름의 1.5배까지 열리는 와이드 도어가 있어 백 장착이 편리
  • 스테인리스 강 버전의 통합형 로드셀 및 온도 센서(옵션)
세 가지 크기의 Mobius<sup>®</sup> ADC 리액터
Mobius® ADC 리액터: 생체 접합을 위해 완성된 확장 가능한 일회용 혼합 시스템 제품군
  • 10 L, 100 L, 500 L 사이즈로 제공
  • DMAc 및 DMSO와 같은 용매와의 호환성이 입증된 일회용 부품으로 제품 품질 보장 
  • 접합 요구 사항을 염두에 둔 설계, 맞춤형 재료 취급을 위한 추가 포트
Mobius ® ADC 반응기에 대해 자세히 알아보십시오.
왼쪽에는 연결 준비가 완료된 스테인리스 강 제어 박스, 오른쪽에는 HMI를 갖춘 스테인리스 강 스마트 제어 박스
제어 박스
Mobius® 혼합기 및 Mobius® ADC 리액터는 연결 준비 제어 박스를 사용하여 로컬 또는 원격으로 모니터링 및 제어할 수 있습니다.
Mobius® MIX 및 Power MIX의 경우, Bio4C ACE™ 제어 소프트웨어 가 탑재된 스마트 제어 박스로 중요한 공정 파라미터를 원격 모니터링하고 고급 공정 제어를 제공하며 혼합 작업 중 규정을 쉽게 준수할 수 있습니다.
일회용 믹서 백은 PureFlex™ 또는 Ultimus® 필름으로 제작됩니다. 일회용 공정 용기 필름인 PureFlex™ 제품군은 순도가 높고 의료용이며 공압출 방식으로 제작되어 강도, 유연성, 가스 차단 성능이 우수하고 바람직하지 않은 화학 반응을 방지합니다. 또한 Ultimus® 필름은 보다 까다로운 일회용 바이오프로세싱 액체 응용분야를 위해 설계되어 일회용 바이오프로세싱에 요구되는 취급 용이성, 유연성 및 적합성을 유지하면서 내구성을 높였습니다.
관련 자료
3 중 1 페이지