적정 시약
적정 또는 적정법은 알 수 없는 화합물의 정확한 농도 또는 물질의 순도를 측정하기 위한 정량적 분석 기술입니다. 정교하고 정확한 분석은 정확히 보정 및 생산된 용량적정액을 필요로 합니다. 자사의 다양한 농도 및 포장으로 제공되는 광범위한 용량적정액 포트폴리오는 모든 애플리케이션을 위한 용액을 보유하고 있습니다. 특히 자사의 Titripur® 용량적정액은 적정을 위한 품질 표준물이며, 즉시 사용 가능하고, 자사의 ISO/IEC 17025 공인 칼리브레이션 실험실에서 분석되었습니다.
주요 제품 보기:
관련 제품 자료
- /KR/ko/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/titration-and-karl-fischer/learning-center-titration
- Titration & Karl Fischer Titration
적정(Titration)은 알려진 농도의 용액을 사용하여 알려지지 않은 농도를 측정하는 분석 방법입니다. 칼피셔 적정(Karl Fischer Titration)은 원료와 완제품의 수분 함량을 측정하기 위한 구체적이고 널리 사용되는 적정 방법입니다.
- Titripac® Volumetric Solutions – Stability and Sustainability for Your Titration Process
Learn more about Titripac® sustainable packaging, designed to reduce chemical and packaging waste and transportation emissions, and improve product stability after opening and during use.
- Supelco® SmartChemicals for Titration
For volumetric and Karl Fischer titration, with our new SmartChemicals you can eliminate time-consuming steps and errors by transferring data wirelessly and instantly to your titrator.
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/132/962/titration-iso17025-fl7602en-ms.pdf
Rely on consistently good titration results in your titration laboratory by using Titripur® Volumetric Solutions analyzed by a ISO/IEC 17025 accredited calibration laboratory in conjunction with Certipur® Volumetric Standards, Certified Reference Materials (CRM), according to ISO 17034.
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/224/661/brighter-titration-br5761en-ms.pdf
Sophisticated and precise analyses require precisely adjusted and produced volumetric solutions. Whether you’re titrating reducing or oxidizing substances, acids, bases or complexing reagents in either aqueous or non-aqueous solutions: we offer the right solutions for every application.
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/108/369/titration-guide-pg1682en-ms.pdf
The titer determination of volumetric solutions is one of the most important preconditions to receive reliable and transparent results in titration.
Titripur® 용량적정액
자사의 Titripur® 제품은 정밀하고 신뢰할 수 있는 적정 결과를 위한 즉시 사용 가능한 용량적정액을 포함합니다. 모든 Titripur® 용액은 미국 국립표준기술원(NIST)의 기본 참조 물질에서 유래했으며 자사의 ISO/IEC 17025 공인 실험실에서 분석됩니다. 독일 다름슈타트 Merck KGaA에 소재한 품질 관리 실험실은 DIN EN ISO/IEC 17025에 따른 칼리브레이션 실험실 D-K-15185-01-00로서 DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle- 독일 공인 서비스)에 의해 공인되었습니다. 자사의 Titripur® 포트폴리오는 의약품 및 원료 분석을 위한 독일 및 미국 약전의 시약 챕터를 준수하여 생산 및 분석된 다양한 용액을 제공합니다.
용량적정액을 위한 Titripac® 포장
Titripac® 시스템은 즉시 사용 가능한 Titripur® 용량적정액을 위한 혁신적인 포장 시스템입니다. 엄격하게 밀폐된 Titripac® 포장은 저장 및 사용에 따른 공기, 이산화탄소 또는 미생물에 의한 용액 오염을 방지합니다. 통합 탭으로 용액을 추출하고, 어댑터를 사용하여 적정기(titrator)에 직접 연결할 수 있습니다. 환경친화적이며 포장 폐기물을 감소시킵니다. 상자는 종이 쓰레기로 재활용할 수 있으며 내부 라이너는 쉽게 접어서 별도로 폐기할 수 있습니다.
Titrisol® 용량적정용 농축물
Titrisol® 농축물은 다양한 용액 농도를 생산할 수 있는 유연성이 있으며, 사용자가 필요한 적정 농도로 희석할 수 있습니다.
디지털 적정을 위한 SmartChemicals
Supelco® SmartTitrants 및 Supelco® SmartStandards는 RFID 태그를 통한 즉각적이고 원활한 데이터 전송을 제공합니다. 이러한 스마트 적정 기술은 자사의 Titripur® 용량적정액, Certipur® 용량적정 표준 물질 및 Aquastar® Karl Fischer 적정제 및 표준 물질의 라벨에 있는 내장 RFID 태그에 관련 인증 데이터를 저장합니다. SmartChemicals의 태그를 터치하는 간단한 동작만으로 제품명, 품목 번호, 배치 번호, 농도, 출시일, 유통 기한 및 최초 개봉일을 전송할 수 있습니다.