Merck
바이러스 기반 백신 제조
불활성화 바이러스 및 약독화 바이러스의 공정 트레인
불활성화 바이러스 및 약독화 바이러스의 공정 트레인
약독화 및 불활성화 바이러스로 구성된 바이러스 기반 백신. 이 백신은 면역 체계의 모든 상을 활성화할 수 있으며, 표적 병원체에 맞서 중화 항체를 끌어냄으로써 빠르고 지속적인 장기 면역을 제공합니다.
약독화 바이러스 기반 백신 제조 공정은 복잡하며 여러 단계로 구성되어 약독화 바이러스로 인한 전염 위험이 유지됩니다. 생산에 대한 일반적 작업 흐름이 존재하지만 제조를 위한 템플릿화된 접근법은 존재하지 않습니다. 대신 각 공정은 바이러스 모양, 크기, 특성, 물리 화학 작용, 안정성 및 숙주의 특이성에 기반한 맞춤형이어야 합니다.  
관련 자료
업스트림 생산 최적화 및 신뢰할 수 있는 규모 확대를 위한 정화
바이러스 기반 백신 제조를 위해 개발된 업스트림 배양 공정은 생산성 요구 사항 충족을 위해 최적화되어야 합니다. 이 최적화에는 세포 및 세포 잔해 제거와 확실한 바이러스 수확에 필수적인 정화 단계가 포함됩니다.  하지만 업스트림 공정은 예상되는 시장 수요 충족을 위한 안정적 확장이 가능해야만 성공할 수 있습니다.
확실한 불순물 제거로 수율 및 효율 목표 달성
용해된 세포의 핵산은 바이러스 기반 백신 공정에서 일반적인 오염 물질입니다. 규정에서는 전이 숙주 세포 핵산 수준이 약독화 바이러스 기반 백신의 10 ng/dose 이하여야 한다고 요구합니다. Benzonase® 엔도뉴클레아제 치료와 그 후의 접선 흐름 여과는 잔류 핵산 성분을 분해하고 제거하는 견고하고 강력한 조합입니다.
다운스트림 회수 극대화
Benzonase® 엔도뉴클레아제 처리는 농축 및 탈여과 중 대부분의 바이러스 기반 백신 순도 수준을 달성하는 데 충분합니다. 그러나 크로마토그래피는 일본 뇌염 바이러스(JEV) 및 뎅기열바이러스(DENV)와 같은 차세대 바이러스 기반 백신의 순도 목표 달성에 필요합니다. 각 제조 공정은 바이러스 특성에 맞춰 조정되어야 하므로 다운스트림 정제를 위한 툴박스 옵션은 원하는 순도와 최적의 회수를 제공하는 데 필수적입니다.
환자 안전성 보장
바이러스 기반 백신은 약독화 바이러스를 사용해 제조되지만 환자 안전을 유지하는 것은 중요한 문제입니다. 최종 바이러스 백신 벌크는 물과 비교할 수 있습니다. 따라서 백신은 최종 제제 및 충전 단계 전에 0.22µm로 멸균 여과될 수 있습니다.
워크플로
업스트림 세포 배양
뉴클레아제 처리 및 정화
바이오 공정 액상 세포 배양 배지 및 버퍼
당사는 업계 최고 품질의 멸균 여과 액상 기능을 제공하며 전 세계 GMP 시설에서 바로 사용할 수 있는 세포 배양 배지, 버퍼, CIP 및 SIP 제품을 공급해 바이오제약 생산을 최적화합니다.
다운스트림 - 접선 흐름 여과
다운스트림 크로마토그래피
공정 화학물질 및 제재
최종 멸균 여과 및 주입
검증 및 시험 서비스
Something went wrong, please try again.