탄소 흡착제
자사는 탄소와 레진 흡착제 연구 및 제품 개발 분야에서 50년 이상의 경험을 가지고 있습니다. 특수 탄소 흡착제의 전체 제품군에는 탄소분자체(Carboxen® 및 Carbosieve™), 구상 흑연화 중합체 탄소(Graphsphere™) 및 흑연화 카본 블랙(Carbotrap® 및 Carbopack™) 흡착제가 포함됩니다. 또한 몇 가지 특수 탄소 흡착제를 비용 효율적인 방법으로 평가할 수 있는 시료 키트도 제공하고 있습니다.
섹션 개요
관련 제품 자료
- Application Note: Rhodium and Palladium Metal Scavenging with Carboxen® Synthetic Carbon Adsorbents
The ICH-Q3D-R2 guidelines on permissible elemental impurity levels in drug products require a metal scavenging clean-up step for many active pharmaceutical ingredients (APIs). Organometallic catalysts based on palladium and rhodium are commonly used as process catalysts for the synthesis of APIs. These metals fall under Class-2B of the ICH-Q3D-R2 guidelines, with an oral consumption limit of 10 ppm.
- Application Note: Surface Chemistry of Synthetic Carbon Adsorbents and their Application in the Adsorption of Amines
Activated carbons are widely used for purification and separation applications, such as purification of permanent gases, removal of volatile organic compounds from streams of gases and liquids, hydrocarbon vapor recovery, purification of active pharmaceutical ingredients, and preparing electrode materials in energy storage devices.
- Application Note: Carboxen® Synthetic Carbon Adsorbents for Host Cell Protein Removal During Monoclonal Antibody Purification
The demand for mAbs is steadily increasing while the depletion of host cell proteins (HCP) in the manufacturing of mAbs remains a challenge. HCPs can represent an immune response risk after the administration of mAbs if not reduced to appropriate levels.
- White Paper: Carboxen® Synthetic Carbon Adsorbents for Industrial Water Purification
This paper summarizes a selection of field studies that utilized Carboxen® 563 Synthetic Carbon for the purification of chemical wastewater and contaminated groundwater.
- Brochure: Specialty Carbon Adsorbents Advanced Materials for Industrial Purifications and Separations
Our specialty carbon adsorbents are highly engineered materials, manufactured from highly pure synthetic polymers. These products are then activated by physical means, avoiding the use of chemicals to activate. This differentiates them from common non-specific, low-tech carbon black and activated carbon adsorbents.
- Brochure: Resins Selection Guide
Low pressure liquid chromatography (LPLC) is the oldest of chromatographic techniques, originally performed with open columns that use gravity to move the sample through the packing bed. Now, pumps and other instrumentation have been incorporated into LPLC and superior packing media have been developed specifically for this versatile technology.
Carboxen® 흡착제
Carboxen® 합성 탄소 흡착제는 고도로 엔지니어링된 유도체화 레진입니다. 이것은 다공성 구조에서 중기공성 및 미소공성 구조에 이르기까지 길고 가는 공극 구조를 가집니다. 가느다란 공극은 흡착제의 동적 및 열역학적 효율성을 개선하는 기능을 합니다. 입자는 충전층 효율을 최적화하기 위해 구형으로 이루어져 있습니다. 고도로 엔지니어링된 유도체화 레진은 내마모성이 뛰어나 원치 않는 배압 형성 없이 높은 유속을 가능하게 합니다. 최대 16,000 psi의 압력을 견딜 수 있도록 개발되었습니다. 이러한 흡착제는 최대 400˚C까지 안정화되어 있으며, 특정 표적 분석을 위해 맞춤형 표면 화학 물질을 가집니다. 고순도, 구형의 모양 및 뛰어난 기계적 특성으로 인하여 분취 및 공정 크로마토그래피에서 사용하기에 적합합니다. 물질은 건조 비드로 저장되고 액체처럼 흐르기 때문에 습식 수지에 비해 취급 및 크로마토그래피 컬럼 포장이 쉽습니다.
Carboxen® 합성 탄소의 pH는 2.5에서 10.5까지 지정할 수 있습니다. Carboxen® 합성 탄소는 합성 소스로부터 생산되기 때문에 자연적으로 파생된 흡착제에서 발견되는 중금속을 포함하지 않으며 기타 무기물이 본질적으로 존재하지 않습니다. Carboxen® 합성 탄소 흡착제는 확장 가능하며, 20/40, 20/45 또는 30/45 메시에서 다량의 흡착제를 생산할 수 있습니다. 소형 입자 크기의 Carboxen® 제품은 소규모로 제공됩니다.
이러한 유도체화 레진은 저분자 및 고분자 불순물 제거를 위한 광범위한 정제 응용분야에 그 가치를 발휘합니다. 기체상 및 액체상 정제에 사용됩니다. 일부 예에는 숙주세포단백질과 같은 생화학적 정제에서의 고위험 불순물 제거와 독성 중금속 제거, 염소 처리된 금속의 정제, API 정제 및 추출물 및 침출물 제거 등을 포함합니다.
이들 흡착제는 국제우주정거장에서의 사용을 포함한 여러 임무를 통해 NASA의 신임을 얻었습니다.
전체 기사 보기: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/supelco/supelco-products-in-space
대량으로 사용 가능한 8가지 Carboxen® 합성 탄소의 재료 특성은 아래 표에 주어져 있습니다.
Carboxen® 합성 탄소 소재 특성
Carbosieve® 흡착제
Carbosieve® 흡착제는 완만한 공극을 가진 탄소중합체입니다. 미세 다공성 구조로 매우 강력한 흡착력을 제공합니다. Carbosieve® 흡착제는 대부분의 다른 흡착제들이 보유하기 어려운 미세한 휘발성 분석물을 잘 보존합니다.
흑연화 카본 블랙(Graphitized Carbon Black)
흑연화 카본 블랙 기반의 Carbopack™ 및 Carbotrap® 흡착제는 표면 동질성이 높은 비다공성 및 비특이성 흡착제입니다. 이러한 흡착제의 높은 순도는 관심 분석 물질을 효과적으로 탈착할 수 있도록 작용합니다. 또한 이들은 소수성 표면 특성을 나타내므로 습식 공정에서 유기 화합물을 포획하는 데 효과적으로 사용될 수 있습니다. 포획된 화합물은 100% 탈착 효율을 갖는 용매 또는 가열식 탈착에 의해 분리할 수 있습니다. 이러한 흡착제는 뛰어난 열 안정성을 제공하며, 가열 탈착 온도에서 블리딩을 최소화하고 고압 강하를 방지합니다.
Graphsphere™ 흡착제
구형 흑연화 중합체 탄소(Graphsphere™)는 비정질 코어와 제어된 두께의 흑연화 외피를 가진 독특한 구조를 가집니다. 흑연화 공정을 통해 독특한 흡착 및 탈착 특성을 지닌 매우 순수한 표면이 생성됩니다. 표면 상호작용은 오로지 분산력(London)에만 의존합니다. 이러한 물질을 다음과 같은 특징을 가집니다.
- 구형(과립형 입자 대비 뛰어난 충전층 성능을 제공)
- 단단하고 깨지지 않음
- C5-C12 n-알케인과 분석 물질 크기가 비슷한 분자에 사용
- 소수성(매우 습한 환경에 적합)
Graphsphere™ 흡착제는 탄소분자체 유형의 흡착제에 비해 상대적 흡착 강도가 약하며, 흑연화 카본 블랙 흡착제와 상대적 흡착 강도가 유사합니다.