Merck
Home제품분석 화학참조 물질아미노산, 펩타이드, 단백질 표준물
아미노산, 펩타이드, 단백질 표준물
단백질체학 작업공정 및 식품 검사용 아미노산, 펩타이드, 단백질 참조 물질
아미노산, 펩타이드, 단백질 참조 물질은 단백질체학 및 식품 검사 등 다양한 분석에 매우 중요합니다. 자사는 다양한 중쇄 및 경쇄 펩타이드, 효소, 온전한 단백질, 아미노산, 안정적인 동위원소 표지 유사체에 대해 특수 설계된 표준물과 인증 표준 물질을 제공합니다. 자사의 표준 물질은 바이오마커 발견, 제약 연구, 임상 및 진단 검사, 하향식 및 상향식 단백질체학, 식품 인증 등의 대량 분석 검사 용도와 호환됩니다.
관련 제품 자료
아미노산
자사의 아미노산 포트폴리오는 순수 TraceCERT® 인증 참조 물질(CRM)을 포함합니다. 자사의 CRM은 ISO/IEC 17025 및 ISO 17034 지침에 따라 정량핵자기공명(qNMR)을 통해 인증되었습니다. 또한 아미노산 혼합물의 인증 참조 물질 용액과 분석 표준물을 제공합니다.
펩타이드
자사의 펩타이드 표준 범위에는 HPLC 호환 분석 표준물과 MS PhosphoMix 인산펩타이드 표준물을 포함합니다. 인산펩타이드 표준물은 질량 분석법을 이용해 인산펩타이드 시료의 강점과 약점을 시험하도록 사용됩니다. 인산펩타이드는 이들의 서열에 자연 발생 펩타이드로부터 파생된 합성 인산펩타이드들을 함유하고 있습니다. MS PhosphoMix 표준은 세 가지 유형으로 사용할 수 있으며, 각각은 아미노산 서열은 같지만 인산화 부위는 다릅니다. 모든 MS PhosphoMix 표준은 자연 발생 동위원소 풍부(가벼움) 버전 또는 안정된 동위원소 농축(무거움) 버전으로 이용할 수 있습니다.
단백질
자사는 폭넓은 범위의 단백질 표준 물질을 제공합니다. 그 일환으로 자사의 온전한 Cerilliant® 단백질 인증 참조 물질은 진단 검사, 제약 출하 검사, 식품 안전 검사에 정성적 정량적 LC-MS/MS 애플리케이션에 참조 표준 물질로 사용되고 있습니다. 포트폴리오에는 생물약제학법 개발 및 시스템 적합성을 위한 USP와 NIST의 단클론 항체도 포함됩니다. InBio™의 표준 물질과 Cerilliant의 인증 참조 물질을 포함하여 식품 알레르겐 단백질에 대한 50개 이상의 참조 물질을 제공합니다. 또한 InBio에서 SARS-CoV-2 관련 단백질 세트를 제공합니다. 또한 자사는 크기 배제 크로마토그래피를 위한 단백질 표준 물질을 제공합니다.