크기 선택
| 팩 크기 | SKU | 재고 정보 | 가격 (VAT 별도) |
|---|---|---|---|
| 5 mg | 오늘 배송 가능재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea | ₩388,441 | |
| 10 mg | 오늘 배송 가능재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea | ₩573,881 | |
| 25 mg | 오늘 배송 가능재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea | ₩1,744,887 |
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
제품 이름
CGS-21680 hydrochloride hydrate, solid
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.CCNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)nc(NCCc4ccc(CCC(O)=O)cc4)nc23
InChI
1S/C23H29N7O6.ClH.H2O/c1-2-25-21(35)18-16(33)17(34)22(36-18)30-11-27-15-19(24)28-23(29-20(15)30)26-10-9-13-5-3-12(4-6-13)7-8-14(31)32;;/h3-6,11,16-18,22,33-34H,2,7-10H2,1H3,(H,25,35)(H,31,32)(H3,24,26,28,29);1H;1H2/t16-,17+,18-,22+;;/m0../s1
InChI key
VIRPCGAECNOLOO-VBQNEDDFSA-N
Gene Information
human ... ADORA2A(135), ADORA2B(136)
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
이 품목 | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 20 mg/mL | solubility H2O: ≥5 mg/mL | solubility methanol: 10 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL |
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
국제 무역 품목 번호
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C141-10MG | 04061832081403 |
| C141-25MG | 04061832081410 |
| C141-100MG | 04061832089638 |
| C141-5MG | 04061833467510 |