주요 문서
PZ0136
Sigma-Aldrich
CP-100263 dihydrochloride hydrate
≥97% (HPLC)
동의어(들):
(-)-CP 99994 dihydrochloride hydrate, (2R,3R)-N-[(2-Methoxyphenyl)methyl]-2-phenyl-3-piperidinamine dihydrochloride hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩157,224
25 MG
₩827,733
₩157,224
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩157,224
25 MG
₩827,733
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H24N2O·2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
369.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩157,224
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥97% (HPLC)
양식
solid
색상
white to off-white
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
저장 온도
room temp
SMILES string
O.Cl.Cl.COc1ccccc1CN[C@@H]2CCCN[C@@H]2c3ccccc3
InChI
1S/C19H24N2O.2ClH.H2O/c1-22-18-12-6-5-10-16(18)14-21-17-11-7-13-20-19(17)15-8-3-2-4-9-15;;;/h2-6,8-10,12,17,19-21H,7,11,13-14H2,1H3;2*1H;1H2/t17-,19-;;;/m1.../s1
InChI key
KBQMYQWHOPCSMG-ONBPXQNSSA-N
생화학적/생리학적 작용
CP-100263 is an NK-1 neurokinin receptor antagonist.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)